Gene Expressionアッセイ
  • 280 万種類を超える設計済みアッセイによって幅広い転写産物の検出に対応
  • 多くの転写バリアントの検出するよう設計された Best-Coverage Assay を提供
  • 30 種類以上の生物種および病原性微生物の遺伝子に対応
  • SYBR 使用時のプライマーの最適化に要する貴重な時間を節約可能—実績のある TaqMan qPCR ケミストリを用いて迅速に結果を取得
アッセイ検索ツール
設計済み TaqMan Gene Expression Assay の種類
TaqMan Gene Expression Assays
qPCR 遺伝子発現アッセイの幅広い設計済みコレクションヒト、マウス、ラット、など約 30 種類の他のモデル生物種における幅広い mRNA 転写産物の検出に対応します。
TaqMan Endogenous Control アッセイ
一般的な内在性コントロール候補をターゲットとした 便利な設計済みTaqMan Gene Expression アッセイコレクションです。内在性コントロール遺伝子によるノーマライゼーションは、リアルタイム PCR において生じる RNA あるいは DNA サンプルにおける変動を補正するための最も有効とされている方法です。
Duplexing TaqMan Gene Expression アッセイ
内在性コントロールおよび目的遺伝子の同時検出を可能にする、FAM および VIC の両方で標識された TaqMan Gene Expression Assays の簡単な注文方法についてご覧いただけます。
TaqMan Non-Coding RNA アッセイ
長鎖ノンコーディング RNA 転写産物をターゲットとする TaqMan Gene Expression アッセイです。厳格なアッセイ設計基準により、コーディング転写産物が同じ遺伝子座に存在する場合でも、ノンコーディング転写産物のみを検出します。
TaqMan マーカー&レポーターアッセイ
緑色蛍光タンパク質(GFP)などの一般的なマーカーやレポータータンパク質をコードする DNA または RNA 配列の検出および定量を可能とする TaqMan Gene Expression アッセイ のコレクションです。
TaqMan Fusion アッセイ
特定のがんで発現している希少な融合転写産物の検出に特化して設計された TaqMan Gene Expression アッセイです。