業界トップレベルの包括的な遺伝子発現 qPCR アッセイセレクションがお客様の研究における高感度で特異的な検出を実現します。
TaqMan Gene Expression アッセイ は、最も定量的な遺伝子発現テクノロジーである TaqMan MGB(Minor Groove Binder)プローブを使用した 5’ ヌクレアーゼケミストリに基づくプローブとプライマーのセットです。
- 遺伝子発現テクノロジーの中で、最も高い特異性、感度およびダイナミックレンジを提供します。
- すぐに使用できるフォーマット:TaqMan Gene Expression アッセイ は最適化する必要がないため、リアルタイムPCR アッセイを設計するのに必要な労力、コスト、およびバイオインフォマティクス専門知識が最小限で済みます。
お客様に最適な TaqMan Gene Expression アッセイフォーマットはどちらですか?
シングルチューブの TaqMan Gene Expression アッセイ
- 導入価格が低い
- どんなタイプのリアルタイム PCR 装置にも対応
- 260 万種を超える設計済みアッセイによって 30 種近くの生物種に対応
- 設計済みアッセイは 4 種類のサイズから、研究に必要なアッセイ数を注文可能
- FAM または VIC 色素標識、およびプライマー濃度に制限のない製品またはプライマー濃度を制限した製品をご用意
設計済みアッセイの検索には、アッセイ検索ツールをご使用ください。
ご自身のアッセイの設計には、Custom Assay Design Tool をご使用ください。
TaqMan Gene Expression アレイプレート—96-ウェル
- 中小規模のプロジェクトに最適
- 反応セットアップの簡便さと柔軟性の適度なバランス
- スタンダードの 0.2-mL 96 ウェルプレート(20 µL 反応容量)と Fast 0.1-mL 96 ウェルプレート(10 µL 反応容量)をご用意
フレキシブルコンテンツの TaqMan アレイプレート
- 研究対象のパスウェイや疾患に関連する遺伝子に対する設計済みアッセイの推奨リストを参照することから開始
- フレキシブルコンテンツパネルでは、遺伝子やマーカーの置換が可能
- 着目対象外の遺伝子を削除し、より関連性の高い遺伝子や特定の対象マーカーに置き換えることが可能
- ヒト、マウス、またはラットの遺伝子に対応
- プレートは ご注文から 1 ~ 2 週間程度で納品
- 最小注文枚数は 6 プレート
フレキシブルコンテンツパネルを閲覧する
Fixedコンテンツの TaqMan アレイプレート
- 特定の生物学的パスウェイ、生物学的プロセスや疾患に関連する遺伝子ターゲットに最も関連する TaqMan Gene Expression Assays が分注されたレイアウト済みアッセイ
- プレートは ご注文から 1 ~ 2 日程度で納品
- 最小注文枚数は 1 プレート
Fixedコンテンツパネルを検索する
カスタム TaqMan アレイプレート
- 完全にカスタマイズ可能なコンテンツ—あらゆる設計済みアッセイをさまざまなフォーマットから選択可能
- プレートは ご注文から 1 ~ 2 週間程度で納品
- 最小注文枚数は 6 プレート
カスタム TaqMan アレイプレートの構成には、オンライン構成ツールを用います。
TaqMan Gene Expression Array Cards—384 ウェル Micro Microfluidic Card
- 1 反応当たりのコストが低い
- 中規模から大規模なプロジェクトに最適
- QuantStudio 7 & 12K Flex、ViiA 7、および 7900HT リアルタイム PCR システムに対応
- 分注ロボットが不要—カードには八つのサンプルローディングポートがあり、各ポートは TaqMan Gene Expression Assays が乾燥状態で分注された 48 ウェルに連結しています
- 1 µL 最終反応量 = 少量のマスターミックス使用
Fixedコンテンツの TaqMan アレイカード
- 特定の生物学的パスウェイ、生物学的プロセスや疾患に関連する遺伝子ターゲットに最も関連する TaqMan Gene Expression Assays が分注された構成済みアッセイ
- カードは ご注文から 1 ~ 2 日程度で納品
- 最小注文枚数はカード 4 枚(一部のパネルは 3 枚以下での注文が可能)
Fixedコンテンツパネルを検索する
フレキシブルコンテンツの TaqMan アレイカード
- 研究対象のパスウェイや疾患に関連する遺伝子に対する設計済みアッセイの推奨リストを参照することから開始
- フレキシブルコンテンツパネルでは、遺伝子やマーカーの置換が可能
- 着目対象外の遺伝子を削除し、より関連性の高い遺伝子や特定の対象マーカーに置き換えることが可能
- ヒト、マウス、またはラットの遺伝子に対応
- カードは ご注文から 3 ~ 4 週間程度で納品
- 最小注文枚数はカード 10 枚
フレキシブルコンテンツパネルを閲覧する
Custom TaqMan アレイカード
- 完全にカスタマイズ可能なコンテンツ—あらゆる設計済みアッセイをさまざまなフォーマットから選択可能
- カードは ご注文から 3 ~ 4 週間程度で納品
- 最小注文枚数はカード 10 枚
Custom TaqMan アレイカードの構成には、オンライン構成ツールを用います。
OpenArray プレート
- 1 反応当たりのコストを最小に抑え大規模プロジェクトに最適
- 究極のスループット
- TaqMan Assays を OpenArray リアルタイム PCR プレート上の 3,072 個のスルーホールに予め分注後、乾燥させた状態で供給
- 1 人の実験者によって、1 日 8 時間のうちに最大 576 サンプルを処理し、 43,000 以上のデータポイントを取得することができ、分注ロボットが不要
- QuantStudio 12K Flex リアルタイムシステムの使用に必要なのは OpenArray ブロック構成とサポート試薬キットのみ
- OpenArray プレート(在庫品)は、ご注文から通常 4 ~ 5 週間で納品(カスタム品は 5 ~ 6 週間で納品)
OpenArray テクノロジーを搭載した QuantStudio 12K Flex システムの詳細
Fixedコンテンツの TaqMan OpenArray プレート
- 特定の生物学的パスウェイ、生物学的プロセスや疾患に関連する遺伝子ターゲットに最も関連する TaqMan Gene Expression アッセイ が分注された構成済みアッセイ
- 最小注文枚数は 1 プレート
固定コンテンツの OpenArray プレートを検索する
フレキシブルコンテンツの TaqMan OpenArray プレート
- 研究対象のパスウェイや疾患に関連する遺伝子に対する設計済みアッセイの推奨リストを参照することから開始
- フレキシブルコンテンツパネルでは、遺伝子やマーカーの置換が可能
- 着目対象外の遺伝子を削除し、より関連性の高い遺伝子や特定の対象マーカーに置き換えることが可能
- ヒト、マウス、またはラットの遺伝子に対応
- 最小注文枚数は 10 パック
フレキシブルコンテンツパネルを閲覧する
カスタム TaqMan OpenArray プレート
- 完全にカスタマイズ可能なコンテンツ—あらゆる設計済みアッセイをさまざまなフォーマットから選択可能
- 最小注文枚数は 10 パック
カスタム OpenArray プレートの構成には、オンライン構成ツールを用います。
TaqMan 特注プレーティングサービス—96 または 384 ウェルプレート
- あらゆる TaqMan Gene Expression Assays の 96 または 384 ウェルプレートを構成
- カスタムアッセイを 96 ウェル TaqMan アレイプレートに分注希望の際は特注 プレーティングサービスをご利用ください
- また 384 ウェル TaqMan アレイプレートのご注文をご希望の際は、特注プレーティングサービスをご利用ください
- アッセイは乾燥または液体の状態でプレートに充填して納品
- プレートは ご注文から 2 ~ 5 週間程度で納品
- 最小注文枚数は 20 プレート
詳細については、特注 プレーティングサービスのウェブページをご参照ください。