Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems TaqManアレイカード(TAC)は、当社のプローブベースのTaqMan Assaysのゴールドスタンダード性能を、簡単かつ効率的に、中~高スループットで実施するための簡便なマイクロ流路フォーマットを採用しています。実験のスループットは増加し続けており、簡単で効率的な検査方法の必要性も高まっています。多くの場合、研究者は手間や時間のかかる手動アプローチとコストのかかる自動化のいずれかを選択する必要があります。TaqMan Arrayカードは、リキッドハンドリングロボットやピペッティングによるエラーによる出費をすることなく、高いスループットで再現性と感度の高い結果を実現するソリューションです。
TaqMan Array Cardは、384ウェルのマイクロ流体カードで、最大384のリアルタイムPCR(qPCR)反応を同時に実行できるように設計されており、1~8サンプル、11~380アッセイターゲット、および1カードあたり1~4回のレプリケートをサポートします。本国在庫済みのInventoried、受注生産品のFlexible、Custom、または特注のアレイカードという4つのオプションを利用できます。どのようなオプションのアレイカードを選択しても、サンプルとマスターミックスのヌクレアーゼ水を添加するだけです。
論文などで広く引用されているTaqMan Arrayカードは、がん、幹細胞、炎症、感染症の研究など、中~ 高スループットの検証およびプロファイリング研究に最適です。アレイカードを使用して、マイクロアレイまたは次世代シーケンシングから生成された数十または数百の初期ヒットを検証したり、または、バイオマーカーおよび毒物学パネルのスクリーニングや経路、ターゲットクラス、および完全な疾患セットの分析に 使用できます。
TaqManアレイカードは、約50サンプル、97ターゲット未満の中~大規模のプロジェクトに最適です。最もシンプルで迅速なqPCRベンチワークフローを備えています。8ポートにピペットで注ぐことができます。その後、遠心分離機は384ウェルすべてに反応混合物を均等に分配します。カードには最小限のマスターミックス(カードあたり約400 µL)が使用されており、サンプル量が限られている場合に最適なオプションです。
TaqMan Arrayカードは、遺伝子発現アプリケーションで広く使用されていますが、以下に示すような追加アプリケーションにも使用できます。
遺伝子発現解析 | Advanced miRNA | miRNA | SNPジェノタイピング | コピー数 | 変異検出 | |
Inventoried | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Flexible (made-to-order) | ✓ | |||||
カスタム | ✓ | ✓ | ✓ | |||
特注アレイカード | ✓ | ✓ | ✓ |
特定のパスウェイ、バイオマーカーセット、または疾患状態に関連するキュレートされたTaqMan Assaysのセットを含む、事前に設定された既製品。
Inventoried TacManアレイカードのリストを確認するか、以下の検索ツールを使用してください。
レイアウト済みのパスウェイパネルを選択し、アッセイをお客様のニーズに合わせて変更します。
柔軟なオーダーメイドのカードのリストを確認するか、以下の検索ツールを使用してください。
シンプルなオンラインツールを使用して、カードを設計済みTaqMan Gene ExpressionまたはmicroRNAアッセイを最初からスポットします。
各充填ポートに100 μLの核酸とマスターミックスを分注します | TaqMan Arrayカードを2分間遠心分離します | シーラーでシールし、ストリップを切断します | 対応するApplied BiosystemsリアルタイムPCRシステムで増幅と解析を行います |
|
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。