Search Thermo Fisher Scientific
TaqMan™ Drug Metabolism Genotyping Assays は、TaqMan 5´ ヌクレアーゼアッセイケミストリを用いて特定の SNP、多塩基多型(MNP)、および挿入/欠失(InDel)のあるアレルを増幅・検出します。 これらのアッセイは、PharmaADME コアマーカーをはじめとする高価値な DME 薬理遺伝学的マーカーの遺伝子多型を検出します。 DME アッセイターゲットは、公共のデータベース、コンソーシアム、および発表論文由来のものを使用します。
リアルタイム PCR を用いた Drug Metabolism Enzymes(DME)のプロファイリングに関する詳細はこちら
新しい TaqMan DME Assays の詳細はこちら
弊社は、薬理遺伝学的アプリケーション用の TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays のコレクションを提供しています。 本製品には、薬物代謝酵素や薬物トランスポーターをコードする 221 遺伝子の中の遺伝子多型を検出する 2,700 種類以上のアッセイが含まれます。
TaqMan Custom Plating Service は、Fast またはスタンダードの 96/384 ウェルプレートに TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays を分注してお届けするサービスです。 少数のターゲットに対する多サンプル解析、または多数のターゲットに対する少数のサンプル解析に最適です。
特定の DME 遺伝子をターゲットとした専用のTaqMan Assays 製品群で、harmaADME が定めたコアマーカーの 95% が含まれています。
パンフレット: 遺伝子変異研究用 TaqMan Assays
クイックリファレンスカード: 遺伝子変異用 TaqMan Assays
インデックスファイル: TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays
ポスター: TaqMan DME/Copy Number Assays を使用した PharmaADME コンソーシアムのコアマーカーリストのカバー率
アプリケーションノート: 3 アレル SNP 用 TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays
ブリテン: TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays
データシート: TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays
ポスター: 薬物代謝酵素の遺伝子多型に関するアノテーション
HapMap SNP タグの薬物代謝酵素遺伝子の機能的変異検出に対する有効性