TaqMan® Assays を使用したコピー数多型解析
TaqMan® MGB プローブを使用した TaqMan® Copy Number Assays は、Applied Biosystems® リアルタイム PCR 装置とソフトウェアを使用してターゲットゲノムのDNA コピー数を測定します。 このアッセイシステムを使えば、特異的で再現性のあるコピー数解析データを収集できます。 また、これまでのコピー数多型の解析法と同様に、早くてシンプルで数時間で完結します。 TaqMan® Copy Number Assay のワークフローは自動化できるため、1 日に数百から数千のサンプルの処理が可能です。 コピー数多型の解析法である TaqMan® Copy Number Assays は、アッセイのご注文やワークフローが簡単なため、迅速に結果を収集できます。
アッセイ検索:
Custom/Custom Plus TaqMan® Assays
どちらのカスタム アッセイでも、ターゲット配列を TaqMan® Assay のデザインツールに貼りつけるだけです。 簡便に特異的で再現性のあるコピー数解析データを収集できます。柔軟性の高い的確なアプローチでコピー数を測定するため、バリデーション試験や大量のサンプルのスクリーニングに最適です。
アッセイ検索  アッセイガイド(準備中)
TaqMan® Copy Number Reference Assays
ヒトまたはマウスのゲノム中のコピー数多型を検出・定量するには、デュプレックス リアルタイム PCR でCopy Number AssayとともにReference Assayを同一ウェル中でランします。
詳細情報
プレートフォーマット
96 または 384 ウェル プレートフォーマット
TaqMan® Custom Plating Service では、Fast またはstandardの 96/384 ウェルプレートに TaqMan® Copy Number Assays をあらかじめ充填するサービスを承ります。 これにより、大規模実験に必要な時間と人的資源が節約できます。
詳細情報
QuantStudio™ 12K Flex リアルタイム PCR システム
TaqMan® Guarantee
DNA Anniversary