Search Thermo Fisher Scientific
miRNA 検出がうまくいかない主な理由として以下の2つが考えられます:
ヒント/コツ:
合成 RNA オリゴヌクレオチドの混合物を含む mirVana™ miRNA Reference Panel (miRBase ver 9.1 に対応) をリアルタイム PCR におけるポジティブコントロールとして使用します。 リファレンスパネルの完全なアノテーションファイルは、こちらでご利用いただけます。