Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems では、100 万種類以上の TaqMan® Gene Expression Assays を提供しています。 すべてのアッセイは Applied Biosystems の検証済みバイオインフォマティクスパイプラインを使用して設計されていて同じ PCR 条件下で実施できますので、プライマー設計や PCR 条件の最適化が必要ありません。 しかしながら、転写産物や RNA ソースに最適なアッセイを選択することは重要です。 Online Ordering Guide および Online Selection Guide は、Applied Biosystems ホームページ上のすべての有益な情報の理解を支援し、目的の研究に最適なアッセイの選択をサポートする文書です。
TaqMan® Gene Expression Assay による増幅の失敗を確実に回避するためには、下記の情報について確認する必要があると考えられます:
RNA に阻害物質(サンプル調製試薬、過剰なタンパク質など)が含まれている場合、ダウンストリームの PCR が部分的あるいは全体的に阻害されることがあります。 出発材料由来の PCR 阻害物質には、ヘパリン(> 0.15 mg/mL)、ヘモグロビンなどのタンパク質(> 1 mg/mL)、多糖、 クロロフィル、メラニン、フミン酸などがあります。 核酸抽出段階で発生する夾雑物には、SDS(> 0.01% w/v)、フェノール (> 0.2% w/v)、エタノール(> 1%)、プロテイナーゼ K、グアニジン、および酢酸ナトリウム(> 5 mM)などがあります。
PCR 阻害物質の同定方法
紫外分光光度計、バイオアナライザー、あるいは NanoDrop(超微量分光光度計)を用いて RNA サンプルを解析し、量および質を評価します。 高品質の RNA サンプルは、紫外分光光度計による A260/A280 の値が 2 に近い値になるはずです。 A260/A280 の値が 1.8 の場合、サンプル中に約 70~80% のタンパク質が存在する、つまり PCR および逆転写の両方を阻害するタンパク質が多く含まれていることが示唆されます。
阻害プロット: 検量線プロットからのリアルタイム PCR データを用いて、誤った結果を引き起こすような阻害が発生しているかを判断することが可能です。 阻害の特性を判断するのに使用される場合、こうした片対数の検量線は阻害プロットと呼ばれます。 「Guide to Performing Relative Quantitation of Gene Expression Using Real-Time Quantitative PCR」の RNA Preparation and Reverse Transcription の項目をご参照ください。
ソリューション
扱っているサンプルの種類において目的遺伝子の発現量が低い、あるいはサンプルの種類によって抽出できる核酸の収量が低い可能性があります(セルソーティングによって回収したサンプルや LCM で分離したサンプル、FFPE など)。
リアルタイム PCR 研究において必要な RNA インプット量を判断する指針については、「Guide to Performing Relative Quantitation of Gene Expression Using Real-Time Quantitative PCR」の 25 ページをご参照ください。
ソリューション:
文献: Noutsias, M. et al. (2008) Preamplification techniques for real-time RT-PCR analyses of endomyocardial biopsies. BMC Mol Biol 9(1):3
RNA 抽出に用いられる特定の組織/細胞において発現しているのは、目的遺伝子のどの領域の転写バリアントでしょうか?
バリアントに関する詳細情報を得るためには、以下を行います:
Assay Search 結果ページ上に TaqMan® Gene Expression Assay 検索結果が得られたら、Alignment Map リンクを用いて、目的遺伝子のすべての既知の転写産物の概要を表示させます。 アッセイ詳細ページからは、NCBI へ直接ハイパーリンクしており、mRNA 配列情報、遺伝子オントロジー、および GEO(遺伝子発現オムニバス)プロファイルなどの目的遺伝子に関する詳細情報にアクセスすることができます。 アッセイにおいてすべての転写バリアントの検出を行いたい場合、すべてまたはほぼすべてのバリアントを検出するアッセイを確実に選択します。
GeneAssist™ siRNA Workflow Builder を使用すると、最適なアッセイを簡単に検索できます。 この 350 を超えるインタラクティブな細胞シグナル伝達パスウェイのコレクションは遺伝子および疾患情報への簡単なアクセスを提供し、対応する TaqMan® Gene Expression Assays、Ambion® Silencer® および Silencer® Select siRNAs のオーダーを可能とします。 GeneAssist™ Pathway Atlas は、350 を超えるインタラクティブなパスウェイマップが掲載されたオンラインツールで、特定のパスウェイ(BRCA1 経路など)に関連する遺伝子、タンパク質および製品のリストを提供します。 エクスポートした遺伝子リストによる TaqMan® Array や TaqMan® Express Plate のオーダーは、それぞれのオーダーツールにアクセスしてください。