Automated Thermal Cycler (ATC)
自動 PCR を実現する完全なソリューション
PCR ワークフローの自動化をお考えですか?Applied Biosystems のAutomated Thermal Cycler(ATC)は、完全な PCR 自動化システムに必要な柔軟性、信頼性、性能を備えています。
デモを依頼パンフレットをダウンロード
お客様からの声を聞く
Automated Thermal Cycler (ATC)
ロボットプラットフォームと容易に統合可能
  • フレキシブルなモジュール式設計でデッキ上のスペースを節約
  • インストールが簡単な、ロボットシステムとの統合向けソフトウェアソリューション:SiLA Rapid Integration™ standard*– 統合対応のソフトウェアおよびあらかじめコーディングされたアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)
  • スタンドアローン運用向けのフリーソフトウェアにより、統合前にアッセイの最適化が可能
*  www.sila-standard.org
自動サーマルサイクラーの特長
  • 自動リッド(蓋)により、リキッドハンドラーやプレートスタッカーを用いたハンズフリー操作を実現
  • ヒートカバーが前にスライドしてプレート部分をカバーすることで、熱接触をを可能にし、蒸発を最小限に防止
  • 自動プレートイジェクターにより、ハーフまたはフルスカートタイプ 96ウェルプレートのポジションを一定に維持
Automated Thermal Cycler (ATC) stacked
ソフトウェアソリューション
お使いの自動化システムを、インストールが簡単なソフトウェアと完全に統合:
  • 統合対応の SiLA Rapid Integration コーディング言語によって、お使いのロボットプラットフォームに統合する際に最大のフレキシビリティを提供
  • ダイレクトソフトウェアによって、ロボットのインストール前に Automated Thermal Cycler のランが可能。これによって、必要であれば、ロボットシステムとの統合前でもアッセイの最適化が可能。
対応するロボットシステム
現在、ロボット/リキッドハンドリングシステムの製造元と連携し、Applied Biosystems Automated Thermal Cycler(ATC)に対応するドライバーの開発を進めています。
製造元モデル問い合わせ先
サーモフィッシャーサイエンティフィック
  • Thermo Scientific Orbitor
  • Thermo Scientific Spinnaker
  • Thermo Scientific F7
  • Thermo Scientific Momentum
customercare@thermofisher.com
Hamilton Robotics
  • VANTAGE Liquid Handling System
  • Microlab STAR
  • Microlab NIMBUS
marketingrequests@hamiltoncompany.com
Beckman Coulter Inc.
  • Biomek i7 自動ワークステーション
  • Biomek i5 自動ワークステーション
  • Biomek FXP 自動ワークステーション
  • Biomek NXP 自動ワークステーション
  • Biomek 4000 自動ワークステーション
lshotline@beckman.com
Hudson Robotics Inc.
  • SOLO™ ピペッター
  • PlateCrane EX™ ロボットアーム
  • PlateCrane SciClops™ ロボットアーム
http://hudsonrobotics.com/contact-us/request-service/
  • お使いのロボットが上記リストにある場合、ドライバーおよび統合に関する情報について当社あるいはロボットの製造元にお問い合わせください。
  • お使いのロボットシステムが上記リストにない場合、お客様およびロボットの製造元とともに統合の選択肢について検討いたします。
ドライバーの開発およびロボットの統合に関してご質問がございましたらテクニカルサポートまでお問い合わせください。
コンパクトなサーマルサイクラーで省スペース設計
Remora stacked
Remora side by side
  • フレキシブルなモジュール式設計でデッキやベンチ上のスペースを節約
  • 別々のコントロールパネルモジュールおよびブロックモジュールは、ベンチ上のスペースに合わせ、重ねてあるいは別々に設置可能
  • 10 cm、1 m および 3 m のケーブルから選択でき、コントロールモジュールをサーマルサイクラーの下、デッキの下、あるいはサーマルサイクラー本体から最長 3 m 離れた場所などに設置可能
ATC をスタンドアローンの PCRサーマルサイクラーとして使用
フレキシブルなソフトウェアは、お使いのロボットのソフトウェアインターフェースに容易に接続できるほか、ATC をスタンドアローンの機器としてコントロールするために使用することもできます。お使いのロボットオートメーションシステムに統合する前に、ATC デスクトップアプリケーションを用いて装置をテストします(図 1 および 2)
Automated Thermal Cycler desktop
図 1.ATC のスタンドアローン版に含まれている、使いやすいデスクトップソフトウェアアプリケーション
Automated Thermal Cycler sample screenshot
図 2.PCR ラン中の温度およびランプレートのデータを容易に視覚化しモニタリング
フリートコントロールソフトウェアは、ファイアウォールの内側にあるサーバーに事前インストールされています。
サーマルサイクラーフリートコントロールソフトウェアで制御を維持
ファイアウォールの内側にある一つの、直感的に操作できるインターフェイスで複数のユーザー、メソッド、および機器を管理
詳細を見る
プラスチック消耗品
Automated Thermal Cycler 専用にデザインされた Applied Biosystems MicroAmp EnduraPlate Optical Plates with Barcode は、信頼性、一貫性のある PCR 結果を提供します。
PCR plastics
Automated Thermal Cycler (ATC)
ロボットプラットフォームと容易に統合可能
  • フレキシブルなモジュール式設計でデッキ上のスペースを節約
  • インストールが簡単な、ロボットシステムとの統合向けソフトウェアソリューション:SiLA Rapid Integration™ standard*– 統合対応のソフトウェアおよびあらかじめコーディングされたアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)
  • スタンドアローン運用向けのフリーソフトウェアにより、統合前にアッセイの最適化が可能
*  www.sila-standard.org
自動サーマルサイクラーの特長
  • 自動リッド(蓋)により、リキッドハンドラーやプレートスタッカーを用いたハンズフリー操作を実現
  • ヒートカバーが前にスライドしてプレート部分をカバーすることで、熱接触をを可能にし、蒸発を最小限に防止
  • 自動プレートイジェクターにより、ハーフまたはフルスカートタイプ 96ウェルプレートのポジションを一定に維持
Automated Thermal Cycler (ATC) stacked
ソフトウェアソリューション
お使いの自動化システムを、インストールが簡単なソフトウェアと完全に統合:
  • 統合対応の SiLA Rapid Integration コーディング言語によって、お使いのロボットプラットフォームに統合する際に最大のフレキシビリティを提供
  • ダイレクトソフトウェアによって、ロボットのインストール前に Automated Thermal Cycler のランが可能。これによって、必要であれば、ロボットシステムとの統合前でもアッセイの最適化が可能。
対応するロボットシステム
現在、ロボット/リキッドハンドリングシステムの製造元と連携し、Applied Biosystems Automated Thermal Cycler(ATC)に対応するドライバーの開発を進めています。
製造元モデル問い合わせ先
サーモフィッシャーサイエンティフィック
  • Thermo Scientific Orbitor
  • Thermo Scientific Spinnaker
  • Thermo Scientific F7
  • Thermo Scientific Momentum
customercare@thermofisher.com
Hamilton Robotics
  • VANTAGE Liquid Handling System
  • Microlab STAR
  • Microlab NIMBUS
marketingrequests@hamiltoncompany.com
Beckman Coulter Inc.
  • Biomek i7 自動ワークステーション
  • Biomek i5 自動ワークステーション
  • Biomek FXP 自動ワークステーション
  • Biomek NXP 自動ワークステーション
  • Biomek 4000 自動ワークステーション
lshotline@beckman.com
Hudson Robotics Inc.
  • SOLO™ ピペッター
  • PlateCrane EX™ ロボットアーム
  • PlateCrane SciClops™ ロボットアーム
http://hudsonrobotics.com/contact-us/request-service/
  • お使いのロボットが上記リストにある場合、ドライバーおよび統合に関する情報について当社あるいはロボットの製造元にお問い合わせください。
  • お使いのロボットシステムが上記リストにない場合、お客様およびロボットの製造元とともに統合の選択肢について検討いたします。
ドライバーの開発およびロボットの統合に関してご質問がございましたらテクニカルサポートまでお問い合わせください。
コンパクトなサーマルサイクラーで省スペース設計
Remora stacked
Remora side by side
  • フレキシブルなモジュール式設計でデッキやベンチ上のスペースを節約
  • 別々のコントロールパネルモジュールおよびブロックモジュールは、ベンチ上のスペースに合わせ、重ねてあるいは別々に設置可能
  • 10 cm、1 m および 3 m のケーブルから選択でき、コントロールモジュールをサーマルサイクラーの下、デッキの下、あるいはサーマルサイクラー本体から最長 3 m 離れた場所などに設置可能
ATC をスタンドアローンの PCRサーマルサイクラーとして使用
フレキシブルなソフトウェアは、お使いのロボットのソフトウェアインターフェースに容易に接続できるほか、ATC をスタンドアローンの機器としてコントロールするために使用することもできます。お使いのロボットオートメーションシステムに統合する前に、ATC デスクトップアプリケーションを用いて装置をテストします(図 1 および 2)
Automated Thermal Cycler desktop
図 1.ATC のスタンドアローン版に含まれている、使いやすいデスクトップソフトウェアアプリケーション
Automated Thermal Cycler sample screenshot
図 2.PCR ラン中の温度およびランプレートのデータを容易に視覚化しモニタリング
フリートコントロールソフトウェアは、ファイアウォールの内側にあるサーバーに事前インストールされています。
サーマルサイクラーフリートコントロールソフトウェアで制御を維持
ファイアウォールの内側にある一つの、直感的に操作できるインターフェイスで複数のユーザー、メソッド、および機器を管理
詳細を見る
プラスチック消耗品
Automated Thermal Cycler 専用にデザインされた Applied Biosystems MicroAmp EnduraPlate Optical Plates with Barcode は、信頼性、一貫性のある PCR 結果を提供します。
PCR plastics
自動サーマルサイクラー — お客様の声
ご注文情報
リソース
サーマルサイクラーソフトウェアおよびファームウェアファイル
お使いの機器の最新アップデートをダウンロードできます
プライベートラベルサーマルサイクラーにご関心がありますか?
お問い合せ
サービス
弊社はすべてのApplied Biosystemsサーマルサイクラー向けに幅広いサービスオプションを提供しています。
保守契約(年間定額プラン)
保証期間の終了後も安心して機器をご使用いただくため、機器使用状況とご予算に合わせた各種保守契約プランをご用意しております。
その他のご利用可能なサービス
当社では温度検証サービスや、機器クオリフィケーションサービスなどのコンプライアンスサービスも提供しています。