Search Thermo Fisher Scientific
ルシフェラーゼレポーターアッセイは、その検出感度の高さとダイナミックレンジの広さから、幅広く利用されています。ルシフェラーゼ活性を検出・測定する装置は、多くのメーカーで製造されていますが、その機能には大きなばらつきがあるため、お客様に適した装置の見極めが難しい場合があります。そこで、弊社では、現時点で入手可能な多くの装置に関する特徴的情報を入手し、種々の装置、およびそれらのタイプ、スペクトル分解適合性、フィルターサイズ、インジェクター(搭載モデルのみ)についての比較に役立つリソースとしてご提供しております。
関連製品およびリソース
特定のメーカー、モデル、その他の装置特性を検索フィールドに入力して、表をフィルタリングしてください。
装置のモデル名は、各メーカーの商標です。 テーブル更新日:2012年7月13日
検索条件に適合するデータが見つかりませんでした
メーカー | モデル | 装置タイプ | スペクトル分解可能 | フィルターサイズ | インジェクター |
---|---|---|---|---|---|
ATTO | Luminescencer Octa | シングルチューブルミノメーター | 可能 | 組み込み型 | 搭載—最大1基 |
ATTO | Phelios | 発光測定プレートリーダー | 可能 | 組み込み型 | 搭載—1または2基 |
ATTO | Kronos Dio | ルミノメーター、リアルタイム培養モニター | 可能 | 組み込み型 | 非搭載 |
ATTO | LumiFLspectrocapture | マルチモード式、単一試料、冷却CCD | 可能 | 非該当 | 搭載 |
Berthold Technologies | Mithras LB 940 | マルチモードプレートリーダー | 可能 | 25 mm | 搭載—最大4基 |
Berthold Technologies | TriStar LB 941 | マルチモードプレートリーダー | 可能 | 25 mm | 搭載—最大4基 |
Berthold Technologies | TriStar2 LB 942 | マルチモードプレートリーダー | 可能 | 25 mm | 搭載—最大3基 |
Berthold Technologies | CentroLIA LB 961 | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 非搭載 |
Berthold Technologies | CentroLIApc LB 962 | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 非搭載 |
Berthold Technologies | Centro LB 960 | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大3基 |
Berthold Technologies | Centro XS3 LB 960 | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大3基 |
Berthold Technologies | CentroPRO LB 962 | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 非搭載 |
Berthold Technologies | Junior LB 9509 | ポータブルチューブルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 非搭載 |
Berthold Technologies | Lumat LB 9507 | シングルチューブルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載 |
Berthold Technologies | Lumat 3 | シングルチューブルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—2基 |
Berthold Technologies | AutoLumat LB 953 | マルチチューブルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大3基 |
BioTek | Synergy Neo | マルチモードプレートリーダー | 可能 | 情報なし | 搭載—最大2基 |
BioTek | Synergy H4 | マルチモードプレートリーダー | 可能 | 17.5 mm | 搭載—最大2基 |
BioTek | Synergy 2 | マルチモードプレートリーダー | 可能 | 17.5 mm | 搭載—最大2基 |
BioTek | Synergy 2 SL | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大2基 |
BioTek | Synergy Mx | ルミノメーターまたはマルチモード式 | 限定的(モノクロメーターベース) | 組み込み型 | 搭載—最大2基 |
BioTek | Synergy HT | マルチモードプレートリーダー | 可能 | 17.5 mm | 搭載—最大2基 |
BioTek | FLx800 | マルチモードプレートリーダー | 可能 | 17.5 mm | 搭載—最大1基 |
BioTek | Synergy H1m | マルチモードプレートリーダー | 可能(フィルターモジュール) | 情報なし | 搭載—最大2基 |
BioTek | Synergy H1 | マルチモードプレートリーダー | 可能(フィルターモジュール) | 17.5 mm | 搭載—最大2基 |
BMG LabTech | PHERAstar FS | HTSマルチモード式 | 可能 | 12または15 mm | 搭載—最大2基 |
BMG LabTech | PHERAstar Plus | HTSマルチモード式 | 可能 | 12または15 mm | 非搭載 |
BMG LabTech | FLUOstar Omega | マルチモード式 | 可能 | 12または15 mm | 搭載—最大2基 |
BMG LabTech | POLARstar Omega | マルチモード式 | 可能 | 12または15 mm | 搭載—最大2基 |
BMG LabTech | NOVOstar | マルチモード式 | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大2基+一体型ピペットシステム |
BMG LabTech | FLUOstar OPTIMA | マルチモード式 | 可能 | 12または15 mm | 搭載—最大2基 |
BMG LabTech | POLARstar OPTIMA | マルチモード式 | 可能 | 12または15 mm | 搭載—最大2基 |
BMG LabTech | LUMIstar Omega | ルミノメーター | 可能 | 12または15 mm | 搭載—最大2基 |
BMG LabTech | LUMIstar OPTIMA | ルミノメーター | 可能 | 12または15 mm | 搭載—最大2基 |
BMG LabTech | FLUOstar OPTIMA FL | マルチモード式 | 可能 | 12または15 mm | 搭載—最大2基 |
Hamamatsu | FDSS/µCell | 振とうプレートリーダー | 情報なし | 情報なし | 搭載—プレートディスペンサー(96ウェルまたは384ウェル) |
Hamamatsu | FDSS7000EX | ハイスループットスクリーニングシステム | 可能(オプション) | 情報なし | 搭載—複数のディスペンサーオプション |
Hamamatsu | FDSS/RayCatcher | 発光測定プレートリーダー | 可能(オプション) | 情報なし | 非搭載 |
Harta Instruments | MicroLumi L2 | ルミノメーター(現場用) | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
Hidex | Plate Chameleon V | モジュール式マイクロプレートリーダー | 可能(フィルター検出モードを使用) | 25 mm | 搭載—最大2基 |
Hidex | Triathler | ルミノメーターまたはマルチラベルカウンター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大1基 |
Molecular Devices | FlexStation 3 | マルチモード式 | 限定的(モノクロメーターベース) | 非該当 | ピペッター— 8または16チャンネル |
Molecular Devices | SpectraMax Paradigm | HTSマルチモード式 | 可能(カスタムフィルターカートリッジが必要な場合あり) | カートリッジベース | 非搭載 |
Molecular Devices | SpectraMax M5e | マルチモード式 | 限定的(モノクロメーターベース) | 非該当 | 非搭載 |
Molecular Devices | SpectraMax M5 | マルチモード式 | 限定的(モノクロメーターベース) | 非該当 | 非搭載 |
Molecular Devices | SpectraMax M4 | マルチモード式 | 限定的(モノクロメーターベース) | 非該当 | 非搭載 |
Molecular Devices | SpectraMax M3 | マルチモード式 | 限定的(モノクロメーターベース) | 非該当 | 非搭載 |
Molecular Devices | SpectraMax M2e | マルチモード式 | 限定的(モノクロメーターベース) | 非該当 | 非搭載 |
Molecular Devices | SpectraMax M2 | マルチモード式 | 限定的(モノクロメーターベース) | 非該当 | 非搭載 |
Molecular Devices | FilterMax F3 | マルチモード式 | 可能(650 nmでの検出に限定) | 情報なし | 非搭載 |
Molecular Devices | FilterMax F5 | マルチモード式 | 可能 | 情報なし | 非搭載 |
Molecular Devices | SpectraMax L | ルミノメーター | 可能(630 nmでの検出に限定) | 情報なし | 搭載—最大2基 |
Perkin Elmer | EnSpire | マルチラベルカウンター | 限定的(モノクロメーターベース) | 非該当 | 搭載—最大2基 |
Perkin Elmer | EnVision | マルチラベルカウンター | 可能 | 情報なし | 搭載—最大2基 |
Perkin Elmer | EnVision Xcite | マルチラベルカウンター | 可能 | 情報なし | 搭載—最大2基 |
Perkin Elmer | Victor X Light | ルミノメーター | 可能 | 25.4 mm | 搭載—最大4基 |
Perkin Elmer | Victor X2 | マルチラベルカウンター | 可能 | 25.4 mm | 搭載—最大4基 |
Perkin Elmer | Victor X3 | マルチラベルカウンター | 可能 | 25.4 mm | 搭載—最大4基 |
Perkin Elmer | Victor X4 | マルチラベルカウンター | 可能 | 25.4 mm | 搭載—最大4基 |
Perkin Elmer | Victor X5 | マルチラベルカウンター | 可能 | 25.4 mm | 搭載—最大4基 |
Perkin Elmer | Victor3 | マルチラベルカウンター | 可能 | 情報なし | 搭載—最大4基 |
Perkin Elmer | Victor3 V | マルチラベルカウンター | 可能 | 情報なし | 搭載—最大4基 |
Perkin Elmer | MicroBeta2 LumiJET | シンチレーション・ルミネッセンスカウンター | 不可能 | 非該当 | 搭載—検出器あたり1または2基(検出器は1~12基) |
Perkin Elmer | TopCount NXT | シンチレーション・ルミネッセンスカウンター | 不可能 | 非該当 | 非搭載 |
Perkin Elmer | ViewLux CCD Imager | HTSマルチモード式 | 可能 | 60 mm | 非搭載 |
Promega | GloMax-Multi+ w/ Instinct | マルチモード式 | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大2基 |
Promega | GloMax-Multi | マルチモード式 | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大2基 |
Promega | GloMax-96 | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大2基 |
Promega | GloMax-20/20 | ルミノメーター(蛍光モジュールオプション付き) | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大2基 |
Promega | GloMax-Multi Jr | マルチモード式 | 不可能 | 非該当 | 非搭載 |
Stratec | Solaris | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大3基 |
Stratec | SL 300 | ルミノメーター | 情報なし | 情報なし | ピペッティングシステム |
Tecan | Infinite F200 PRO | マルチモード式 | 可能(ユーザーによるフィルター交換は不可能) | 12.5 mm | 搭載—最大2基 |
Tecan | Infinite F500 | マルチモード式 | 可能(ユーザーによるフィルター交換は不可能) | 12.5 mm | 搭載—最大2基 |
Tecan | Infinite M200 PRO | マルチモード式 | 限定的(モノクロメーターベース) | 非該当 | 搭載—最大2基 |
Tecan | Infinite M1000 PRO | マルチモード式 | 限定的(モノクロメーターベース) | 非該当 | 搭載—最大2基 |
Thermo Scientific | Varioskan Flash | マルチモード式 | 可能 | 24.5~25.4 mm | 搭載—最大3基 |
Thermo Scientific | Appliskan | マルチモード式 | 可能 | 25.4 mm | 搭載—最大2基 |
Thermo Scientific | Fluoroskan Ascent FL | マルチモード式 | 可能 | 15 mm | 搭載—最大3基 |
Thermo Scientific | Luminoskan Ascent | ルミノメーター | 可能 | 15 mm | 搭載—最大3基 |
TiterTek Berthold | MPL1 | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 非搭載 |
TiterTek Berthold | MPL2 | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 非搭載 |
TiterTek Berthold | Orion L | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大2基 |
TiterTek Berthold | Orion II | ルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大4基 |
TiterTek Berthold | Sirius | シングルチューブルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大2基 |
TiterTek Berthold | Sirius L | シングルチューブルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大2基 |
TiterTek Berthold | FB12 | シングルチューブルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 非搭載 |
TiterTek Berthold | Smart Line - Smart Card | シングルチューブルミノメーター | 不可能 | 非該当 | 搭載—最大2基 |