Search Thermo Fisher Scientific
ウェット転写 | セミドライ転写 | ドライ転写 | ||
---|---|---|---|---|
Mini Blot Module | XCell II Blot Module | SureLock Tandem Midi Blot Module | Power Blotter Systems | iBlot 3 Western Blot Transfer System |
対応能力: ブロットモジュール1つにつきミニゲル1枚、タンク1台にブロットモジュール1~2つ | 対応能力: 最大2ミニブロット | 対応能力: ブロットモジュール1つにつきミディゲル1枚、タンク1台にブロットモジュール1~2つ | 対応能力: ミニゲル1~4枚、またはミディゲル1~2枚 | 対応能力: ミニゲル1~4枚、またはミディゲル1~2枚 |
転写時間:60分 | 転写時間: 60~120分 | 転写時間: 30分 | 転写時間: 5~10分 | 転写時間: 最短3分 |
ブロッティング領域: 9 x 9 cm | ブロッティング領域: 9 x 9 cm | ブロッティング領域: 9.2 x 14.4 cm | ブロッティング領域: 10 x 18 cmまたは 21 x 22.5 cm | ブロッティング領域: 8.5 x 13.5 cm |
ブロッティング領域:転写バッファー容量: ブロットモジュール1つあたり220 mL | 転写バッファー容量: 200 mL | 転写バッファー容量: ブロットモジュールあたり300 mL | 転写バッファー容量: プレカットメンブレン&フィルター:50~100 mL、 事前組立済みSelect transfer stacks:バッファー不要 | 転写バッファー容量: バッファー不要 |
電源:外部 | 電源:外部 | 電源: 外部 | 電源:内部 | 電源:内部 |
必要な機器: Mini Gel Tank:最大2つのミニブロットモジュールに対応 | 必要な機器: XCell SureLockミニセル:最大2つのブロットモジュールに対応 | 必要な機器: SureLock Tandem Midi Gel Tank:最大2つのブロットモジュールに対応 | ––– | ––– |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
ウェット転写 | セミドライ転写 | ドライ転写 | |
---|---|---|---|
セットアップ | 手動作業、転写バッファーの調製に15~20分必要 | Selectスタックで5~10分、プレカットメンブレンおよびフィルターで約10~15分 | 約5分 |
クリーンアップ | 有害なメタノールの廃棄処理など、使用ごとにおおがかりなクリーンアップが必要 | 使用ごとに軽度のクリーンアップが必要 | ほぼ不要 |
転写時間 | 30~120分 | 7~10分 | 最短3分 |
スループット | +++ | +++ | +++ |
性能 | +++ | ++ | +++ |
使いやすさ | ++ | +++ | +++ |
転写バッファーの要件 | メタノールが必要 | メタノール非含有の転写バッファー、ただし事前組立済みスタックではバッファー不要 | バッファー不要 |
特記事項 | 長時間の転写には冷却が必要な場合あり | Towbinバッファーなど、複数のシステムを使用可能 | 組み立て済みのトランスファースタックが必要です。 |
タンパク質をゲルからブロッティングメンブレンへ効率的かつ高い信頼性で転写することは、ウェスタン検出試験を成功させるための基礎になります。結果の精度は、ウェスタンブロッティング法の転写効率に左右されます。従来のウェット転写は高効率ですが、時間と労力がかかります。セミドライブロッティングは利便性が高く、時間的な節約もでき、各種タイプのバッファーシステムおよびバッファーフリーの事前組立済みスタックを使用できる柔軟性も有しています。しかしセミドライ転写では、分子量が大きなタンパク質(>300 kDa)の転写効率が低下する可能性があります。ドライ電気ブロッティングでは、高速かつ高品質な転写を実現でき、またバッファーを追加する必要がないことによる利便性も得られます。
ウェット式転写を行う場合は、最初にゲルを転写バッファーで平衡化します。次にゲルを“転写サンドイッチ”(フィルターペーパー-ゲル-メンブレン-フィルターペーパー)の状態に配置し、パッドを緩衝剤としてサポートグリッドで一緒にプレスします。サポートされたゲルサンドイッチを、タンク内にあるステンレススチール/白金ワイヤー電極の間に垂直に配置し、タンクに転写バッファーを充填します。
標準的な電界オプションで複数のゲルを電気転写できます。このオプションでは、一定の電流(0.1~1 A)または電圧(5~30 V)を用いて最短1時間から一晩をかけて処理をします。転写は通常、発生する熱を軽減するために氷パックを使用して4℃で行います。単一ゲル用の高電界オプションでは、転写時間を最短30分にまで短縮できますが、高電圧(最大200 V)または高電流(最大1.6 A)を必要とし、発生する多大な熱を消散させるための冷却システムも必要になります。
14~116 kDaのタンパク質で80~100%の転写効率を達成できます。転写時間を長くすることで転写効率を向上できます。ただし時間が長くなると、タンパク質がメンブレンを通過してしまう過剰転写(ブロースルー)のリスクが生じることになり、特に孔径が大きい(0.45 µm)メンブレン使用時には低分子量(<30 kDa)タンパク質で危険性が顕著です。
セミドライ式タンパク質転写では、転写サンドイッチがセミドライ転写装置内の2つのプレート電極の間に水平に配置されます。こうしたセミドライ転写では、ゲルを転写バッファーで事前に平衡化することが非常に重要です。最大限の電流をゲルの周囲ではなく内部を通過させるため、転写に用いるバッファーの量は、転写サンドイッチにちょうど浸み込む量に調整します。極厚のペーパー(厚さ約3 mm)とメンブレンをバッファーに十分に浸しておくことも有効です。同様に、フィルターペーパーシートとメンブレンを、ゲルのサイズにカットすることも重要です。
1~4枚のゲルをメンブレンに迅速に電気ブロットできます。転写バッファーにはメタノールが含まれている場合もありますが、セミドライブロッターの損傷を避けるため、芳香族炭化水素、塩素化炭化水素、アセトンなど、その他の有機溶剤は使用しないでください。電気転写は、一定の電流(0.1~0.4 A)または電圧(10~25 V)で、10~60分間行います。転写時間の短縮の観点からはメタノール非含有の転写バッファーが推奨され、転写時間を7~10分に短縮できます。14~116 kDaのタンパク質に対して60~80%の転写効率が達成可能ですが、分子量の高いタンパク質ほど転写により長時間を必要とします。
セミドライ電気ブロッティング転写。Invitrogen Power Blotterは、10~300 kDaのタンパク質のポリアクリルアミドゲルからニトロセルロースまたはPVDFメンブレンへのセミドライ転写を5~10分で迅速に実施できるよう、特別に設計されています。Power Blotterの一体型電源は、一般的に使用されているプレキャストゲルまたは自家製ゲル(SDS-PAGE)と、ニトロセルロースまたはPVDFメンブレンとともに使用した際に、高効率で一貫性のあるタンパク質転写が可能となるよう最適化されています。
ドライ電気ブロッティング法では、従来の転写バッファーを使用しない革新的なコンポーネントを含んだ特殊な転写サンドイッチを使用します。バッファータンクや湿潤済みフィルターペーパーの代わりに、バッファーを組み込んだ独自のゲルマトリックス(転写スタック)を使用します。ゲルマトリックス中の高いイオン密度により、迅速なタンパク質転写が可能です。ブロッティング中、銅製の陽極は水の電気分解による酸素ガスを生成しないため、ブロットの歪みが低減されます。ウェット式およびセミドライ式などの従来のタンパク質転写テクニックでは、酸素を生成する不活性電極を使用しています。短い電極間距離、強い電界強度、および高電流により、転写時間は通常は短縮されます。
ドライ電気ブロッティング転写。Invitrogen iBlot 3ウェスタンブロット転写システムは、バッファーを必要とすることなく迅速なウェスタンブロッティングを実現します。このシステムは、最短3分でタンパク質をアクリルアミドゲルから効率的にブロッティングし、PVDFとニトロセルロースの両メンブレンに適合します。iBlot 3システムは、わずかな時間で従来のウェット式転写メソッドと同等のパフォーマンスを発揮します。
ウェット転写 | セミドライ転写 | ドライ転写 | ||
---|---|---|---|---|
Mini Blot Module | XCell II Blot Module | SureLock Tandem Midi Blot Module | Power Blotter Systems | iBlot 3 Western Blot Transfer System |
対応能力: ブロットモジュール1つにつきミニゲル1枚、タンク1台にブロットモジュール1~2つ | 対応能力: 最大2ミニブロット | 対応能力: ブロットモジュール1つにつきミディゲル1枚、タンク1台にブロットモジュール1~2つ | 対応能力: ミニゲル1~4枚、またはミディゲル1~2枚 | 対応能力: ミニゲル1~4枚、またはミディゲル1~2枚 |
転写時間:60分 | 転写時間: 60~120分 | 転写時間: 30分 | 転写時間: 5~10分 | 転写時間: 最短3分 |
ブロッティング領域: 9 x 9 cm | ブロッティング領域: 9 x 9 cm | ブロッティング領域: 9.2 x 14.4 cm | ブロッティング領域: 10 x 18 cmまたは 21 x 22.5 cm | ブロッティング領域: 8.5 x 13.5 cm |
ブロッティング領域:転写バッファー容量: ブロットモジュール1つあたり220 mL | 転写バッファー容量: 200 mL | 転写バッファー容量: ブロットモジュールあたり300 mL | 転写バッファー容量: プレカットメンブレン&フィルター:50~100 mL、 事前組立済みSelect transfer stacks:バッファー不要 | 転写バッファー容量: バッファー不要 |
電源:外部 | 電源:外部 | 電源: 外部 | 電源:内部 | 電源:内部 |
必要な機器: Mini Gel Tank:最大2つのミニブロットモジュールに対応 | 必要な機器: XCell SureLockミニセル:最大2つのブロットモジュールに対応 | 必要な機器: SureLock Tandem Midi Gel Tank:最大2つのブロットモジュールに対応 | ––– | ––– |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
ウェット転写 | セミドライ転写 | ドライ転写 | |
---|---|---|---|
セットアップ | 手動作業、転写バッファーの調製に15~20分必要 | Selectスタックで5~10分、プレカットメンブレンおよびフィルターで約10~15分 | 約5分 |
クリーンアップ | 有害なメタノールの廃棄処理など、使用ごとにおおがかりなクリーンアップが必要 | 使用ごとに軽度のクリーンアップが必要 | ほぼ不要 |
転写時間 | 30~120分 | 7~10分 | 最短3分 |
スループット | +++ | +++ | +++ |
性能 | +++ | ++ | +++ |
使いやすさ | ++ | +++ | +++ |
転写バッファーの要件 | メタノールが必要 | メタノール非含有の転写バッファー、ただし事前組立済みスタックではバッファー不要 | バッファー不要 |
特記事項 | 長時間の転写には冷却が必要な場合あり | Towbinバッファーなど、複数のシステムを使用可能 | 組み立て済みのトランスファースタックが必要です。 |
タンパク質をゲルからブロッティングメンブレンへ効率的かつ高い信頼性で転写することは、ウェスタン検出試験を成功させるための基礎になります。結果の精度は、ウェスタンブロッティング法の転写効率に左右されます。従来のウェット転写は高効率ですが、時間と労力がかかります。セミドライブロッティングは利便性が高く、時間的な節約もでき、各種タイプのバッファーシステムおよびバッファーフリーの事前組立済みスタックを使用できる柔軟性も有しています。しかしセミドライ転写では、分子量が大きなタンパク質(>300 kDa)の転写効率が低下する可能性があります。ドライ電気ブロッティングでは、高速かつ高品質な転写を実現でき、またバッファーを追加する必要がないことによる利便性も得られます。
ウェット式転写を行う場合は、最初にゲルを転写バッファーで平衡化します。次にゲルを“転写サンドイッチ”(フィルターペーパー-ゲル-メンブレン-フィルターペーパー)の状態に配置し、パッドを緩衝剤としてサポートグリッドで一緒にプレスします。サポートされたゲルサンドイッチを、タンク内にあるステンレススチール/白金ワイヤー電極の間に垂直に配置し、タンクに転写バッファーを充填します。
標準的な電界オプションで複数のゲルを電気転写できます。このオプションでは、一定の電流(0.1~1 A)または電圧(5~30 V)を用いて最短1時間から一晩をかけて処理をします。転写は通常、発生する熱を軽減するために氷パックを使用して4℃で行います。単一ゲル用の高電界オプションでは、転写時間を最短30分にまで短縮できますが、高電圧(最大200 V)または高電流(最大1.6 A)を必要とし、発生する多大な熱を消散させるための冷却システムも必要になります。
14~116 kDaのタンパク質で80~100%の転写効率を達成できます。転写時間を長くすることで転写効率を向上できます。ただし時間が長くなると、タンパク質がメンブレンを通過してしまう過剰転写(ブロースルー)のリスクが生じることになり、特に孔径が大きい(0.45 µm)メンブレン使用時には低分子量(<30 kDa)タンパク質で危険性が顕著です。
セミドライ式タンパク質転写では、転写サンドイッチがセミドライ転写装置内の2つのプレート電極の間に水平に配置されます。こうしたセミドライ転写では、ゲルを転写バッファーで事前に平衡化することが非常に重要です。最大限の電流をゲルの周囲ではなく内部を通過させるため、転写に用いるバッファーの量は、転写サンドイッチにちょうど浸み込む量に調整します。極厚のペーパー(厚さ約3 mm)とメンブレンをバッファーに十分に浸しておくことも有効です。同様に、フィルターペーパーシートとメンブレンを、ゲルのサイズにカットすることも重要です。
1~4枚のゲルをメンブレンに迅速に電気ブロットできます。転写バッファーにはメタノールが含まれている場合もありますが、セミドライブロッターの損傷を避けるため、芳香族炭化水素、塩素化炭化水素、アセトンなど、その他の有機溶剤は使用しないでください。電気転写は、一定の電流(0.1~0.4 A)または電圧(10~25 V)で、10~60分間行います。転写時間の短縮の観点からはメタノール非含有の転写バッファーが推奨され、転写時間を7~10分に短縮できます。14~116 kDaのタンパク質に対して60~80%の転写効率が達成可能ですが、分子量の高いタンパク質ほど転写により長時間を必要とします。
セミドライ電気ブロッティング転写。Invitrogen Power Blotterは、10~300 kDaのタンパク質のポリアクリルアミドゲルからニトロセルロースまたはPVDFメンブレンへのセミドライ転写を5~10分で迅速に実施できるよう、特別に設計されています。Power Blotterの一体型電源は、一般的に使用されているプレキャストゲルまたは自家製ゲル(SDS-PAGE)と、ニトロセルロースまたはPVDFメンブレンとともに使用した際に、高効率で一貫性のあるタンパク質転写が可能となるよう最適化されています。
ドライ電気ブロッティング法では、従来の転写バッファーを使用しない革新的なコンポーネントを含んだ特殊な転写サンドイッチを使用します。バッファータンクや湿潤済みフィルターペーパーの代わりに、バッファーを組み込んだ独自のゲルマトリックス(転写スタック)を使用します。ゲルマトリックス中の高いイオン密度により、迅速なタンパク質転写が可能です。ブロッティング中、銅製の陽極は水の電気分解による酸素ガスを生成しないため、ブロットの歪みが低減されます。ウェット式およびセミドライ式などの従来のタンパク質転写テクニックでは、酸素を生成する不活性電極を使用しています。短い電極間距離、強い電界強度、および高電流により、転写時間は通常は短縮されます。
ドライ電気ブロッティング転写。Invitrogen iBlot 3ウェスタンブロット転写システムは、バッファーを必要とすることなく迅速なウェスタンブロッティングを実現します。このシステムは、最短3分でタンパク質をアクリルアミドゲルから効率的にブロッティングし、PVDFとニトロセルロースの両メンブレンに適合します。iBlot 3システムは、わずかな時間で従来のウェット式転写メソッドと同等のパフォーマンスを発揮します。
Traditional wet transfer | Semi-dry transfer | Dry transfer | |||
---|---|---|---|---|---|
XCell II™ Blot Module | Mini Blot Module | Novex® Semi-Dry Blotter | Pierce® Power Blotter | iBlot® 2 Gel Transfer Device | |
Transfer time | 60–120 min | 60 min | 30–60 min | 5–10 min | 7 min |
Capacity of device | 1–2 mini gels | 1 mini gel (per module) or 2 mini gels (two modules per tank) | 4 mini-gels or 2 midi-gels | 4 mini gels or 2 midi gels | 2 mini gels or 1 midi gel |
Blotting area | 9 x 9 cm | 9 x 9 cm | 21 x 21 cm | 21 x 22.5 cm | 8.5 x 13.5 cm |
Requires transfer buffer | Yes (1,000 mL) | Yes, (200–400 mL per module) | Yes (500 mL) | Yes (50 mL per mini gel or 100 mL per midi gel) | No |
Power supply | External | External | External | Internal | Internal |
Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now |