Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen iWesternワークフローのデバイスと装置を活用してラボを強化することで、ウェスタンブロッティングのワークフローを効率化できます。iWesternワークフローは、処理の効率性、および結果の再現性と堅牢性を確保するよう設計されており、最小限の操作時間で卓越したウェスタンブロットの結果を取得できるよう支援します。
Invitrogen PowerEase Touch Power Suppliesには、操作とプログラミングが容易な大型タッチスクリーンが装備されており、正確な電圧、電流、電力が提供されます。SDS-PAGE、ネイティブPAGE、DNA/RNAなどのアプリケーションに最適です。
インテリジェント設計のInvitrogenMini Gel Tankは、前方を向いたウェル構成を有するサイドバイサイド設計のため、サンプルのローディングが容易で、電気泳動中に両方のゲルを同時に可視化することも可能です。高コントラストの白色タンクスタンドは、電気泳動中にモニタリングするpre-stainedマーカーの視認性を向上させます。
Invitrogen Surelock Tandem Midi Gel tankは、ハイスループットで広範なフォーマットを有する1つまたは2つのInvitrogenミディゲルにおいて、一貫性のある垂直タンパク質ゲル電気泳動を簡単に実施できるよう設計されています。
iBlot 3ウェスタンブロット転写システムは次世代のドライ式タンパク質転写デバイスであり、すぐに使用可能な消耗品と組み合わさることで、高いパフォーマンスと利便性がもたらされます。iBlot 3では、ゲルマトリックスに転写バッファーが組み込まれた事前組立済みの転写スタックを使用するため、転写バッファーを調製する必要はなく、転写後のクリーンアップも最小限で済みます。短い電極間距離、強い電界強度、高電流により、転写時間は最短3分にまで短縮されます。
Invitrogen Power Blotter転写システムは、汎用性に優れたセミドライ転写システムであり、必要とされるパフォーマンスと柔軟性をもたらします。Power Blotterでは、必要とするスループットに合わせて交換可能なブロッティングカセットが利用できます。メンブレンとフィルターペーパーは必要なものを選択して使用できますが、より高度な簡便性を求める場合は、Power Blotter Select転写スタックを利用すると、転写バッファーをゲルマトリックスとして転写スタックに直接組み込むことができ、転写バッファーを調製する必要がなくなります。
2つのデバイスと1つのシンプルなテクノロジーを組み合わせたウェスタンブロット処理を提供します。Invitrogen iBindウェスタンシステムは、シンプルな非電源式のデバイスですが、手間のかかる日常的なウェスタンブロット処理ステップの多くを自動化してくれます。オリジナルのiBindウェスタンデバイスが対応できるのは同時に1つのミニブロットの処理までですが、iBind Flexウェスタンデバイスは最大で1つのミディブロット、2つのミニブロット、または6つの垂直カットストリップブロットの処理に対応します。イムノブロッティングのプロセス全体が3時間以内に完了し、使用する一次抗体は従来のメソッドよりも最大80%削減されます。処理が自動化されることでブロット間の一貫性も向上します。
iBindウェスタンシステム
iBind Flexウェスタンシステム
Invitrogen Bandmate自動ウェスタンブロットプロセッサのもたらす、ユーザー独自のプロトコルを使用した無人ブロット処理をご体験ください。Bandmate自動ウェスタンブロットプロセッサは、プログラミング可能なブロッキングシステムです。手動で行っていたウェスタンブロット処理でのブロッキング、洗浄、抗体インキュベーションの各ステップを自動化することで、多くの時間を節約します。デバイスのセットアップに必要な労力は最小限で、最大4つのミニブロットまたは2つのミディブロットを処理できます。
Invitrogen iBrightイメージングシステムによってゲルおよびウェスタンブロットからデータをより簡単に取得し分析する方法をご体験ください。効率化を追求した設計、および直感的なインターフェースとワークフローで構成されたiBrightイメージングシステムは、操作性にも優れており、研究者の経験レベルを問いません。
iBrightイメージングシステムのファミリーには、iBright CL750イメージングシステム、iBright CL1500イメージングシステム、iBright FL1500イメージングシステムの3モデルが用意されています。iBright CL750 Imaging Systemは、ウェスタンブロットおよびゲルイメージングに必要な主要機能を提供し、暗室やフィルムの使用からの移行を容易にします。iBright CL1500 Imaging Systemは対応アプリケーションを拡大し、当社のプレミアムモデルであるiBright FL1500の高性能仕様を有しています。iBright FL1500イメージングシステムは、一度に最大4つの蛍光チャンネルで蛍光ウェスタンブロットイメージングを行うなど、アプリケーションを広くサポートするのが特長です。
*注:自動ローテーションは、iBright FL1500およびiBright CL1500モデルでのみ使用可能。
iWesternバンドルは独自のものをカスタマイズ構築することも可能ですが、当社のウェスタンブロットデバイス用に構成された小型バンドル群から選択することもできます。これによりコストを削減し、すぐに開始することができます。
内容 | カタログ番号 | |
---|---|---|
PowerEase Touch 120 W Power Supply and Mini Gel Tank Welcome Pack |
| |
PowerEase Touch 350 W Power Supply and SureLock Tandem Midi Gel Tank Welcome Pack |
| |
Bolt Bis-Tris 4–12%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Bis-Tris 4–12%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Tris-Glycine 4–20%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Tris-Acetate 3–8%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Midi Bis-Tris Welcome Pack, 4–12%, 20-well |
| |
Novex Midi Tris-Glycine Plus Welcome Pack, 4–20%, 20-well |
|
内容 | カタログ番号 | |
---|---|---|
iBlot 3 starter Kit |
| IB31001S(ニトロセルロース) IB31002S(PVDF) |
iBlot 3 Starter Kit with Warranty |
| A56728(ニトロセルロース) A56729(PVDF) |
iBlot 3 iBind Starter Kit |
| IB31001SLF1(ニトロセルロース) |
iBlot 3 iBind Flex Starter Kit |
| IB31001SLF2(ニトロセルロース) |
Bolt Welcome Pack with iBlot 3 |
|
内容 | カタログ番号 | |
---|---|---|
| SLF2002S(蛍光検出) | |
iBind Western Starter Kit |
| SLF1002S(蛍光検出) |
内容 | カタログ番号 | |
---|---|---|
|
Invitrogen PowerEase Touch Power Suppliesには、操作とプログラミングが容易な大型タッチスクリーンが装備されており、正確な電圧、電流、電力が提供されます。SDS-PAGE、ネイティブPAGE、DNA/RNAなどのアプリケーションに最適です。
インテリジェント設計のInvitrogenMini Gel Tankは、前方を向いたウェル構成を有するサイドバイサイド設計のため、サンプルのローディングが容易で、電気泳動中に両方のゲルを同時に可視化することも可能です。高コントラストの白色タンクスタンドは、電気泳動中にモニタリングするpre-stainedマーカーの視認性を向上させます。
Invitrogen Surelock Tandem Midi Gel tankは、ハイスループットで広範なフォーマットを有する1つまたは2つのInvitrogenミディゲルにおいて、一貫性のある垂直タンパク質ゲル電気泳動を簡単に実施できるよう設計されています。
iBlot 3ウェスタンブロット転写システムは次世代のドライ式タンパク質転写デバイスであり、すぐに使用可能な消耗品と組み合わさることで、高いパフォーマンスと利便性がもたらされます。iBlot 3では、ゲルマトリックスに転写バッファーが組み込まれた事前組立済みの転写スタックを使用するため、転写バッファーを調製する必要はなく、転写後のクリーンアップも最小限で済みます。短い電極間距離、強い電界強度、高電流により、転写時間は最短3分にまで短縮されます。
Invitrogen Power Blotter転写システムは、汎用性に優れたセミドライ転写システムであり、必要とされるパフォーマンスと柔軟性をもたらします。Power Blotterでは、必要とするスループットに合わせて交換可能なブロッティングカセットが利用できます。メンブレンとフィルターペーパーは必要なものを選択して使用できますが、より高度な簡便性を求める場合は、Power Blotter Select転写スタックを利用すると、転写バッファーをゲルマトリックスとして転写スタックに直接組み込むことができ、転写バッファーを調製する必要がなくなります。
2つのデバイスと1つのシンプルなテクノロジーを組み合わせたウェスタンブロット処理を提供します。Invitrogen iBindウェスタンシステムは、シンプルな非電源式のデバイスですが、手間のかかる日常的なウェスタンブロット処理ステップの多くを自動化してくれます。オリジナルのiBindウェスタンデバイスが対応できるのは同時に1つのミニブロットの処理までですが、iBind Flexウェスタンデバイスは最大で1つのミディブロット、2つのミニブロット、または6つの垂直カットストリップブロットの処理に対応します。イムノブロッティングのプロセス全体が3時間以内に完了し、使用する一次抗体は従来のメソッドよりも最大80%削減されます。処理が自動化されることでブロット間の一貫性も向上します。
iBindウェスタンシステム
iBind Flexウェスタンシステム
Invitrogen Bandmate自動ウェスタンブロットプロセッサのもたらす、ユーザー独自のプロトコルを使用した無人ブロット処理をご体験ください。Bandmate自動ウェスタンブロットプロセッサは、プログラミング可能なブロッキングシステムです。手動で行っていたウェスタンブロット処理でのブロッキング、洗浄、抗体インキュベーションの各ステップを自動化することで、多くの時間を節約します。デバイスのセットアップに必要な労力は最小限で、最大4つのミニブロットまたは2つのミディブロットを処理できます。
Invitrogen iBrightイメージングシステムによってゲルおよびウェスタンブロットからデータをより簡単に取得し分析する方法をご体験ください。効率化を追求した設計、および直感的なインターフェースとワークフローで構成されたiBrightイメージングシステムは、操作性にも優れており、研究者の経験レベルを問いません。
iBrightイメージングシステムのファミリーには、iBright CL750イメージングシステム、iBright CL1500イメージングシステム、iBright FL1500イメージングシステムの3モデルが用意されています。iBright CL750 Imaging Systemは、ウェスタンブロットおよびゲルイメージングに必要な主要機能を提供し、暗室やフィルムの使用からの移行を容易にします。iBright CL1500 Imaging Systemは対応アプリケーションを拡大し、当社のプレミアムモデルであるiBright FL1500の高性能仕様を有しています。iBright FL1500イメージングシステムは、一度に最大4つの蛍光チャンネルで蛍光ウェスタンブロットイメージングを行うなど、アプリケーションを広くサポートするのが特長です。
*注:自動ローテーションは、iBright FL1500およびiBright CL1500モデルでのみ使用可能。
iWesternバンドルは独自のものをカスタマイズ構築することも可能ですが、当社のウェスタンブロットデバイス用に構成された小型バンドル群から選択することもできます。これによりコストを削減し、すぐに開始することができます。
内容 | カタログ番号 | |
---|---|---|
PowerEase Touch 120 W Power Supply and Mini Gel Tank Welcome Pack |
| |
PowerEase Touch 350 W Power Supply and SureLock Tandem Midi Gel Tank Welcome Pack |
| |
Bolt Bis-Tris 4–12%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Bis-Tris 4–12%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Tris-Glycine 4–20%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Tris-Acetate 3–8%, 10-well Welcome Pack |
| |
NuPAGE Midi Bis-Tris Welcome Pack, 4–12%, 20-well |
| |
Novex Midi Tris-Glycine Plus Welcome Pack, 4–20%, 20-well |
|
内容 | カタログ番号 | |
---|---|---|
iBlot 3 starter Kit |
| IB31001S(ニトロセルロース) IB31002S(PVDF) |
iBlot 3 Starter Kit with Warranty |
| A56728(ニトロセルロース) A56729(PVDF) |
iBlot 3 iBind Starter Kit |
| IB31001SLF1(ニトロセルロース) |
iBlot 3 iBind Flex Starter Kit |
| IB31001SLF2(ニトロセルロース) |
Bolt Welcome Pack with iBlot 3 |
|
内容 | カタログ番号 | |
---|---|---|
| SLF2002S(蛍光検出) | |
iBind Western Starter Kit |
| SLF1002S(蛍光検出) |
内容 | カタログ番号 | |
---|---|---|