Search Thermo Fisher Scientific
ウサギ網状赤血球、CHO、およびHeLa細胞ライセート系を利用して、組み換えタンパク質迅速合成用のいくつかの無細胞発現システムを最適化しました。こうした哺乳類系は全長の機能活性タンパク質を産生し、CHOとHeLa系では一般的にウサギ網状赤血球系より高い収率です。
Retic Lysate IVT™ Kit | 1-Step Human Coupled IVT Kit | 1-Step Human High Yield IVT Kit | 1-Step CHO High Yield IVT Kit | |
---|---|---|---|---|
Source | Rabbit reticulocyte | HeLa lysate | HeLa lysate | CHO (Chinese hamster ovary) lysate |
Yield | Low | Medium | High | High |
Protein modifications | Limited glycosylation | Glycosylation and phosphorylation | Glycosylation and phosphorylation | Glycosylation and phosphorylation |
Reaction time | 90 min | 90 min to 6 hr | 6–24 hr | 6–24 hr |
Comments | Flexible system | First human-based system | Higher protein yield per reaction | Most economical cost per milligram produced |
Catalog # | 60 rxn: AM1200, 60 rxn w/manual AM1200M | DNA: 88881, 88882 | Mini: 88890, 88891 Maxi: 88892 | 88893, 88894 |
Thermo Scientific™ T7 Cell-Free Expression Vector (pT7CFE1)は、クローニングプラスミドで、Thermo Scientific 1-Step Human In Vitro Protein Expression Systemとの併用に最適化されています。これらは遺伝子のin vitro 翻訳(IVT)に用いられ、1-Step Human IVT Systemと一緒に使用すると機能性タンパク質に変換されます。pT7CFE1 Vectorは、N-またはC-末端にあるシングルまたはタンデムアフィニティタグに使用でき、タンパク質精製および検出を容易にします。