Search Thermo Fisher Scientific
in vitroタンパク質発現は、従来のタンパク質発現方法を用いるよりも迅速に組換えタンパク質の発現行うことができます。なぜなら、目的のタンパク質を発現するための細胞の形質転換、トランスフェクション、または培養を行う必要がないからです。
細菌、ウサギ網状赤血球、CHO、およびヒト由来溶解物系を利用して、組換えタンパク質の迅速に発現するための無細胞発現系試薬を開発しました。細菌系は、高いタンパク質収量を得る点では理想的です。一方、哺乳動物ベースの系は、固有の翻訳後修飾をもつタンパク質を生産できるメリットがあります。ヒトおよびCHO細胞株由来のタンパク質は、ウサギ網状赤血球溶解物を用いる場合に比べ、より高い収率で、完全長、機能的活性がああるタンパク質をを得ることができます。膜結合タンパク質については、MembraneMax™ Protein Expression Systemがあり、発現のための足場タンパク質を有する脂質二重層を含んでいます。
NEW— CHO溶解物で目的の遺伝子を発現させた場合、CHO細胞内でインサートがどれぐらい良好に翻訳されるかをご覧ください。
高タンパク質収量、生物学活性の保持、および安定したパフォーマンスで、翻訳困難なRNAを含め、 in vitro-で合成された転写物、Poly(A)RNA、および全RNAを効率的に翻訳します。
NEW | タンパク質発現サポートセンター タンパク質発現アプリケーションのためのヒント、トラブルシューティングヘルプ、およびリソースを検索 |