Expi プラットフォームによるタンパク質の一過性発現の進化
研究スケールでは、タンパク質の一過性発現プラットフォームは、タンパク質を産生するラボに安定発現系に勝る多くのメリットをもたらします。しかし、これまで必ずしもそうだったわけではありません。Gibco Expi293 Expression System が販売された 2012 年までは、安定発現系での産生が比較的短い期間で有意な量のタンパク質を産生する唯一の方法でした。
このプラットフォームの上市で、Expi293 一過性発現プラットフォームはそれまでの一過性発現系に比べ最大 6 倍の収量を提供し、また、わずか 1 週間でタンパク質の回収が可能になりました。この回収期間は、安定発現系の開発を通じ達成可能な期間より数カ月ではないにせよ、数週間短縮されました。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、それ以降引き続き「Expi」プラットフォームを革新し、2015 年に ExpiCHO Expression System、2018 年に ExpiSf Expression System を販売しました。大量のタンパク質を迅速に生産する必要がある研究者や施設に、Expi タンパク質発現系は収量、スピード、コスト面でメリットのある統合したソリューションを提供します。
迅速で高収量な一過性タンパク質産生の利点
Expi プラットフォームにより提供される明確な収量の利点に加え、タンパク質産生に必要な操作時間を短縮することによって、ラボにおけるスタッフの負担を最小限に抑えることができ、研究者がより多くの実験や分析を実施できるようになります。、
スピード
時計のアイコン
安定細胞株での産生にはほぼ 1 カ月かかることがありますが、Expi システムの場合、わずか 5 日で十分な収量の一過性発現タンパク質を得ることができます。
収量
抗体のアイコン
できる限り多くのタンパク質を必要とする研究者に、多大な時間を投資せず、収量を最大化するプロトコールを開発しました。
費用対効果
ドルのアイコン
Expi システムは高収量かつ迅速な発現をもたらすので、研究者は、タンパク質 1 mg あたりのコストを節約できます(プラスチック製容器の使用削減、スタッフの作業時間削減、およびDNA の使用減少に基づく)。
宿主の種類別による一過性タンパク質発現システム
宿主の種類別による一過性タンパク質発現システムの利点をご覧ください。 
ExpiCHO
ExpiCHO Expression Kit
  • 宿主の種類:哺乳類
  • 細胞株:高収量 ExpiCHO-S 細胞
  • 日数:7 ~ 14 日
  • タンパク質収量:最大 3 g/L
  • コスト*:$0.10/mg
詳細を見る
Expi293
Expi293 Expression System
  • 宿主の種類:哺乳類
  • 細胞株:高収量 Expi293F 細胞
  • 日数:5 ~ 7 日
  • タンパク質収量:最大 1 g/L
  • コスト*:$0.32/mg
詳細を見る
ExpiSf
ExpiSf Expression System
  • 宿主の種類:昆虫
  • 細胞株:高収量 ExpiSf9 細胞
  • 日数:6 ~ 10 日
  • タンパク質収量:最大 900 mg/L
  • コスト*:$1.10/mg
詳細を見る
*注:上記「コスト」は、タンパク質発現プロジェクトにかかる通常のコストをUSドルで示したものです。
アプリケーション別による一過性タンパク質発現システム
最適なシステムがご不明ですか?下記リンクを開くと、各アプリケーションについて、どのように一過性タンパク質発現が活用されているかご覧いただけます。
ExpiSf Expression System により、ワクチン開発が加速します。このシステムは、初めて化学的に定義された昆虫細胞培地と統合された構成品からなり、迅速で合理化した拡張性の高いワークフローを用いることで、一貫性のあるパフォーマンスでタンパク質やウイルス粒子の費用対効果の高い、高収量の産生を可能にするようデザインされています。ExpiSf のシンプルさ、スケーラビリティ、費用対効果により、次のワクチン開発の進展により早く近づけます。
このシステムについて詳細を見る
昆虫細胞は、細胞内タンパク質および多タンパク質複合体の発現を可能にします。ExpiSf Expression System は、こうした巨大分子の高力価産生に適したプラットフォームです。より迅速なワークフローという利点が加わることにより、簡単な 1 ステップで、高力価の組み換えバキュロウイルスの入手を可能にし、トランスフェクションから 6 ~ 10 日で産物を回収できます。
このシステムについて詳細を見る
Expi293 Expression System は、ヒト HEK293 浮遊細胞、最適化培地、トランスフェクション試薬により設計され、構造生物学のアプリケーションに必要なネイティブなフォールディングや高収量なタンパク質の発現を可能にします。構造生物学の研究で X 線結晶構造解析か NMR に依拠していても、構造生物学に合った Expi293 Expression System およびツールが、研究に役立つきわめてシンプルで費用対効果の高いシステムを提供します。
一連の内容について詳細を見る
昆虫細胞は哺乳類細胞で生じる翻訳後修飾のほとんどを行う一方で、Expi293 Expression System の場合など、哺乳類細胞で生じる複雑なグリカンと対照的に、昆虫細胞の N-グリコシル化は単純なグリカン部分のみもたらします。単純なタンパク質のグリコシル化が望ましい構造解析の場合、ExpiSf Expression Systemはこうしたアプリケーションに合った低コストの代替プラットフォームとなります。
このシステムについて詳細を見る
Expi293 Expression System は、ヒトタンパク質-グリカンのパターンを備えた、試薬タンパク質の迅速で高収量で産生するプラットフォームを提供します。
このシステムについて詳細を見る
ExpiSf Expression System は、試薬タンパク質として用いることを目的とした、一過性タンパク質産生の迅速で安価な方法を提供します。
このシステムについて詳細を見る
Expi293 Expression System は、タンパク質薬物ターゲットの開発や抗体産生技術に適した、迅速で高収量の発現プラットフォームです。ヒトグリカンには複数のパターンがあるため、Expi293 システムは、潜在的な薬物療法の対象となる受容体タンパク質、キナーゼ、G タンパク質共役受容体(GPCR)、およびその他標的タンパク質の産生に優れた選択肢となります。
このシステムについて詳細を見る
生物学的製剤の開発では、コストの削減とスケジュールの短縮がもっとも必要とされます。ExpiCHO プラットフォームは、統合された構成品からなり、徹底した統合された生産性の高いソリューションの提供によって、生物学的製剤の開発の効率化を促進します。この統合されたアプローチにより、他にないパフォーマンスに統合された試薬を用いることでプロセス開発を効率化する一方、一過性の産生から安定した産生まで同じ細胞株を使用可能にすることで、開発中の重要な品質リスクを最小化します。
このシステムについて詳細を見る
Expi293 Expression System は、ヒトタンパク質-グリカンのパターンを備えた、試薬タンパク質の迅速で高収量で産生するプラットフォームを提供します。
このシステムについて詳細を見る
ExpiSf Insect Protein Expression System は、試薬タンパク質として用いることを目的とした、一過性タンパク質産生に対し迅速で安価な方法を提供します。
このシステムについて詳細を見る
Expi293 Transient Protein Expression System は、タンパク質のラベリングおよび解析が求められる X 線結晶構造解析やその他のアプリケーションに用いる、タンパク質のメチオニンラベリングキットを提供します。
このシステムについて詳細を見る
Expi293 Protein Expression System では、メチオニン欠損発現培地とトランスフェクションキットを提供していますので、構造解析に用いる高収量タンパク質の効率的なラベリングを可能にします。より複雑なラベリングが必要な場合には、アミノ酸を選択的に除去したカスタム培地をご利用いただけます。
このシステムについて詳細を見る
タンパク質の相互作用や活性の解析に、Expi293 Expression System は、ネイティブタンパク質が治療薬候補とどのように相互作用すると考えられるか、理解に役立つよう設計されたヒト様タンパク質を提供します。タンパク質産生後、治療薬の有効性の判断に役立つ、当社の活性アッセイをご使用ください。
このシステムについて詳細を見る
タンパク質相互作用および活性を解析において、Expi293 Expression System は、ネイティブタンパク質と治療薬候補との相互作用の in vitro 評価用の、ヒト様タンパク質を提供します。タンパク質の産生後、当社の活性アッセイにより、治療薬の有効性を判断します。
このシステムについて詳細を見る
生物学的製剤開発の準備をする場合、生産計画を念頭に置いた開発プラットフォームで開始することが重要です。ExpiCHO Expression System を用いれば、研究から生産へシームレスに移行でき、できるだけ早くスケーリングする必要がある場合、時間と労力の節約になります。
このシステムについて詳細を見る