ZOOM® IEF分画装置によるサンプル分画
複雑なタンパク質サンプルにおける、迅速、簡単で多用途な等電点電気泳動法
ZOOM® IEF分画装置は、きわめて複雑なタンパク質サンプルを等電点に基づいて複数の分画に分け、2次元ゲル電気泳動(2DE)、1次元ゲル電気泳動(1DE)または2次元液体クロマトグラフィー/質量分析(2DLC/MS)で解析できるようにします。ZOOM® IEF分画装置には、広範囲の分離(分画)オプションがあり、分画はわずか3時間ほどで完了します。
ZOOM®IEF分画装置を用いた溶液相等電点電気泳動法によって、再現性があり対費用効果が高い分離を行えます。次のような特徴があります。
  • ダウンストリームのアプリケーションのために多くのタンパク質のローディングを可能にします。
  • 少量のタンパク質を濃縮し、検出のダイナミックレンジを増加します。
  • 高いタンパク質量のロードの影響による沈殿物/凝集のアーチファクトを低減させます。
ZOOM® ディスクはプレキャストポリアクリルアミドゲルなので、手作業による準備の必要がなく、クロスコンタミネーションの発生リスクを最小限に抑えます。これらの固定緩衝ディスクは、予め標識された、ディスポーサルで1回使い切りの製品です。一貫性および再現性に優れた分離を実現します。pHが異なる7 枚のZOOM® Diskを使用することによって、タンパク質サンプルをpH3~12の6分画に分けることができます。
IEF 分画装置を2Dワークフローに取り入れる
diagram.par.64776.image.560.446.1.integrating-ief-fractionato-jpg
ZOOM®塩基性 タンパク質キットは、タンパク質をpH9~12の範囲で簡単に分画化可能で、塩や余計なタンパク質がない濃縮タンパク質分画が得られます。得られた分画は、沈殿操作を行ったた後、2DE、1DEや沈殿後の質量分析による解析に使用できます。
product.par.12535.image.180.126.1.zoom-basic-protein-kit-jpg
product.par.43540.image.180.126.1.zoom-glove-component-jpg
product.par.92102.image.180.126.1.zoom-component-jpg
参考文献
  1. Zuo, X. and Speicher, D.W.(2000) Anal.Biochem.284: 266-278.
  2. Zuo, et. al.(2001) Electrophoresis 22: 1603-1615.
  3. Zuo, X. and Speicher, D.W.(2002) Proteomics: 2: 58-68.
  4. Zuo, X., Hembach, P., Echan, L., and Speicher, D.W.(2002) Journal of Chromatography B 782: 253-265.
  5. Ali-Khan, N., Zuo, X., and Speicher, D.W.(2002) Current Protocols in Protein Science 22.1: 1-19.
  6. Zuo, X. and Speicher, D.W.(2000) Methods in Molecular Biology (Humana Press, P. Cutler, ed.) In press.
  7. Zuo, X. and Speicher D.W.2004.Microscale solution isoelectrofocusing: A sample prefractionation method for comprehensive proteome analysis.In: Methods in Molecular Biology: Protein Purification Protocols.Humana Press, Totowa, NJ (P. Cutler, ed.), pp.361-375.
  8. Speicher, D.W.2004.Overview of proteome analysis.In: Proteome Analysis: Interpreting the Genome (D. Speicher, ed.).Elsevier, The Netherlands, pp. 1-18.
  9. Zuo, X., Lee, K., Speicher, D.W.2004.Electrophoretic prefractionation for comprehensive analysis of proteomes.In: Proteome Analysis: Interpreting the Genome (D. Speicher, ed.).Elsevier, The Netherlands, pp. 93-118.
  10. Speicher, D.W., Lee, K., Tang, H.-Y., Echan, L., Ali-Khan, N., Zuo, X., and Hembach, P. 2004.Current challenges in proteomics: Mining low abundance proteins and expanding protein profiling capacities.In: Advances in Mass Spectrometry, Vol. 16 (Ashcroft, A.E., Brenton, G, and Monaghan, J.J., ed.) pp. 37-57.
  11. Zuo, X., Lee, K., and Speicher, D.W.2004.Fractionation of complex proteomes by microscale solution isoelectrofocusing using ZOOM® IEF fractionators to improve protein profiling.In: The Proteome Handbook (Walker, J.M., ed.) In press.
ZOOM® IEF分画装置のリソース
パンフレット
Please Configure List Items!
技術リソース