showcase.par.65697.image.0.0.1
未染色スタンダードは、色素による修飾が為されておらず、きわめて正確で精密な分子量推定を行えます。広範囲の種類のゲルについて未染色スタンダードをご用意しております。
適切な未染色タンパク質スタンダード品を探す
各スタンダードには、それぞれの利点があります。お客様の解析に適切なタンパク質スタンダードを選択される際には、参考として以下の表と情報を使用してください。
 PageRuler Unstained Low Range Protein LadderPageRuler Unstained Protein LadderNativeMark™ Unstained Protein Standard
RangeLow MWBroad MWHigh MW
No. of bands8 bands14 bands8 bands
No. of colorsUnstainedUnstainedUnstained
MW range (kDa)3.4–100 kDa10–200 kDa20–1,200 kDa
Gel compatibilityAll gelsAll gelsTris-Glycine, NativePAGE™, Novex® Bis-Tris, Tris-Acetate
Shelf life1 year at –20°C1 year at –20°C1 year at –20°C
Catalog #2663226614LC0725
Product size2 x 250 µL2 x 250 µL5 x 50 µL
No. of rxns100100100
 Order nowOrder nowOrder now