Search Thermo Fisher Scientific
MagicMark™ XP ウェスタンタンパク質スタンダードは、ウェスタンブロット上で直接、簡単簡便に分子量の推定を行えるように特別に設計されたスタンダードです。このスタンダードは、9通りの遺伝子組換えタンパク質で構成されており、各タンパク質にIgG結合部位があります。IgG結合部位は標的タンパク質の検出に使用する一次抗原または二次抗原と結合するため、ウェスタンブロット上でスタンダードを直接可視化できます。
MagicMark™ XPスタンダードは、化学発光、発色および蛍光ウェスタンブロットキットおよび基質とともに使用でき、以下の性能を示します。
必要な場合には、Coomassie™またはメンブレン染色試薬でもバンドを可視化できます。すべての染色済みおよび未染色タンパク質ラダー/スタンダードを見る
バンド数 | 9 バンド |
---|---|
色数 | 1 色 |
MW範囲 (kDa) | 20–220 kDa |
ゲル適合性 | Bis-Tris、Tris-Glycine、Tris-Acetate、Tricine |
保存期間 | –20°Cで8ヵ月 |
カタログ# | LC5602, LC5603 |
製品サイズ | 250 µL、50 µL |
反応数 | 50, 10 |
ご注文はこちら |
図 1 MagicMarkXPタンパク質スタンダード泳動パターン