Search Thermo Fisher Scientific
弊社では、アガロースで固定化された精製プロテアーゼをご提供しております。このようなプロテアーゼを用いて、タンパク質を酵素的に分解(切断または消化)することで、アミノ酸シーケンシング、ペプチド分析、およびポリペプチド構造の特性評価が容易になります。
酵素 | 精製プロテアーゼおよびタンパク質切断試薬 | 固定化プロテアーゼ | 特異性 |
---|---|---|---|
トリプシン、質量分析グレード | 90057 90058 90059 90305 | 非該当 | アルギニンおよびリジン残基のカルボキシル基側を切断します |
Lys-Cプロテアーゼ、質量分析グレード | 90051 | 非該当 | リジン残基のカルボキシル基側を切断します |
Lys-Nプロテアーゼ、質量分析グレード | 90300 90301 | 非該当 | リジン残基のアミノ基側を切断します |
Asp-Nプロテアーゼ、質量分析グレード | 90053 | 非該当 | アスパラギン酸残基のアミノ基側を切断します |
キモトリプシン、質量分析グレード | 90056 | 非該当 | チロシン、フェニルアラニン、トリプトファン、ロイシンのカルボキシル基側を切断します |
Glu-Cプロテアーゼ、質量分析グレード | 90054 | 非該当 | グルタミン酸またはアスパラギン酸のカルボキシル基側を切断します |
カルボキシペプチダーゼY | 20212 | 20236 | 残基をカルボキシル末端からシーケンシャルに切断します |
Factor Xa | 32521 32520 | 非該当 | Ile-Glu-Gly-Arg配列のカルボキシル基側を切断します |
ヒトライノウイルス3Cプロテアーゼ (HRV 3C) | 88946 | 組換えタンパク質 から融合タグを切断します。このプロテアーゼには、切断後の除去を容易に行えるようタグが二重に付けられています。 | 非該当 |
Ficin | 非該当 | 44881 | 露出した残基を非特異的に切断します(芳香族残基に適しています) |
パパイン | 非該当 | 20341 | 露出した残基を非特異的に切断します |
ペプシン | 非該当 | 20343 | 露出した残基を非特異的に切断します(芳香族残基に適しています) |
プロテイナーゼK | 17916 | 非該当 | 脂肪族、芳香族、および疎水性残基のカルボキシル基側を切断します |
S. aureus V-8プロテアーゼ | 20195 | 20151 | アスパラギン酸およびグルタミン酸残基のカルボキシル基側を切断します |
トリプシン(TPCK) | 20233 | 20230 | アルギニンおよびリジン残基のカルボキシル基側を切断します |
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form.