Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Pierce™標準物質は、感度評価、消化効率の測定、ク口マトグラフィー評価などの様々なアプリケーション用に、またはサンプル解析のコントロールとして設計されています。標準物質は、単一の構成要素から複雑なヒトベースの消化物まで多岐にわたります。各標準物質には試験成績書が付属しています。
Pierce™ Reserpine Standard for LC-MS | Pierce™ Peptide Retention Time Calibration Mixture | Pierce™ BSA Digest Standard | Pierce™ 6-Protein Mixture Standard | Pierce™ HeLa Protein Digest Standard | |
Components | Reserpine molecule | 15 heavy tryptic peptides (yeast) | BSA tryptic peptides | Lysozyme, BSA, Cytochrome C, Alcohol dehyrogenase, B-galactosidase, Apotransferrin (multi-species) | HeLa lysate peptides |
Format | Liquid | Frozen liquid | Lyophilized | Lyophilized | Lyophilized |
Primary application | Sensitivity assessment | Chromatography assessment | Protein sample control | Chromatography assessment | Complex sample control |
Complexity of standard | + | ++ | ++ | +++ | ++++ |
Recommended storage | 4°C | -80°C | -20°C | -20°C | -20°C |
Order now | Order now | Order now | Order now | Order now |
Thermo Scientific™ Pierce™ Digestion Indicator は、単一の非哺乳類組換えタンパク質(26 kDa)であり、消化効率の測定、および多数のサンプル全体における再現性の測定に使用するための、5つの代表的なペプチドを有しています。サンプル全体にわたりモニターするためのタンパク質配列および推奨ペプチドは、製品説明書に記述されています。
Thermo Scientific™ Vantage™トリプル四重極質量分析計による、500fgレセルピンの選択反応モニタリング(SRM)例。Hypersil GOLD aQ 2.1x20 mm Javelinカラムを使用した、70%メタノールの均一溶液 300 μL/分の流量での、100 fg/μL Pierce™レセルピン3回の5 μL ループ注入のクロマトグラム:30%水:0.05%ギ酸(上のパネル)。モニタリングしたSRM移行は、609.3~195.1および609.3~448.2 m/zで、ピーク幅は0.2 FWHM Q1でした(下のパネル)。
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa HeLa Digest Standardのピーククロマトグラム。Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 3 μm x 75 μm x 15 cmカラム(製品番号160321)を使用し、2~35%のグラジエント(A:0.1%FAの水溶液、B:0.1%FAの100%アセトニトリル溶液)により、300 nL/分で120分間かけて分離した後、Thermo Scientific™ LTQ Orbitrap™ XL質量分析計で検出された200 ngのPierce HeLaタンパク質消化物標準物質のクロマトグラム。
Thermo Scientific™ Vantage™トリプル四重極質量分析計による、500fgレセルピンの選択反応モニタリング(SRM)例。Hypersil GOLD aQ 2.1x20 mm Javelinカラムを使用した、70%メタノールの均一溶液 300 μL/分の流量での、100 fg/μL Pierce™レセルピン3回の5 μL ループ注入のクロマトグラム:30%水:0.05%ギ酸(上のパネル)。モニタリングしたSRM移行は、609.3~195.1および609.3~448.2 m/zで、ピーク幅は0.2 FWHM Q1でした(下のパネル)。
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa HeLa Digest Standardのピーククロマトグラム。Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 3 μm x 75 μm x 15 cmカラム(製品番号160321)を使用し、2~35%のグラジエント(A:0.1%FAの水溶液、B:0.1%FAの100%アセトニトリル溶液)により、300 nL/分で120分間かけて分離した後、Thermo Scientific™ LTQ Orbitrap™ XL質量分析計で検出された200 ngのPierce HeLaタンパク質消化物標準物質のクロマトグラム。