最も多く使用されている溶媒や溶媒ブレンドには、LC-MSグレードの蒸留水やアセトニトリル、トリフルオロ酢酸(TFA)やギ酸(FA)、ヘプタフルオロ酪酸(HFBA)などのイオンペア試薬などがあります。これらの溶媒は、単一要素の処方液としても、あるいは便利なブレンドとしてもご使用いただけます。溶媒は、ISO9001に準拠した工場で生産されており、分析証明書と一緒にご提供します。溶媒と溶媒ブレンドは、Thermo Scientific™ 質量分析計を使用してバリデートされています。
  • 高純度—LC-MSカラムの寿命を延ばすように、加工・濾過し、密封されています。
  • 豊富な選択肢—溶媒と溶媒ブレンドはさまざまなアプリケーション/ニーズに適合します。
  • 安定—室温で1年間以上保存できます。
  • バリデート済み— Thermo Scientific 質量分析計を使用して測定され、十分に試験された20を超える仕様に従って評価された製品です。
お客さまのアプリケーションに合った適切なLC-MS溶媒をお選びください。
 Trifluoroacetic Acid (TFA)Formic Acid (FA)0.1% TFA in Acetonitrile, LC-MS Grade0.1%TFA in Water, LC-MS Grade0.1% FA in Acetonitrile, LC-MS Grade0.1% FA in Water, LC-MS Grade
StructureChemical structure of trifluoroacetic acid (TFA)Chemical structure of formic acid (FA)Chemical structure of trifluoroacetic acid (TFA)Chemical structure of trifluoroacetic acid (TFA)Chemical structure of formic acid (FA)Chemical structure of formic acid (FA)
FormulationSolventSolventSolvent BlendSolvent BlendSolvent BlendSolvent Blend
FormatsLiquid (in ampules or bottles)
Liquid (in ampules or bottles)
Liquid (bottles)Liquid (bottles)Liquid (bottles)Liquid (bottles)
Specifications measured>107-20>20>20>20>20
Order nowOrder nowOrder nowOrder nowOrder nowOrder now
特徴を示したデータ
アセトニトリルに混合したThermo Scientific Pierce 0.1%トリフルオロ酢酸(v/v)の仕様
アセトニトリルに混合したThermo Scientific Pierce 0.1%トリフルオロ酢酸の仕様。
質量分析用の溶媒および試薬の関連製品