Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher™プロテアーゼ阻害剤は、セリン、システイン、アスパラギン酸プロテアーゼと、アミノペプチダーゼを標的とします。金属プロテアーゼはEDTAの添加により阻害されます。EDTAは個別のバイアル入りの液体タイプと、タブレットタイプにも含まれています。
Thermo Scientific™ Halt™ liquid cocktailsは、100 μLの1回使い切りタイプと1.5mLおよび10 mLサイズがあります。Thermo Scientific™ Pierce™tabletsは、10mL用または50 mL用の2つのサイズがあり、様々な容量および価格のニーズに対応しています。
Halt Protease Inhibitor Cocktail | Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA free | Pierce Protease Inhibitor tablet | Pierce Protease Inhibitor tablet, EDTA Free | |
Flexible addition based on sample volume | Yes | Yes | No | No |
Contain EDTA | Yes, but in a separate vial | No | Yes | No |
Contain DMSO | Yes | Yes | No | No |
Requires reconstitution | No (100X) | No (100X) | Yes | Yes |
Protein assay compatibility | All | All | BCA (dilute sample 1:3) | BCA (dilute sample 1:3) |
Downstream compatibility | Not compatible with 2D or IMAC | All | Not compatible with 2D or IMAC | All |
Pricing | Premium | Premium | Economical | Economical |
Order now | Order now | Order now | Order now |