Search Thermo Fisher Scientific
速度と効率の向上を必要とするものが単一処理のタスクであれワークフロー全体であれ、当社であればお客様のニーズを満たすさまざまな機器を提供することができます。バーコードの読み取り、プレートのシーリング、チューブやバイアルのキャッピング/デキャッピングを行う、手動または自動装置をお選びください。
Thermo ScientificのVisionMateバーコードリーダーは、優れた操作性、精度、パフォーマンスをその特長としています。汎用性の高いデータエクスポート、直感的なソフトウェア、高速なスキャンが、ラボでのサンプル追跡と管理プロセスに大きなメリットをもたらします。
Throughput | |
Low - Single tubes |
High Racked tubes and racks |
Read/Scan Capability | |
2D barcoded tubes |
2D barcoded tubes 24, 48, 96, 384 format racks of tubes 2D rack barcodes Linear rack barcodes |
Data export | |
CSV Rotation |
CSV XLS XML Image ODBC TCP/IP |
Models | |
サンプル保存用チューブ
耐久性に優れたコードをチューブ上の白色パッチに直接印刷
Thermo ScientificのMatrixおよびNuncチューブのスクリューキャップは、取り付けも取り外しも簡単かつ迅速に行うことができ、加えられるトルクも正確であるため、サンプルの安全性に確信を持てます。ハンドヘルド、手動、全自動、統合システムの中からお選びください。
Description |
|
Manual operation One row of caps at a time |
Manual Automated Whole rack at a time |
Throughput |
|
Low 3-5 racks per day |
High 30+ racks per day |
Tube compatibility |
|
Matrix tubes in 96 format racks |
Matrix tubes in 96 format racks or select Nunc tubes in 48 or 96 format racks |
Models |
|
|
4120-FLEX |
ALPS 30 Heat Sealer |
ALPS5000 Microplate Heat Sealer
|
||
Throughput | |||
Low | Low to medium 10-15 second/plate |
High 6 plates/minute |
High 3 plates/minute |
Plate Compatibility | |||
Microplates Deep-well plates |
Microplates Deep-well plates |
Microplates Deep-well plates |
Microplates Deep-well plates |
Compatible Seal Type | |||
Single heat seal sheets | Single heat seal sheets |
Heat seal rolls |
Heat seal rolls |
Automation Friendly | |||
no | no |
yes |
yes |
Models | |||
AB-0400 | AB-1443A | AB-3000 | AB-5000 |
一般ラボ用。