Search Thermo Fisher Scientific
当社のサンプル保存用チューブは、3つのカテゴリーに分類されています。マニュアル操作に適した「標準的なクライオチューブ」、自動化に適した「2Dコード付きチューブ/スクリュートップ」と「2Dコード付きチューブ/オープントップ」の3種類です。
標準的なクライオチューブ | 自動化対応 2Dコード付きチューブ/オープントップ | 自動化対応 2Dコード付きチューブ/オープントップ | |
製品ライン | |||
---|---|---|---|
Nalgeneクライオバイアル、Nuncクライオチューブ | Matrix 2Dコード付きチューブ スクリュートップ、Nuncユニバーサルチューブ | Matrix 2Dコード付きチューブ オープントップ | |
説明 | |||
マニュアル操作によるサンプル処理に適している、標準的なクライオボックスに収納可能 | スケーラブルで自動化プロセス向けに設計、市販の1D/2Dコードリーダーとの互換性あり、信頼性の高いサンプルの識別と追跡を実現 | スケーラブルで自動化プロセス向けに設計、市販の1D/2Dコードリーダーとの互換性あり、信頼性の高いサンプルの識別と追跡を実現、自動分注装置との併用に便利 | |
主な保存サンプル | |||
細胞 細胞培養副産物 生物学的試料 組織 ゲノム試料 タンパク質 | 細胞 細胞培養副産物 生物学的試料 組織 ゲノム試料 タンパク質 化合物 | 化合物 ゲノム試料 | |
コードの種類 | |||
1D(側面)+ 目視可能文字(側面) | 2D(下) 1D + 目視可能文字(側面)* 2D+ 目視可能文字(底)* | 2D(底) 1D + 目視可能文字(側面)* 英数字(底) | |
サイズ | |||
1 mLから15 mL | 0.2 mLから12 mL | 0.5 mL, 0.75 mL, 1.4 mL | |
保存フォーマット | |||
クライオボックス | ラック(ANSI/SLAS準拠、24・48・96本用) クライオボックス | ラック(ANSI/SLAS準拠、96本用) | |
使用温度範囲 | |||
液体窒素気相まで** | 凍液体窒素気相まで* | -80°Cまで* |
* 温度範囲は、当社のセプタムキャップであるDuraSealとSepraSealの材質の物理的特性に基づいています。DuraSealは-80℃まで、SepraSealは-60℃まで使用できます。
** CryoFlexチューブでチューブを保護することで、液体窒素液相でも使用できます。