Search Thermo Fisher Scientific
当社のサンプル保存用チューブは、堅牢なエンジニアリング、革新的な設計、徹底した性能試験、そして厳選された高品質な原料を使用して開発されています。当社は、サンプルの価値を深く理解しており、お客さまやパートナーと連携して、お客さまの期待に応える、あるいはそれを超えるサンプル保存用チューブの開発に取り組んでいます。
生物医学研究において、研究者たちは、再現性のある結果と研究の一貫性を保つために、生きた細胞や生物などの複製可能な試料を遺伝子学的に安定化させ、核酸やタンパク質などの細胞内成分を変化させることなく保存する必要があります。当社のサンプル保存用チューブは、液体窒素温度にも対応できるよう設計されています。チューブは、厳格な試験をクリアした原料を使用して製造されており、極低温環境でのサンプルの特性変化を最小限に抑えて、長期間、安定して保存するために適したキャップやシールを採用しています。また、サンプルの識別と追跡を容易にする二次元(2D)コード付きのチューブも提供しています。-100℃未満の極低温環境では、低温による機械的ストレスが厳しいため、専用に設計されたサンプル保存用チューブが不可欠です。当社のラインアップには、さまざまなサンプル保存ニーズに対応した製品が揃っています。
研究者たちは何十年にもわたり、サンプルを安全に保存するために当社のサンプル保存用チューブを信頼して使ってきました。それは、当社の製品が品質を重視して設計、エンジニアリング、試験、製造されているからです。お客さまの貴重なサンプルを守るために、当社は高品質で純度の高いバージンポリプロピレンのみを使用してサンプル保存用チューブを製造しています。
項目 | 標準的なクライオチューブ | 自動化対応の2Dコード付きチューブ | |
製品ライン | Nalgeneクライオバイアル、Nuncクライオチューブ | Matrix 2Dコード付きチューブ | Nuncユニバーサルチューブ、Nuncクライオバンク |
無菌性保証水準(SAL) | 10-6 | 10-3 | 10-6 |
DNase/RNaseフリー* | Yes | Yes | Yes |
ヒトDNAフリー* | Not tested | Yes | Not tested |
パイロジェンフリー/細胞無毒性* | Yes | Yes | Yes |
コードの重複なし | N/A | Yes | Yes |
cGMP認証済み製造施設/品質マネジメントシステム | cGMP, ISO 9001, ISO 13485 |
* 検出限界に準拠しています。詳細については、製品証明書を参照してください。
長期保存や凍結保存には、サンプル保存用チューブの設計や原料の品質など、さまざまな要素を考慮する必要があります。その中でも、スクリューキャップの形状(内ねじ・外ねじ)やシール構造(Oリングや一体成形ガスケット)は、重要な要素のひとつです。適切に設計されたスクリューキャップは、繰り返し行われる凍結融解やキャップの開閉時に、サンプルの完全性を保つために欠かせません。当社のチューブは、過酷な使用環境でも確実なシール性能を維持できるよう、厳格な試験をクリアしています。
サンプル管理において、サンプルの識別と追跡は重要な要素であり、短期・長期を問わずサンプルのセキュリティを確保します。当社のサンプル保存用チューブは、ラベリング、目視可能文字付きのバーコード、2Dコードなど、さまざまな識別方法を提供しています。これらの識別方法は、チューブの種類に応じて、側面や底面など複数の箇所に施されており、マニュアル処理にも自動化処理にも適した冗長性と使いやすさを実現します。
チューブとキャップと同様に、これらのサンプル識別方法も凍結保存による物理的ストレスに耐えられるように設計されており、繰り返しの凍結融解でも劣化しません。さらに、キャップやカラーコードなどの色分けツールにより、保管中のサンプルを一目で識別できる便利なアクセサリも提供します。
当社のサンプル保存用チューブは、サンプル処理や保管におけるワークフローの効率性と拡張性を強化します。多くの製品は、自動保管システムやキャッピング/デキャッピング装置、抽出・精製装置、ラボ情報管理システム(LIMS)などの自動化システムと互換性を持つように設計されています。そのため、将来的なラボの拡張や効率化にも柔軟に対応できます。すでに自動保管システムを導入している場合でも、チューブを既存のシステムにスムーズに統合することが可能です。
これらの製品は、一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。