サンプル管理を強化するバーコード
バーコードを活用することで、チューブとサンプル管理システムをシームレスに連携させ、サンプルと情報の一元管理ができます。当社では、標準的なクライオチューブの側面にバーコードと目視可能文字(バーコードの下に印字された英数字)を印字したチューブや、自動化に対応した底面に二次元(2D)コードをレーザーエッチングした2Dコード付きチューブなど、さまざまなバーコード付きのサンプル保存用チューブをご用意しています。これにより、バーコードを活用したサンプル管理を支援するソリューションを提供しています。
バーコード付きサンプル保存チューブ
バーコード付きのサンプル保存用チューブを使用することで、サンプルのセキュリティを強化します。バーコード付きチューブは、Nunc、Nalgene、Matrixの各チューブでご利用いただけます。バーコードと目視可能文字があらかじめチューブの側面に印字されているため、Excel ファイルや専用ソフトウェア、ラボ情報管理システム(LIMS)などを使用して容易にサンプル管理が行えます。さらに、自動サンプル保管システム向けに、チーブの底面にバーコードと一致するIDをもつ2Dコードが付いています。
バーコードは、白色パッチの上に直接印字され、高コントラストで耐久性に優れています。バーコードの下には人が読める英数字(目視可能文字)が印字されているため、バーコードリーダーがない環境でもコードの確認が可能です。また、ラボでよく使用される化学薬品(イソプロピルアルコール、100% ブタノール、10% DMSO、5% 漂白液、10% 酢酸、塩酸、10% NaOH)に対して耐性があります。すべてのバーコードは、重複がないように製造時に厳重に管理されています。
2Dコードは、チューブの底面にレーザーエッチングされており、霜が付いても読み取り可能な高いコントラストで、確実なサンプル追跡を確保します。チューブ側面に印字されたバーコードと目視可能文字のIDは2Dコードと一致しているため、2Dコードリーダーがないサテライトラボや2Dコードが読み取れなかった場合でもサンプルのバーコードの読み取りや目視による識別が可能です。
これらの製品は、一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さまご自身でご確認ください。