サンプル調製/前処理・保存用プレート
サンプルの調製/前処理と保存に高い信頼性をもたらす高品質なポリプロピレン製プレート
Thermo Scientificポリプロピレン製マイクロウェルおよびディープウェルプレートは、サンプルの保存やハイスループットスクリーニング、分子診断アッセイに優れたパフォーマンスと価値をもたらします。当社のプレートは高品質な医療グレードのバージンポリプロピレン樹脂で製造されており、業界最先端の設計と製造技術を通じて、サンプルの完全性確保とワークフローの効率化を支援します。
プレートフォーマット、ウェル形状、底形状、シーリングについて幅広いオプションが用意されており、創薬、分子生物学、ゲノミクスアプリケーションなど条件の厳しいアプリケーションにも適しています。
サンプル調製/前処理および保存用プレートの機能
条件の厳しいアプリケーションにおける信頼性
ポリプロピレン製プレートは、タンパク質やDNAの結合性が低いためこれらのサンプルを高収率で回収できます。より高価な専用プレートに引けをとらないパフォーマンスをもたらす経済的なソリューションのひとつです。
クリーンルームでの製造
当社の高品質なサンプル調製/前処理・保存用プレートのポートフォリオには、クリーンルームで製造された製品をはじめ、ヒトDNAフリー、DNAse/RNAseフリー、エンドトキシンフリーが証明された製品や無菌性保証水準(SAL)10-6の滅菌済み製品が用意されています。
自動化への対応
当社のプレートはANSI/SLAS規格に準拠して設計されており、ロボットハンドリング用スロットも装備されてます。そのため、プレートのシーリングやバーコードによるトラッキング、分注装置などの自動化装置および自動化プロセスに対応できます。
アプリケーションに適したシール
当社のプレートは、キャップやリッド、ヒートシール、接着シールなどのマニュアル操作および自動化で使われる各種シーリングオプションに対応するよう設計されています。 
サンプル調製/前処理のニーズを満たす理想的な設計
サンプルの混合や回収、分注、シーリングなどのアプリケーション毎の要件に適切に対応するため、さまざまなウェル形状や底形状を用意しています。
それぞれのアプリケーションとの適合性
当社のプレートは、さまざまな化学薬品、アプリケーション、プロセスとの適合性を重視して設計・試験されています。化学薬品耐性表などのリソースを参照して、アプリケーション毎のニーズに適したプレートをお選びください。
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。