Search Thermo Fisher Scientific
当社のプレートおよびプレートシールは、お客さまの生産性を高め、最も適した結果を得ることを支援します。48ウェル、96ウェル、384ウェルのバージンポリプロピレン製で高品質なプレートを用意しています。
お客様のサンプルの価値を考慮し、これらのプレートは最良のパフォーマンスを引き出せるように、そして自動化に対応できるように設計されています。当社のマイクロウェルプレートやディープウェルプレート、プレートリッド、プレートシール、ヒートシール、接着シールは、ラボでのサンプル調製/前処理や保存用に最適化されており、特定のアプリケーションやワークフローのニーズへの適合性も確保しています。
貴重な化合物、細胞、試薬の調製/前処理や保存用プレートには、容器との相互作用のリスクを低減するため、最大限に不活性な材料が必要とされます。当社のプレートは、厳格な品質管理のもとで、医療用グレードのバージンポリプロピレン樹脂のみを使用して製造されています。バージンポリプロピレン樹脂は抽出物や溶出物が少ないことが保証された不活性物質であり、DMSO、エタノール、イソプロパノールに対する使用にも適しています。また、ポリプロピレン自体が結合性の低い樹脂であるため、当社のプレートは分子生物学や分子診断アッセイなどの条件の厳しいアプリケーションや、核酸処理用に特別なプレート特性を必要とするアプリケーションにも使用できます。
当社のプレートはすべて、サンプルの完全性を確保し、ワークフローの効率化をサポートするように設計されています。プレートには手作業でサンプル位置を確認できるように、英数字付きのグリッドがついています。Thermo Scientific Nuncプレートでは、シェア-ウォールテクノロジーによってウェル容積を拡大し、プレート全体の高さを低くすることで、保存容量が最適化されています。また、各ウェルのリムに高さをだすことで、信頼性の高いシーリングを可能にしました。そして、プレート周囲は保存時に安定して積み重ね可能なスカート状に成形しています。スカートとデッキには自動化用スロットがあり、ロボットグリッパーやアームとの互換性を高めます。当社では、ヒトDNAフリー、DNaseフリー、RNaseフリー、エンドトキシンフリーのプレートや無菌保証レベル(SAL)10-6のプレートも提供しています。
当社のプレート製品群は、品質、性能、価値を常に保証しつつ、個々のアプリケーションやワークフローのニーズに適した製品を提供できるように構成されています。すべてのプレートはANSI/SLAS規格に準拠して設計されており、マニュアル操作および自動化プロセスの両方に対応します。お客さまのニーズに最も適したプレートをお選びください。
当社のプレートの特長として、トラッキングのための英数字グリッドやシーリングしやすい高めのリムや、安定した積み重ねを可能にする盛り上がったリブなどの洗練された機能的なプレートデザインがあげられますが、すべてのプレートが自動化アプリケーションに対応していることも大きな特長です。当社のプレート製品群は米国規格協会の推奨事項(ANSI/SBS 1-2004)を満たしています。そのため、どのプレートを選択しても、各種自動化機器との互換性も確保されており、バーコードによるトラッキングやシーリング、分注作業などの自動化プロセスに組み込むことができます。規模の拡大や新規プロセスの導入に合わせて、使っているプレートを変更する必要はありません。
プレート内容物の完全性を維持しながらサンプルの調製/前処理や保存を確実に行うため、キャップ、キャップマット、接着シール、ヒートシールなどの信頼性に優れたオプションを提供します。
シールの種類 | 主な特長 | 利用可能なオプション | ||
---|---|---|---|---|
キャップマット
| 化学薬品耐性 低温耐性(-80℃まで) 内容物の蒸発防止 コンタミネーションの防止
| ピアサブル スリット入り カラー展開あり 滅菌済 丸型または角型ウェルに適合 キャップ、ストリップ、キャップマット
| ||
ヒートシール
| 迅速かつ確実なシーリング 熱に影響を受けやすいサンプルにも安心 Thermo Scientific ALPSヒートシーラーに対応した信頼性の高い設計
| ピアサブル ピーリング アルミ(不透明)またはクリア(透明) シートタイプまたはロールタイプ PCRやqPCRですぐに使用可能 | ||
リッド
| 方向をすばやく確認できるノッチ付 自動化対応リッドによるスペースの最大化と取り扱いの簡素化
| リッドの高さ コーナーの形状 凝集リング エバボレーションバリア 滅菌済
| ||
接着シール
| ガス透過性や無菌アプリケーションなどのさまざまアッセイに対応する幅広いラインアップ すべてのマイクロプレートフォーマットに対応 感圧性接着剤は触れても粘着性はないが圧力をかけることでプレートと接着 使用温度:-80~150℃
| シールの材質 滅菌済 RNase/DNaseフリー シルバー、ホワイト、ブラック、クリア PCR/qPCR、蛍光/比色アッセイ、保存など |
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。