ニーズに適したプレートの選択
当社の48、96、384ウェルプレートは、サンプルの調製/前処理や保存、ハイスループットスクリーニング、低結合アッセイのための経済的で信頼性に優れたソリューションです。滅菌性、ウェル形状、ウェル底形状、容量など豊富なプレート製品群の中から、お客さまのニーズに適したプレートをお選びください。どのプレートをお選びいただいても、創薬、分子生物学、分子診断アッセイ、ゲノミクスなどの条件の厳しいアプリケーションにも対応できる高い品質と性能を提供します。
48ウェル
96ウェル
384ウェル
滅菌性
クリーンルーム製造
ヒトDNAフリー
RNase、DNase、PCR阻害剤フリー
クリーンルーム製造
ヒトDNAフリー
RNase、DNase、PCR阻害剤フリー
エンドトキシンフリー
滅菌済
未滅菌
クリーンルーム製造
ヒトDNAフリー
RNase、DNase、PCR阻害剤フリー
エンドトキシンフリー
滅菌済
未滅菌
ウェル形状
長方形
丸型
角型
丸型
角型
ウェル底形状
容量範囲
6,000 µL
200 µL~2,200 µL
25 µL~300 µL
製品ライン
ABgene
Nunc
ABgene
Nunc
ABgene
Matrix
アプリケーションに適したシーリングオプションの選択
自動化プロセスとマニュアル操作に対応するプレートシーリングオプションを提供しています。さまざまな特長をもつシール製品群の中から、お客さまのアプリケーションやプロセスの要件に適したシールをお選びください。
ウェルキャップ
リッド
ヒートシール
接着シール
フォーマット
キャップマット
キャップ(シングルウェル用)
キャップストリップ(列用)
フラットタイプ
カットオフコーナー
凝集リング
シートタイプ
ロールタイプ
シートタイプ
ロールタイプ(プレカット)
プレートの互換性
すべて ― キャップ(シングルウェル用)
96ウェル ― キャップマット
384ウェル ― キャップマップ
96ウェル
384ウェル
1536ウェル
すべて
すべて
使用温度
-80~+150℃
-129~+120℃
-80~+120℃
材質
ポリプロピレン
TPE
シリコン
ポリスチレン
ポリプロピレン
プレートシーリング装置との互換性
AB-1443A
AB-3000
AB-5000
250050
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。