showcase.par.99248.image.0.0.1
De Novo シーケンシングとは、特定の生物種の遺伝子に関する一次配列情報を取得するための最初の配列解析を表す用語です。 De Novo シーケンシングを実施しなければ、生物種の詳しい遺伝子解析はできません。
キャピラリ電気泳動を使用した De Novo シーケンシングでは、ターゲット DNA を断片化し、ウイルス ベクターやプラスミド ベクターにクローニングします。 クローニングしたターゲット DNA は(細菌の増殖によって)増幅され、シーケンシング プライマーが既知のベクターの配列に結合して未知のターゲット DNA の配列まで伸長します。De Novo シーケンシングの詳細については、『Sequencing Chemistry Guide』 の 16 ~ 20 ページを参照してください。
De Novo シーケンシングの手順
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品:
PCR キット
目的とする DNA の領域を増幅します。
推奨製品:
二本鎖 DNA
サイクル シーケンシングは、熱変性、アニーリング、伸長の連続的なサイクルをサーマル サイクラの内部で実行し、伸長産物を直線的に増幅する簡単な方法です。 伸長産物は次にキャピラリにインジェクションされます。 現在の Applied Biosystems DNA シーケンシング キットは、すべてサイクル シーケンシングのプロトコールを採用しています。
お客様のシーケンシング アプリケーションに最適な BigDye® ケミストリをお選びください。
シーケンシングの特異性
BigDye®
Direct
BigDye®
Terminator V3.1
BigDye®
Terminator V1.1
あらゆるタイプのシーケンシングxxxxxx
シーケンシング プライマー直後の配列の分解能xxxx
(POP-6™ を使用)
M13 tailed プライマーおよび M13 シーケンシング プライマーxx †xx
M13 プライマー以外のユニバーサル テイル プライマーxx
ロング リード(>650 bp)xxxx
比率が 10/50 ~ 50/50 のミックス ベース(ヘテロ接合体)xxxxx
GC リッチ、GT リッチ、複雑なテンプレート*xxx
x 適格
xx 最適
– 不適格
BigDye® Direct、BigDye® Terminator V3.1、BigDye® Terminator V1.1 は、これらのテンプレートの大半で良好な配列解析結果を提供します。 しかし一部の例では、より良い結果を収集するため複雑なテンプレート用に設計した dGTP BigDye® Terminator の使用をお勧めします。
† BigDye® Direct では、PCR 反応に M13 tailed プライマーを使用してください。 このキットには、BigDye® Direct PCR Master Mix だけでなく、PCR のクリーンアップとシーケンシング反応をワンステップで実行する BigDye® Direct Sequencing Master Mix および BigDye® Direct M13 Fwd Primer(5′ TGTAAAACGACGGCCAGT 3′)、BigDye® Direct M13 Rev Primer(5′ CAGGAAACAGCTATGACC 3′)、Control DNA CEPH 1347-02 を同梱しています。
* M13 tailed PCR プライマーまたは他のユニバーサル テイル プライマーを使用する理由
シーケンシングに M13 またはユニバーサル プライマーを使用すると、ワークフローが円滑に進み、人的ミスの可能性が低減されます。
もっと詳しく
シーケンシング反応のクリーンアップ
キャピラリ電気泳動の前にシーケンシング反応産物を精製し、蛍光標識 ddNTP を除去する必要があります。
推奨製品:
お客様に最適なサンプル クリーンアップ製品はどれですか?
クリーンアップ法 商品内容とアプリケーション 製品
試薬を使用したシーケンシング テンプレートのクリーンアップ未反応の BigDye® Terminator をすべて除去。 解析前にサンプルを安定化。 ロングおよびショート フラグメントの回収に最適。
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
De Novo シーケンシング SSSSSSS
電気泳動が終了すると、Data Collection ソフトウェアが Raw Data のサンプル ファイルを作成します。 Raw Data をそれぞれエレクトロフェログラムに変換するには、ダウンストリーム用ソフトウェア アプリケーションを使用した詳しいデータ解析が必要となります。
推奨製品:
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品:
PCR キット
目的とする DNA の領域を増幅します。
推奨製品:
二本鎖 DNA
サイクル シーケンシングは、熱変性、アニーリング、伸長の連続的なサイクルをサーマル サイクラの内部で実行し、伸長産物を直線的に増幅する簡単な方法です。 伸長産物は次にキャピラリにインジェクションされます。 現在の Applied Biosystems DNA シーケンシング キットは、すべてサイクル シーケンシングのプロトコールを採用しています。
お客様のシーケンシング アプリケーションに最適な BigDye® ケミストリをお選びください。
シーケンシングの特異性
BigDye®
Direct
BigDye®
Terminator V3.1
BigDye®
Terminator V1.1
あらゆるタイプのシーケンシングxxxxxx
シーケンシング プライマー直後の配列の分解能xxxx
(POP-6™ を使用)
M13 tailed プライマーおよび M13 シーケンシング プライマーxx †xx
M13 プライマー以外のユニバーサル テイル プライマーxx
ロング リード(>650 bp)xxxx
比率が 10/50 ~ 50/50 のミックス ベース(ヘテロ接合体)xxxxx
GC リッチ、GT リッチ、複雑なテンプレート*xxx
x 適格
xx 最適
– 不適格
BigDye® Direct、BigDye® Terminator V3.1、BigDye® Terminator V1.1 は、これらのテンプレートの大半で良好な配列解析結果を提供します。 しかし一部の例では、より良い結果を収集するため複雑なテンプレート用に設計した dGTP BigDye® Terminator の使用をお勧めします。
† BigDye® Direct では、PCR 反応に M13 tailed プライマーを使用してください。 このキットには、BigDye® Direct PCR Master Mix だけでなく、PCR のクリーンアップとシーケンシング反応をワンステップで実行する BigDye® Direct Sequencing Master Mix および BigDye® Direct M13 Fwd Primer(5′ TGTAAAACGACGGCCAGT 3′)、BigDye® Direct M13 Rev Primer(5′ CAGGAAACAGCTATGACC 3′)、Control DNA CEPH 1347-02 を同梱しています。
* M13 tailed PCR プライマーまたは他のユニバーサル テイル プライマーを使用する理由
シーケンシングに M13 またはユニバーサル プライマーを使用すると、ワークフローが円滑に進み、人的ミスの可能性が低減されます。
もっと詳しく
シーケンシング反応のクリーンアップ
キャピラリ電気泳動の前にシーケンシング反応産物を精製し、蛍光標識 ddNTP を除去する必要があります。
推奨製品:
お客様に最適なサンプル クリーンアップ製品はどれですか?
クリーンアップ法 商品内容とアプリケーション 製品
試薬を使用したシーケンシング テンプレートのクリーンアップ未反応の BigDye® Terminator をすべて除去。 解析前にサンプルを安定化。 ロングおよびショート フラグメントの回収に最適。
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
De Novo シーケンシング SSSSSSS
電気泳動が終了すると、Data Collection ソフトウェアが Raw Data のサンプル ファイルを作成します。 Raw Data をそれぞれエレクトロフェログラムに変換するには、ダウンストリーム用ソフトウェア アプリケーションを使用した詳しいデータ解析が必要となります。
推奨製品:
De Novo シーケンシングの手順
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品:
PCR キット
目的とする DNA の領域を増幅します。
推奨製品:
二本鎖 DNA
サイクル シーケンシングは、熱変性、アニーリング、伸長の連続的なサイクルをサーマル サイクラの内部で実行し、伸長産物を直線的に増幅する簡単な方法です。 伸長産物は次にキャピラリにインジェクションされます。 現在の Applied Biosystems DNA シーケンシング キットは、すべてサイクル シーケンシングのプロトコールを採用しています。
お客様のシーケンシング アプリケーションに最適な BigDye® ケミストリをお選びください。
シーケンシングの特異性
BigDye®
Direct
BigDye®
Terminator V3.1
BigDye®
Terminator V1.1
あらゆるタイプのシーケンシングxxxxxx
シーケンシング プライマー直後の配列の分解能xxxx
(POP-6™ を使用)
M13 tailed プライマーおよび M13 シーケンシング プライマーxx †xx
M13 プライマー以外のユニバーサル テイル プライマーxx
ロング リード(>650 bp)xxxx
比率が 10/50 ~ 50/50 のミックス ベース(ヘテロ接合体)xxxxx
GC リッチ、GT リッチ、複雑なテンプレート*xxx
x 適格
xx 最適
– 不適格
BigDye® Direct、BigDye® Terminator V3.1、BigDye® Terminator V1.1 は、これらのテンプレートの大半で良好な配列解析結果を提供します。 しかし一部の例では、より良い結果を収集するため複雑なテンプレート用に設計した dGTP BigDye® Terminator の使用をお勧めします。
† BigDye® Direct では、PCR 反応に M13 tailed プライマーを使用してください。 このキットには、BigDye® Direct PCR Master Mix だけでなく、PCR のクリーンアップとシーケンシング反応をワンステップで実行する BigDye® Direct Sequencing Master Mix および BigDye® Direct M13 Fwd Primer(5′ TGTAAAACGACGGCCAGT 3′)、BigDye® Direct M13 Rev Primer(5′ CAGGAAACAGCTATGACC 3′)、Control DNA CEPH 1347-02 を同梱しています。
* M13 tailed PCR プライマーまたは他のユニバーサル テイル プライマーを使用する理由
シーケンシングに M13 またはユニバーサル プライマーを使用すると、ワークフローが円滑に進み、人的ミスの可能性が低減されます。
もっと詳しく
シーケンシング反応のクリーンアップ
キャピラリ電気泳動の前にシーケンシング反応産物を精製し、蛍光標識 ddNTP を除去する必要があります。
推奨製品:
お客様に最適なサンプル クリーンアップ製品はどれですか?
クリーンアップ法 商品内容とアプリケーション 製品
試薬を使用したシーケンシング テンプレートのクリーンアップ未反応の BigDye® Terminator をすべて除去。 解析前にサンプルを安定化。 ロングおよびショート フラグメントの回収に最適。
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
De Novo シーケンシング SSSSSSS
電気泳動が終了すると、Data Collection ソフトウェアが Raw Data のサンプル ファイルを作成します。 Raw Data をそれぞれエレクトロフェログラムに変換するには、ダウンストリーム用ソフトウェア アプリケーションを使用した詳しいデータ解析が必要となります。
推奨製品:
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品:
PCR キット
目的とする DNA の領域を増幅します。
推奨製品:
二本鎖 DNA
サイクル シーケンシングは、熱変性、アニーリング、伸長の連続的なサイクルをサーマル サイクラの内部で実行し、伸長産物を直線的に増幅する簡単な方法です。 伸長産物は次にキャピラリにインジェクションされます。 現在の Applied Biosystems DNA シーケンシング キットは、すべてサイクル シーケンシングのプロトコールを採用しています。
お客様のシーケンシング アプリケーションに最適な BigDye® ケミストリをお選びください。
シーケンシングの特異性
BigDye®
Direct
BigDye®
Terminator V3.1
BigDye®
Terminator V1.1
あらゆるタイプのシーケンシングxxxxxx
シーケンシング プライマー直後の配列の分解能xxxx
(POP-6™ を使用)
M13 tailed プライマーおよび M13 シーケンシング プライマーxx †xx
M13 プライマー以外のユニバーサル テイル プライマーxx
ロング リード(>650 bp)xxxx
比率が 10/50 ~ 50/50 のミックス ベース(ヘテロ接合体)xxxxx
GC リッチ、GT リッチ、複雑なテンプレート*xxx
x 適格
xx 最適
– 不適格
BigDye® Direct、BigDye® Terminator V3.1、BigDye® Terminator V1.1 は、これらのテンプレートの大半で良好な配列解析結果を提供します。 しかし一部の例では、より良い結果を収集するため複雑なテンプレート用に設計した dGTP BigDye® Terminator の使用をお勧めします。
† BigDye® Direct では、PCR 反応に M13 tailed プライマーを使用してください。 このキットには、BigDye® Direct PCR Master Mix だけでなく、PCR のクリーンアップとシーケンシング反応をワンステップで実行する BigDye® Direct Sequencing Master Mix および BigDye® Direct M13 Fwd Primer(5′ TGTAAAACGACGGCCAGT 3′)、BigDye® Direct M13 Rev Primer(5′ CAGGAAACAGCTATGACC 3′)、Control DNA CEPH 1347-02 を同梱しています。
* M13 tailed PCR プライマーまたは他のユニバーサル テイル プライマーを使用する理由
シーケンシングに M13 またはユニバーサル プライマーを使用すると、ワークフローが円滑に進み、人的ミスの可能性が低減されます。
もっと詳しく
シーケンシング反応のクリーンアップ
キャピラリ電気泳動の前にシーケンシング反応産物を精製し、蛍光標識 ddNTP を除去する必要があります。
推奨製品:
お客様に最適なサンプル クリーンアップ製品はどれですか?
クリーンアップ法 商品内容とアプリケーション 製品
試薬を使用したシーケンシング テンプレートのクリーンアップ未反応の BigDye® Terminator をすべて除去。 解析前にサンプルを安定化。 ロングおよびショート フラグメントの回収に最適。
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
De Novo シーケンシング SSSSSSS
電気泳動が終了すると、Data Collection ソフトウェアが Raw Data のサンプル ファイルを作成します。 Raw Data をそれぞれエレクトロフェログラムに変換するには、ダウンストリーム用ソフトウェア アプリケーションを使用した詳しいデータ解析が必要となります。
推奨製品:
De Novo シーケンシング用推奨製品
BigDye® Terminator Purification Kit
BigDye XTerminator Purification Kit
DNA Purification kit
DNA extraction is a critical first step in the experimental workflow of DNA Sequencing and Fragment analysis. The overall quality, accuracy and length of the DNA sequence read can be significantly affected by characteristics of the sample itself, and the method chosen for nucleic acid extraction. Ideal methods will vary depending on the source or tissue type, how it was obtained from its source, and how the sample was handled or stored prior to extraction.
Recommended Products:
PCR Kit
Amplify the DNA region of interest.
Recommended Products:
DNA strands
Cycle sequencing is a simple method in which successive rounds of denaturation, annealing, and extension in a thermal cycler result in linear amplification of extension products. The products are then injected into a capillary. All current Applied Biosystems DNA sequencing kits use cycle sequencing protocols.
Select the BigDye® chemistry right for the sequencing application.
Sequencing specificity
BigDye®
Direct
BigDye®
Terminator V3.1
BigDye®
Terminator V1.1
All types of sequencingxxxxxx
High resolution close to the sequencing primerxxxx
(if using POP-6™)
M13 tailed PCR primers and M13 sequencing primerxx †xx
Universal tail primer other than M13 primerxx
Long read (>650 bp)xxxx
Mixed base (heterozygote) with ratio 10/50 to 50/50xxxxx
GC-rich, GT-rich, difficult template*xxx
x   Satisfactory
xx  Optimal
–   Not Recommended
BigDye® Direct, BigDye® Terminator V3.1, and BigDye® Terminator V1.1 will provide good sequence quality for the majority of these templates. In some cases, the dGTP BigDye® terminators have been specially designed for these difficult templates and will provide better results
†  BigDye® Direct requires the use of M13 tailed primer for the PCR reaction. This kit contains BigDye® Direct PCR Master Mix, BigDye® Direct Sequencing Master Mix to perform the PCR cleanup and sequencing reaction in a one-step reaction, BigDye® Direct M13 Fwd Primer (5′ TGTAAAACGACGGCCAGT 3′), BigDye® Direct M13 Rev Primer (5′ CAGGAAACAGCTATGACC 3′), and Control DNA CEPH 1347-02.
* Why use M13 tailed PCR primer or other universal tail primer?
Use of M13 or universal primers in a sequencing workflow streamlines the workflow, and reduces the possibility of human error.
Learn more
Sequencing Reaction Cleanup
Before capillary electrophoresis, sequencing reaction needs to be purify to remove the fluorescent ddNTP.
Recommended Products:
Which Sample Cleanup Product Is Right for You?
Cleanup Method Description & Application Product
Reagent-Based Sequencing Template CleanupScavenges all unincorporated BigDye® terminators. Stabilizes samples before analysis. Best for long and short fragment recovery.
Capillary Electrophoresis
During capillary electrophoresis, the products of the PCR are injected electrokinetically into capillaries filled with polymer. High voltage is applied so that the fluorescent DNA fragments are separated by size and are detected by a laser/camera system.
Which Electrophoresis Instrument (Genetic Analyzer) Is Right for You?
  Instrument
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
Number of Capillaries96482481641
Compatible Applications:
(S) Supported; (A) AB Demonstrated; (C) Customer Demonstrated; (N) Not Supported
De Novo Sequencing SSSSSSS
After electrophoresis, Data Collection software creates a Sample File of the raw data. Using downstream software applications, further data analysis is required to translate the raw data into the corresponding electropherogram.
Recommended Products:
DNA Purification kit
DNA extraction is a critical first step in the experimental workflow of DNA Sequencing and Fragment analysis. The overall quality, accuracy and length of the DNA sequence read can be significantly affected by characteristics of the sample itself, and the method chosen for nucleic acid extraction. Ideal methods will vary depending on the source or tissue type, how it was obtained from its source, and how the sample was handled or stored prior to extraction.
Recommended Products:
PCR Kit
Amplify the DNA region of interest.
Recommended Products:
DNA strands
Cycle sequencing is a simple method in which successive rounds of denaturation, annealing, and extension in a thermal cycler result in linear amplification of extension products. The products are then injected into a capillary. All current Applied Biosystems DNA sequencing kits use cycle sequencing protocols.
Select the BigDye® chemistry right for the sequencing application.
Sequencing specificity
BigDye®
Direct
BigDye®
Terminator V3.1
BigDye®
Terminator V1.1
All types of sequencingxxxxxx
High resolution close to the sequencing primerxxxx
(if using POP-6™)
M13 tailed PCR primers and M13 sequencing primerxx †xx
Universal tail primer other than M13 primerxx
Long read (>650 bp)xxxx
Mixed base (heterozygote) with ratio 10/50 to 50/50xxxxx
GC-rich, GT-rich, difficult template*xxx
x   Satisfactory
xx  Optimal
–   Not Recommended
BigDye® Direct, BigDye® Terminator V3.1, and BigDye® Terminator V1.1 will provide good sequence quality for the majority of these templates. In some cases, the dGTP BigDye® terminators have been specially designed for these difficult templates and will provide better results
†  BigDye® Direct requires the use of M13 tailed primer for the PCR reaction. This kit contains BigDye® Direct PCR Master Mix, BigDye® Direct Sequencing Master Mix to perform the PCR cleanup and sequencing reaction in a one-step reaction, BigDye® Direct M13 Fwd Primer (5′ TGTAAAACGACGGCCAGT 3′), BigDye® Direct M13 Rev Primer (5′ CAGGAAACAGCTATGACC 3′), and Control DNA CEPH 1347-02.
* Why use M13 tailed PCR primer or other universal tail primer?
Use of M13 or universal primers in a sequencing workflow streamlines the workflow, and reduces the possibility of human error.
Learn more
Sequencing Reaction Cleanup
Before capillary electrophoresis, sequencing reaction needs to be purify to remove the fluorescent ddNTP.
Recommended Products:
Which Sample Cleanup Product Is Right for You?
Cleanup Method Description & Application Product
Reagent-Based Sequencing Template CleanupScavenges all unincorporated BigDye® terminators. Stabilizes samples before analysis. Best for long and short fragment recovery.
Capillary Electrophoresis
During capillary electrophoresis, the products of the PCR are injected electrokinetically into capillaries filled with polymer. High voltage is applied so that the fluorescent DNA fragments are separated by size and are detected by a laser/camera system.
Which Electrophoresis Instrument (Genetic Analyzer) Is Right for You?
  Instrument
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
Number of Capillaries96482481641
Compatible Applications:
(S) Supported; (A) AB Demonstrated; (C) Customer Demonstrated; (N) Not Supported
De Novo Sequencing SSSSSSS
After electrophoresis, Data Collection software creates a Sample File of the raw data. Using downstream software applications, further data analysis is required to translate the raw data into the corresponding electropherogram.
Recommended Products:
情報
北米開催のトレーニング コース
フォーラム&コミュニティ
最新情報