Rapid resequencing of mitochondrial genomes
ion-torrent.par.93914.image.-1.0.1
Mitochondrial DNA sequencing is a useful tool for researchers studying human diseases such as diabetes, certain cancers, and mechanisms of aging. Mitochondrial DNA sequencing is also used in population genetics and biodiversity assessments. Targeted mitochondrial DNA sequencing can be used to detect mutations present in some copies of the mitochondrial genome (heteroplasmic mutations). Finally, mitochondrial DNA sequencing is important for human identification and forensics applications.
Rapid resequencing of mitochondrial genomes for disease research and biodiversity assessment is accomplished using Ion Torrent™ next-generation sequencing.
Mitochodrial sequencing using Ion Torrent™ next-generation sequencing enables:
  • Capacity of 16 samples per run with barcoding
  • ミトコンドリアの変動しやすい領域も正確にバリアント コール
Highly targeted mitochondrial DNA sequencing is performed by gold-standard Sanger sequencing, using Applied Biosystems® genetic analyzers. The simple workflow can be performed in less than 5 hours using the Applied Biosystems® 3500 Genetic Analyzer.
Step-by-Step Guide to Mitochondrial Sanger Sequencing Products
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品:
PCR キット
BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit contains reagents to perform the PCR, PCR clean up and sequencing reactions.
推奨製品:
二本鎖 DNA
BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit contains reagents to perform the PCR, PCR clean up and sequencing reactions. PCR Clean up and sequencing reaction are perform in a single step.
推奨製品:
BigDye® Direct cycle sequencing kits
シーケンシング反応のクリーンアップ
After the sequencing reaction, it is important to remove unincorporated dye terminators and salts that may compete for capillary electrophoretic injection. Unincorporated terminators can co-migrate with the sequencing template, resulting in basecalling er
推奨製品:
お客様に最適なサンプル クリーンアップ製品はどれですか?
クリーンアップ法 商品内容とアプリケーション 製品
試薬を使用したシーケンシング テンプレートのクリーンアップ未反応の BigDye® Terminator をすべて除去。 解析前にサンプルを安定化。 ロングおよびショート フラグメントの回収に最適。
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
 機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
mtDNA シーケンシング SSSSSSS
Analyze the mitochondrial sequence.
お客様に最適なデータ解析ソフトウェアとは?
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品:
PCR キット
BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit contains reagents to perform the PCR, PCR clean up and sequencing reactions.
推奨製品:
二本鎖 DNA
BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit contains reagents to perform the PCR, PCR clean up and sequencing reactions. PCR Clean up and sequencing reaction are perform in a single step.
推奨製品:
BigDye® Direct cycle sequencing kits
シーケンシング反応のクリーンアップ
After the sequencing reaction, it is important to remove unincorporated dye terminators and salts that may compete for capillary electrophoretic injection. Unincorporated terminators can co-migrate with the sequencing template, resulting in basecalling er
推奨製品:
お客様に最適なサンプル クリーンアップ製品はどれですか?
クリーンアップ法 商品内容とアプリケーション 製品
試薬を使用したシーケンシング テンプレートのクリーンアップ未反応の BigDye® Terminator をすべて除去。 解析前にサンプルを安定化。 ロングおよびショート フラグメントの回収に最適。
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
 機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
mtDNA シーケンシング SSSSSSS
Analyze the mitochondrial sequence.
お客様に最適なデータ解析ソフトウェアとは?
Step-by-Step Guide to Mitochondrial Sanger Sequencing Products
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品:
PCR キット
BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit contains reagents to perform the PCR, PCR clean up and sequencing reactions.
推奨製品:
二本鎖 DNA
BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit contains reagents to perform the PCR, PCR clean up and sequencing reactions. PCR Clean up and sequencing reaction are perform in a single step.
推奨製品:
BigDye® Direct cycle sequencing kits
シーケンシング反応のクリーンアップ
After the sequencing reaction, it is important to remove unincorporated dye terminators and salts that may compete for capillary electrophoretic injection. Unincorporated terminators can co-migrate with the sequencing template, resulting in basecalling er
推奨製品:
お客様に最適なサンプル クリーンアップ製品はどれですか?
クリーンアップ法 商品内容とアプリケーション 製品
試薬を使用したシーケンシング テンプレートのクリーンアップ未反応の BigDye® Terminator をすべて除去。 解析前にサンプルを安定化。 ロングおよびショート フラグメントの回収に最適。
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
 機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
mtDNA シーケンシング SSSSSSS
Analyze the mitochondrial sequence.
お客様に最適なデータ解析ソフトウェアとは?
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品:
PCR キット
BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit contains reagents to perform the PCR, PCR clean up and sequencing reactions.
推奨製品:
二本鎖 DNA
BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit contains reagents to perform the PCR, PCR clean up and sequencing reactions. PCR Clean up and sequencing reaction are perform in a single step.
推奨製品:
BigDye® Direct cycle sequencing kits
シーケンシング反応のクリーンアップ
After the sequencing reaction, it is important to remove unincorporated dye terminators and salts that may compete for capillary electrophoretic injection. Unincorporated terminators can co-migrate with the sequencing template, resulting in basecalling er
推奨製品:
お客様に最適なサンプル クリーンアップ製品はどれですか?
クリーンアップ法 商品内容とアプリケーション 製品
試薬を使用したシーケンシング テンプレートのクリーンアップ未反応の BigDye® Terminator をすべて除去。 解析前にサンプルを安定化。 ロングおよびショート フラグメントの回収に最適。
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
 機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
mtDNA シーケンシング SSSSSSS
Analyze the mitochondrial sequence.
お客様に最適なデータ解析ソフトウェアとは?
研究目的の使用のみとなっております。 診断にはご使用になれません。