LEVERAGING CONSUMER TECHNOLOGY FOR SCIENTIFIC BREAKTHROUGHS
Ion Torrent™ semiconductor sequencing technology 
is as simple as it is fast.
Ion Torrent 技術は、化学的にコードされた情報(A、C、G、T)を半導体チップ上でデジタル情報(0、1)に直接変換します。 これは、シンプルなシーケンシング試薬と独自の半導体技術を組み合わせたものです。いわばワトソンとムーアの出会いです。 その結果、他の技術では成し得なかったシンプルで迅速、かつコスト効率と拡張性の高いシーケンシング技術が実現しました。 半導体は、その技術を利用するすべての業種に画期的変化をもたらしました。 マイクロプロセッサによってデスクトップ コンピュータが実現し、汎用コンピュータにとって代わったように、半導体技術は必ずシーケンシングを一般化し、あらゆるラボやクリニックに普及させるでしょう。
自然界では、ポリメラーゼによりヌクレオチドが DNA 鎖に取り込まれる過程で副産物として水素イオンが放出されます。
DNA 鎖に同じ塩基が 2 つ取り込まれると、電荷は倍になり、チップは同じ塩基を 2 つ読み取ります。 この装置は、塩基を直接検出するため、スキャナやカメラ、光源などを必要とせず、各塩基の取り込みを数秒で記録します。
半導体は、この技術を使用するすべての業種に変化をもたらしたように、生命科学の分野も確実に変化させるでしょう。 Ion Torrent™ は、化学物質を直接デジタル情報化することにより、すべてのラボに手の届く価格で高速、簡略で拡張性のあるシーケンシングを提供し、研究の汎用性を高めます。 その結果 Ion Torrent Technology™ は、より安価で信頼性の高い診断検査を実現し、世界中の人々の健康に貢献すると期待されています。
この装置のベース コール原理を説明します。 あるヌクレオチド(たとえば C)を DNA テンプレートに加え、これが DNA 鎖に取り込まれると、水素イオンが放出されます。 このイオンの持つ電荷により試薬の pH が変化し、これを独自のイオン センサーが検出します。 基本的に世界最小のソリッドステート pH メーターと言えるこのシーケンサは、化学情報を直接デジタル情報化することで塩基を読み取ります。
Ion Personal Genome Machine™(PGM™)シーケンサは、次々と新しいヌクレオチドをチップに送液します。 次に加えられたヌクレオチドがテンプレートに一致しない場合は、電荷の変化が記録されず、塩基も読み取られません。
DNA 鎖に同じ塩基が 2 つ取り込まれると、電荷は倍になり、チップは同じ塩基を 2 つ読み取ります。 この装置は、塩基を直接検出するため、スキャナやカメラ、光源などを必要とせず、各塩基の取り込みを数秒で記録します。
半導体は、この技術を使用するすべての業種に変化をもたらしたように、生命科学の分野も確実に変化させるでしょう。 Ion Torrent™ は、化学物質を直接デジタル情報化することにより、すべてのラボに手の届く価格で高速、簡略で拡張性のあるシーケンシングを提供し、研究の汎用性を高めます。 その結果 Ion Torrent Technology™ は、より安価で信頼性の高い診断検査を実現し、世界中の人々の健康に貢献すると期待されています。
研究目的の使用のみとなっております。 人体や動物に対する診断・治療用ではありません。