Search Thermo Fisher Scientific
Ion Chef™システムは、Ion PGM™ とProton™システムのワークフローをシンプルに変え、完全に自動化された安定したテンプレート増幅とチップローディングを可能にします。
仕様書 | PGM と Protonの詳細はこちら | 担当者の連絡を希望
この1台でテンプレート増幅と安定したチップローディングを完全自動化することにより、Ion PGM™ とProton™システムのワークフローをシンプルに。
操作の熟練度に依らず安定したチップローディングを可能にし、バーコード認識可能なサンプル、チップ、試薬により誤操作を防ぎます。
わずか 15 分のセットアップだけであとの操作は完全自動化
イオントレントのすべての半導体チップとシーケンシング反応、Ion AmpliSeq™ ライブラリーおよびフラグメントライブラリー(バーコード含む)に対応
*ここで提供している内容は、開発中の製品に関連するため、予告なしに変更される場合があります。
研究目的の使用のみとなっております。 Not for use in diagnostic procedures