Fast and Simple Sample Preparation
Ion OneTouch™ 2 システムは、テンプレート調製を自動化することにより、Ion Proton™ と Ion PGM™ システムのワークフローをシンプルに。
営業担当者への連絡はこちら
Custom Image: Double click to configure component
  • システムによりテンプレート調製を自動化
  • すべてのIon 半導体シーケンサのチップのテンプレート調製に対応
  • モジュラーシステムにより1日で複数サンプルの並行処理が可能
  • マルチプレックスサンプルに対応
  • 省スペースでベンチトップに設置可能
  • Ion PGM™ システム の 400 ベースまでと Ion Proton™ システムの200 ベースまでのテンプレート調製に対応*
Ion OneTouch™ 2 ワークフロー
1システムのセットアップ
Amplification Plateを装着
試薬と回収チューブの装填
Reaction Filterにライブラリを投入
2増幅
ライブラリ
セットして放置
3濃縮のためのESシステムのセットアップ
8-well Stripを用意
濃縮サンプルを回収
ロード
サンプル
サンプルのチップローディングとイニシャライズ
Ion Proton™ シーケンサでラン
*ここに表示した内容には、正式発表されていない製品の情報が含まれている可能性があり、予告なしに変更されることがあります。 研究目的の使用のみとなっております。 診断にはご使用になれません。