Search Thermo Fisher Scientific
KaryoStat アッセイおよび KaryoStat HD アッセイは、多能性幹細胞株の G-band 核型分析の代替となるアッセイです。このアッセイは、正確なジェノタイピング(サンプル ID)解析に加え、全ゲノムカバレッジで染色体異常を正確に検出することが可能です。結果が得られるまで 3 ~ 4 日です。アッセイは、アレイ、試薬、簡便なデータ解析ソフトウェアからなり、優れたコスト効率で合理的に多能性幹細胞株を解析することが可能です。
KaryoStat アッセイおよび KaryoStat HD アッセイでは、無料でダウンロード可能なChromosomal Analysis Suite(ChAS)ソフトウェアを使用することにより、多能性幹細胞に染色体異常がないことを確認できます。
機器やリソースが不足している場合には、KaryoStat アッセイおよびKaryoStat HD アッセイの受託サービスをご利用いただけます。ご興味のある方は、弊社営業担当または販売代理店へお問い合わせいただくか、こちらのメールアドレスへお問い合わせください。jpcustom@lifetech.com
KaryoStat アッセイは、G-band 核型分析と同様の分解能を有しており、ほとんどの幹細胞研究用アプリケーションに推奨できます。KaryoStat HD アッセイは、感度 99%を超えるより高い分解能で解析を行い、ゲノム全体にわたり一塩基多型(SNP)の対立遺伝子(アレル)の確証とあわせて、25 ~ 50 kb の Copy Number Variation(CNV)を確実に検出することができます。
KaryoStat アッセイ | KaryoStat HD アッセイ | |
---|---|---|
Gain | >2 Mb | >25 ~ 50 kb |
Loss | >1 Mb | >25 ~ 50 kb |
ヘテロ接合性の欠如(AOH) | >5 Mb | >1 Mb |
SNP | はい | はい |
カバレッジ | 低い | 非常に高い |