基礎研究、創薬、あるいは将来的な臨床アプリケーションなど、幹細胞分化には再現性と信頼性のある結果を確保する標準化された培養法が必要です。Gibco の培地、サプリメント、および基質は、目的の細胞系統への標的分化を実現する簡単で使いやすい柔軟なツールを提供します。当社の分化用製品ラインナップはワークフローを簡素化し、迅速で効率的なシステムにより、分化の制御範囲が広がります。
幹細胞分化用製品
PSC Neural Induction Medium
胚様体を経ずに 、PSC から NSC へ分化
PSC Neural Induction Medium
Dopaminergic Neuron Differentiation Kit
PSC からTH-陽性中脳ドーパミン作動性ニューロンへ分化
Dopaminergic Neuron Differentiation Kit
Essential 6 Medium
柔軟性の高い PSC 分化用の基礎培地
Essential 6 Medium
PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
3つの簡単なステップ。1つのシンプルなキット。
PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
PSC Definitive Endoderm Induction Kit
2 種類の培地で、最速2日間で胚体(胚性)内胚葉細胞へ分化。
PSC Definitive Endoderm Induction Kit