Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Maps, Thermo Scientific Auto Slice and View와 같은 전자/이온 현미경을 자동화 소프트웨어 패키지는 표준 이미징 기술 수집을 간소화해드립니다. 그러나, 첨단 연구 목표를 달성하거나 특정 산업 요구 사항에 충족하기 위한 작업은 표준을 적용할 수 없는 경우가 많습니다.
기초 연구 뿐만 아니라 산업 자동화에서는 일반적인 목적의 소프트웨어 범위에서 커버할 수 없는 이미징과 분석을 위한 고급 기술이 종종 필요합니다.
Thermo Scientific AutoScript 4 소프트웨어는 전자현미경 및 이온현미경 검사를 위한 맞춤형 도구입니다. Python 기반으로 구축된 Autoscript 소프트웨어는 특정 연구 문제를 해결하기 위해 제작된 이미징과 관련 프로세싱 파이프라인을 자동화할 수 있도록 지원합니다.
AutoScript 소프트웨어:
IDE(통합형 개발 환경, integrated development environment)으로 AutoScript 소프트웨어를 쉽게 설치하고 실행할 수 있습니다. 풍부한 사용자 경험과 신속하고 일관된 스크립팅 프레임워크를 보장하기 위해 자동 완성 기능이 포함된 개체 탐색(object browsing) 및 구문(syntax) 도구가 모두 포함되어 있습니다.
가장 인기 있는 과학적인 프로그래밍 언어를 사용하여 현미경의 강력한 성능을 활용할 수 있습니다. Autoscript 소프트웨어는 Python 3.5 기반으로 구축되었으며 과학 컴퓨팅, 데이터 분석, 데이터 시각화, 이미지 처리 및 머신 러닝을 위해 사전 설치된 다양한 라이브러리를 포함하고 있습니다.
AutoScript 4 소프트웨어는 일반적으로 필요한, 사전구축된 루틴 세트와 함께 번들로 제공됩니다. 맨처음부터 시작하지 않아도 되므로 연구를 위한 고유한 워크플로우를 정의하는 스크립트 개발에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.
지원되는 현미경 제어 방법 |
|
공통 패키지 |
|
어플리케이션 예 |
|
호환성 |
|
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
3D 재료 특성 분석
물질 개발은 종종 멀티스케일 3D 특성 분석을 필요로 합니다. DualBeam 기기를 사용하여 연속 절편화와 시료의 고품질 3D 재구성 처리가 가능한 연속 SEM 이미지 생성을 나노미터 규모로 가능하게 합니다.
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
3D 재료 특성 분석
물질 개발은 종종 멀티스케일 3D 특성 분석을 필요로 합니다. DualBeam 기기를 사용하여 연속 절편화와 시료의 고품질 3D 재구성 처리가 가능한 연속 SEM 이미지 생성을 나노미터 규모로 가능하게 합니다.
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.