Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC 시스템은 모든 애플리케이션을 수용하기 위해 유연성있는 시스템 구성을 제공하며, 최적의 성능을 유지하며 최고의 생산성을 제공합니다. LC 또는 LC-MS 중 어떤 솔루션이 필요하든지, 2액 또는 4액 용매 혼합 기능을 가진 Vanquish Flex 시스템은 더욱 개선된 분리 기능, 더 많은 결과, 더욱 간편한 상호 작용을 통해 최고의 성능을 제공합니다. 당사의 모든 Vanquish 제품군과 마찬가지로 Vanquish Flex UHPLC 시스템은 하드웨어 정밀도, 검출기 감도 및 작동의 간편함을 제공합니다.
Thermo Scientific SmartFlow 펌핑 기술은 용리액 압축률 변화에 대한 자동 보상 기능이 있어 용리액 조성 및 배압에 상관없이 유속 및 그래디언트 정밀도를 보장합니다. 펌프는 최대 1000 bar 까지 작동하며 2액, 4액 및 이중-그래디언트 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
Thermo Scientific Vanquish 분할 시료주입기 FT는 Thermo Scientific SmartInject 기술을 사용하여 탁월한 속도와 주입 정밀도를 제공합니다. 216개 시료 바이알 용량이 기본으로 제공되며 Thermo Scientific Vanquish 충전기 시료주입기 확장 옵션을 통해 최대 8832개 시료로 확장할 수 있습니다.
생산성 향상, 규정 준수 보장 및 원활한 실험실 운영을 위해 두 가지 구성 요소가 선택 사양으로 제공됩니다. Vanquish 용매 모니터는 용매 수위를 모니터링하여 이동상 용매가 고갈되거나 폐기물이 누출되는 것을 방지합니다. 한편, 터치스크린 방식의 Vanquish 사용자 인터페이스를 통해 시스템의 상태를 시각적으로 모니터링할 수 있습니다.
다양한 검출 옵션을 통해 분리 작업에서 최대한의 정보를 수집할 수 있습니다. 당사의 포트폴리오에는 다이오드 어레이 검출, 범용에 가까운 하전 에어로졸 검출, 형광 검출, 질량분석기 검출 등이 있습니다.
Vanquish Flex UHPLC 시스템의 유체 경로(fluidic path)는 biocompatible한 재질을 제공하며, 제로에 가까운 데드 볼륨 연결을 지원하고, 보다 샤프한 크로마토그래픽 피크를 보장하며, 설치 시 도구가 필요없는 Thermo Scientific Viper 핑거타이트 피팅을 사용합니다.
Vanquish Flex UHPLC 시스템은 규정 준수 도구, 네트워크 연결, 자동화 및 데이터 처리 기능을 가진 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)과 통합됩니다. Thermo Scientific HPLC 시스템을 다른 CDS 및 MS 소프트웨어 프로그램과 연결하기 위해 standard instrument integration(SII) 패키지가 제공됩니다.
아래 표는 표준 설치를 위한 Vanquish Flex UHPLC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 모든 사양이 나열되어 있지는 않습니다. 시스템 구성 요소에 따라 사양이 달라질 수 있습니다. 아래 구성 요소 사양에서 시스템 구성 요소에 대한 사양 문서를 확인해 보세요.
카테고리 | Vanquish Flex UHPLC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 1000 bar |
최대 유속 범위 | 0-8 mL/min |
펌프 옵션(그래디언트 지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(200 µL) 4액(Quaternary)(679 µL) 선택한 펌프에 따른 지연 부피 |
생체적합성 | 예 |
pH 범위 | 2–12, 염화물 농도 최대 1 mol/L |
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 예 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 예 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 예 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 |
주입량 범위 | 표준: 0.01-25 µL 옵션: 0.01-100 µL |
시료 냉각 | 4-40°C |
시료 용량(표준) 표준 12 mm OD 바이알(≤ 1.5 mL) 기준 | 각각 54개의 바이알(≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의 랙, 다른 랙 형식도 사용 가능 + 캐로셀 내 12 x 22.5 mm OD 바이알(≤10 mL) 용량 |
시료주입기 확장 가능(옵션) | 예, Vanquish 충전기 사용 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-120°C 정지 공기 및 강제 순환 공기 |
컬럼 컴파트먼트 예열기 | 능동식 및 수동식 |
컬럼 컴파트먼트 포스트컬럼 냉각기 | 예 |
검출기 선택 | Vanquish 하전 에어로졸 검출기 Vanquish 다이오드 어레이 검출기 Vanquish 형광 검출기 Vanquish 다중 파장 검출기 Vanquish 가변 파장 검출기 굴절률 검출기 질량분석기 |
표준 Vanquish Flex UHPLC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 각각의 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 사양 문서를 다운로드하여 확인해 보십시오.
Vanquish Flex 2액 UHPLC | Vanquish Flex 4액 UHPLC | |
펌프
| Vanquish 2액 펌프 F | Vanquish 4액 펌프 F |
자동시료주입기
| Vanquish 분할 시료주입기 FT | |
시료 용량 확장(옵션)
| Vanquish 충전기(옵션) | |
컬럼 컴파트먼트
| Vanquish 컬럼 컴파트먼트 H | |
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 시스템 연결부
| Viper UHPLC 피팅 키트 | |
검출기
| HPLC 및 UHPLC 검출기 페이지 방문하기 | |
선택 가능한 구성 요소: 분획 수집기 | 당사의 Vanquish 분획 수집기 FT 페이지를 방문하세요. |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.