나에게 맞는 HPLC 및 UHPLC 검출기는?
Thermo Scientific Vanquish HPLC 및 UHPLC 시스템에 제공되는 다양한 검출기를 통해 시료 중의 분석물질을 확실하게 검출할 수 있습니다. Thermo Scientific 포트폴리오에는 UV-Vis 흡수 검출기, 형광 검출기, 굴절률 검출기 등의 다양한 광학 검출기가 포함됩니다. UV-Vis 흡수 검출기를 사용하면 pH 및 전도도 모니터링을 추가할 수 있습니다. 또한 하전 에어로졸 검출기(charged aerosol detector, CAD)는 거의 균일한 반응을 보여주는 고감도 범용 검출기입니다. 
HPLC 및 UHPLC 검출기에 대해 알아보기
검출기(Detector) 분석물질 요건 참고 
하전 에어로졸 검출기(CAD) 분석물질은 비휘발성 또는 반휘발성이어야 합니다. 화학적 구조에 무관하게 비휘발성 및 많은 반휘발성 분석물질에 거의 균일한 응답을 보여주는 범용 검출 기능을 제공합니다. 
포토다이오드 어레이 검출기(PDA)로도 알려진 다이오드 어레이 검출기(DAD) 분석물질은 발색단을 포함해야 합니다. 다양한 채널의 UV-Vis 스펙트럼 및 광범위한 동적 범위의 3D 스펙트럼을 획득합니다.
다중 파장 검출기(MWD) 분석물질은 발색단을 포함해야 합니다. 다양한 채널에서 광범위한 동적 범위에 걸쳐 UV-Vis 스펙트럼을 획득합니다.
가변 파장 검출기(VWD) 분석물질은 발색단을 포함해야 합니다. 우수한 선형성 및 노이즈 성능으로 UV-Vis 스펙트럼을 획득합니다.  
형광 검출기(FLD) 분석물질은 형광단을 포함하거나 유도체화되거나 또는 형광 라벨링되어야 합니다.  UV-Vis 검출기보다 높은 선택성 및 최대 10-1000배의 높은 감도를 제공합니다.
질량분석기(MS) 분석물질은 이온화되어야 합니다. 질량 대 전하비(m/z)를 기준으로 검출 및 식별이 가능하고 모체 또는 전구체 m/z는 MS 선택에 따라 추가적으로 특이성을 측정합니다.
굴절률 검출기(RID) 설탕, 고분자, 계면활성제 및 발색단을 포함하지 않는 기타 화합물에 사용됩니다. 분석물질로 인한 용리액 굴절률의 변화를 측정합니다.
pH 및 전도도 모니터 시료내 분석물질을 직접 검출하지는 않으며 용출액의 pH 및 전도도를 모니터링합니다. 용리는 각각의 isoelectric points (pI)에 따라 달라지며 일관성 및 재현성 있는 분리를 위해서는 용리액의 pH를 알아야 하므로 이온 교환 컬럼에서 단백질 분리에 필요한 pH 그래디언트 모니터링과 같은 애플리케이션에서 사용합니다. 
단계별 구성 도구를 통한 이상적인 HPLC 또는 UHPLC 구성
하전 에어로졸 검출기(Charged Aerosol Detector, CAD)
하전 에어로졸 검출기(CAD)는  거의 균일한  반응을 보여주는 고감도 범용 검출기입니다. CAD는  약제, 생체 분자, 식품 및 음료, 특수 화학물질, 고분자 등 다양한 관심 분야의 광범위한 분석물을 측정할 수 있습니다. 이러한 검출기의 유연성은  R & D에 이상적이며, 검출기의 단순성과 데이터 재현성은 QC/QA 실험실의 요구를 충족시킵니다. 
Vanquish CAD
Corona Veo CAD
설명
Thermo Scientific Vanquish 하전 에어로졸 검출기(CAD)는 Vanquish UHPLC 시스템의 향상된 분리 속도와 분리능을 이용하여 비휘발성 또는 반휘발성 물질을 거의 범용인 검출 기능으로 검출하고 정량합니다. Corona Veo CAD는 모든 제조업체의 LC, HPLC 또는 UHPLC 시스템과 통합이 가능하며 캐필러리(capillary), 마이크로보어 및 일반 보어 컬럼과 함께 사용하여 최신 컬럼 기술의 이점을 활용할 수 있습니다.
다이오드 어레이 및 다중 파장 검출기
Thermo Scientific 다이오드 어레이 검출기(DAD) 및 다중 파장 검출기(MWD)는 다양한 기술을 사용하여 고객이 원하는 애플리케이션에 적합한 솔루션을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.
Vanquish DAD 및 MWD
Thermo Scientific Vanquish DAD는 우수한 선형성 및 최적화된 노이즈 성능을 제공함으로써 매우 넓은 동적 범위 및 낮은 검출 한계에서 고도로 농축된 주 화합물과 미량 수준의 불순물 검출이 가능합니다.
가변 파장 검출기(Variable Wavelength Detector, VWD)
HPLC용 가변 파장 검출기(VWD)는 분석물의 UV-Vis 검출 시 고감도 및 정확도를 보장합니다. Thermo Scientific 가변 파장 검출기는 우수한 노이즈, 드리프트, 선형성 성능을 제공함으로써 광범위한 작동 범위와 미량 화합물 검출을 지원합니다.
Vanquish VWD
Thermo Scientific Vanquish 가변 파장 검출기는 광범위한 작동 범위에 우수한 선형성 및 노이즈 성능으로 다목적의 견고한 고성능 UV-Vis 흡수 검출 기능을 제공합니다. 이 검출기는 최대 250Hz의 데이터 수집 속도로 현재와 미래의 HPLC 및 UHPLC 검출 문제에 모두 대응할 수 있습니다.
형광 검출기(fluorescence detectors)
형광 검출기는 다른 파장의 빛으로 여기되면 빛을 방출하는 특정 화합물의 특성에 의존합니다. 많은 의약품, 천연 제품, 석유 제품 및 생체 분자는 자연적으로 형광을 발합니다. 아미노산, 단백질 또는 글리칸과 같은 기타 화합물은 형광 태그로 라벨링할 수 있습니다. 주의깊게 파장을 선택하고 여기 및 방출 광을 필터링함으로써, 작업자는 형광 검출기를 사용하여 UV 검출기보다 10 ~ 1,000배 더 높은 감도로 높은 선택성을 얻을 수 있습니다.
Vanquish FLD
매우 효과적인 미광 억제를 통한 미량 검출 성능을 제공하는 Thermo Scientific Vanquish FLD는 온도 제어 플로우 셀을 이용하여 열 효과를 감소시키고 검출 정밀도를 증가시킵니다. 이러한 검출기는 동시에 최대 4개 파장을 모니터링하거나 최상의 방출/여기 파장에 대한 크로마토그램을 스캔할 수 있습니다.
질량분석법 검출
질량분석기는 분석에 필요한 높은 감도 및 선택성으로 시료에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하며, 다양한 질량 대 전하(m/z) 비를 사용하여 동시 용리 피크 등의 까다로운 분리 문제를 해결할 수 있습니다.
Thermo Scientific LC-MS 시스템은 고성능을 유지하면서도 높은 편의성을 제공합니다. Thermo Scientific Chromeleon CDS의 통합 장비 아키텍처를 통해 시스템 간 균일한 성능을 제공하며 분석법 이전이 용이하고 신규 사용자도 시스템에 쉽게 익숙해질 수 있습니다. 간소화된 데이터 처리 소프트웨어, 알고리즘 및 라이브러리를  통해 일상적인 애플리케이션뿐만 아니라 어려운 과제도 해결할 수 있습니다.
단일 사중극자 질량분석기
당사의 단일 사중극자 MS 시스템은 견고함과 사용 편의성에 대한 새로운 표준을 제시합니다. 이 제품군은 HPLC 또는 UHPLC 시스템에 완벽하게 통합되어 높은 신뢰성으로 매일 일상적 작동이 가능하도록 설계되었습니다.
삼중 사중극자 질량분석기
삼중 사중극자 LC-MS 시스템은 궁극의 감도 요건, 견고성, 신뢰성, 속도를 달성함으로써 모든 분자 유형에서 일상적인 표적 정량 과제를 해결할 수 있도록 도와드립니다.
이온 트랩 질량분석기
일반적인 용도의 질량분석기로 이온 트랩 질량분석기는 가성비가 높고, 자동화 기능을 통해 모든 사용자가 경험 수준에 상관없이 분석 결과뿐만 아니라 기기 작동법에서도 더욱 자신감을 가지고 사용할 수 있습니다.
Orbitrap 질량분석기
당사만의 고유한 Orbitrap 질량분석기는 고분해능 정밀 질량(HRAM) 성능으로 많은 장점을 제공합니다. Orbitrap 기반 시스템은 액체 크로마토그래피 장비에 연결되어 미지의 화합물과 기지의 화합물 분리를 개선하고 높은 처리량의 워크플로우를 가능하게 합니다.
굴절률 검출기(Refractive Index Detector RID)
굴절률(RI) 검출은 non-UV 흡수 화합물의 일상적 분석에 권장되는 솔루션으로서 높은 가성비를 제공합니다. 굴절률 검출은 설탕, 고분자, 계면활성제 및 발색단을 포함하지 않는 기타 화합물 분석을 위한 탁월한 선택입니다.
HPLC/UHPLC 솔루션 관련 견적 또는 상담이 필요한 경우 당사에 문의하세요.