Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish Horizon UHPLC 시스템은 연구개발 실험실용으로 이상적이며 고성능 UHPLC를 필요로 하는 애플리케이션에서 탁월한 성능과 처리량을 자랑합니다. 이 시스템은 바이오 시료분석에 적합한 biocompatible한 유체 경로(fluidic path)와, 매우 작은 그래디언트 지연 부피(gradient delay volume)로, 까다로운 LC 및 LC-MS 워크플로에서 탁월한 머무름 시간 및 피크 정밀도, 우수한 검출기 감도와 더 낮은 베이스라인 노이즈를 통해 우수한 분리능을 제공합니다. 당사의 모든 Vanquish 제품군과 마찬가지로 Vanquish Horizon UHPLC 시스템은 하드웨어 정밀도, 검출기 감도 및 작동의 간편함을 제공합니다.
Vanquish 2액 펌프 H는 SmartFlow, SmartStroke 및 Adaptive Thermal Effect Compensation(ATEC) 기술을 이용하여 최대 1500 bar(22,000 psi)의 작동 압력에서 업계 최고의 UHPLC 유속 성능을 제공합니다.
업계 최고의 성능으로 최고의 머무름 시간 안정성, 크로마토그래피 분리능 및 선택성을 제공합니다. 이 제품은 초고속 그래디언트를 사용하여 LC-MS 워크플로를 지원하며 정밀도, 정확도 및 재현성에서 최고 품질의 데이터를 생성합니다.
Vanquish 분할 시료주입기 HT는 SmartInject 기술을 사용하여 탁월한 속도와 주입 정밀도를 제공합니다. 216개 시료 바이알 용량이 기본으로 제공되며 Vanquish 충전기 시료주입기 확장 옵션을 통해 최대 8832개 시료로 확장할 수 있습니다.
Vanquish 다이오드 어레이 검출기 HL은 빠르고 감도 높은 검출을 위해 긴 광 경로와 낮은 확산을 특징으로 하는 LightPipe 기술을 사용합니다. 당사는 범용에 가까운 하전 에어로졸 검출, 형광 검출, 질량분석기 검출 등의 추가적인 검출 옵션을 제공합니다.
Vanquish Horizon UHPLC 시스템의 유체 경로(fluidic path)는 완전히 biocompatible하며, 제로에 가까운 데드 볼륨 연결을 지원하고, 보다 샤프한 크로마토그래픽 피크를 보장하며, 설치 시 도구가 필요없는 Thermo Scientific Viper 핑거타이트 피팅을 사용합니다.
Vanquish Horizon UHPLC 시스템은 규정 준수 도구, 네트워크 연결, 자동화 및 데이터 처리 기능을 가진 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)과 통합됩니다. Thermo Scientific HPLC 시스템을 다른 CDS 및 MS 소프트웨어 프로그램과 연결하기 위해 standard instrument integration(SII) 패키지가 제공됩니다.
아래 표는 표준 설치를 위한 Vanquish Horizon UHPLC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 모든 사양이 나열되어 있지는 않습니다. 시스템 구성 요소에 따라 사양이 달라질 수 있습니다. 아래 구성 요소 사양에서 시스템 구성 요소에 대한 사양 문서를 확인해 보십시오.
카테고리 | Vanquish Horizon UHPLC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 1500 bar |
유속 범위 | 0-5 mL/min |
펌프 옵션(그래디언트 지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(35 µL) |
Biocompatible | 예 |
pH 범위 | 2–12, 염화물 농도 최대 1 mol/L |
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 아니오 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 예 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 예 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 |
주입량 범위 | 표준: 0.01-25 µL 옵션: 0.01-100 µL |
시료 냉각 | 예, 4-40°C |
시료 용량(표준) 표준 12 mm OD 바이알(≤ 1.5 mL) 기준 | 각각 54개의 바이알(≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의 랙, 다른 랙 형식도 사용 가능 + 캐로셀 내 12 x 22.5 mm OD 바이알(≤10 mL) 용량 |
시료주입기 확장 가능 | 예, Vanquish 충전기 사용 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-120 °C 정지 공기 및 강제 순환 공기 |
컬럼 컴파트먼트 예열기 | 능동식 및 수동식 |
컬럼 컴파트먼트 포스트컬럼 냉각기 | 예 |
검출기 선택 | Vanquish 하전 에어로졸 검출기 Vanquish 다이오드 어레이 검출기 Vanquish 형광 검출기 Vanquish 다중 파장 검출기 Vanquish 가변 파장 검출기 질량분석기 |
표준 Vanquish Horizon UHPLC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 애플리케이션 요구사항에 대해 논의하시려면 해당 지역 영업 담당자에게 문의하세요. 각각의 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 사양 문서를 다운로드하여 확인하세요.
Vanquish Horizon UHPLC | |
펌프
| Vanquish 2액 펌프 H |
자동시료주입기
| Vanquish 분할 시료주입기 HT |
시료 용량 확장(옵션)
| Vanquish 충전기 (옵션) |
컬럼 컴파트먼트
| Vanquish 컬럼 컴파트먼트 H |
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 시스템 연결부
| Viper UHPLC 피팅 키트 |
검출기
| HPLC 및 UHPLC 검출기 페이지 방문하기 |
선택 가능한 구성 요소: 분획 수집기 | 당사의 Vanquish 분획 수집기 FT 페이지를 방문하세요. |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.