탄수화물 검사 정보
맛과 영양에 미치는 영향
식품에 포함된 탄수화물의 유형과 농도 측정은 열량 계산, 영양성분 표시, 품질 관리 및 식품 위조 가능성 식별을 위해 필수적입니다. 옥수수 시럽, 식이 섬유, 락토스 및 락툴로스, 말토덱스트린, 시알산 및 단순 탄수화물을 포함한 다양한 주제의 애플리케이션 노트를 종합적으로 제공합니다.
웨비나
HPAE-PAD는 탄수화물 분석을 위해 시료 유도체화 없이 높은 감도의 직접(direct) 측정을 제공합니다. 
동영상
Dionex ICS-5000+는 음이온 분리를 위해 소량의 탄수화물에 대한 간단한 산화 작업을 수행합니다.
HPAE-PAD를 사용한 프룩토올리고당 함유 시료의 프로파일 분석
프리바이오틱스는 대장에서 하나 또는 제한된 종류의 유익균 성장을 선택적으로 자극하여 인체 건강에 도움을 주는 비소화성 성분입니다. 이 정의를 만족하는 식품 성분은 프룩토올리고당과 이눌린 같은 수용성 탄수화물입니다.
핀란드 제과회사를 위한 빠르고 간편한 검사
1993년에 Fazer는 Lappeenranta에 있는 잼, 주류, 이유식 등을 생산하는 Chymos 공장을 인수했습니다. 12개의 생산 라인과 300명의 직원을 가진 이 회사는 하루 3교대를 통해 각종 제과류를 생산합니다. 연중 가장 바쁜 시기에는 5교대로 생산하는 경우도 있습니다.
와인 및 주스의 당 검사를 위한 완벽한 솔루션
포도 주스는 70-80%의 물, 20%의 탄수화물, 1%의 유기산, 페놀류, 비타민, 미네랄 및 질소 화합물로 구성됩니다. 생산 완료된 와인은 이와 유사한 조성을 가지고 있지만 당 함류량은 훨씬 낮고 8-14%의 알코올과 다양한 미량 성분을 함유합니다.
식음료용 크로마토그래피: 탄수화물 분석 애플리케이션 노트
탄수화물은 맛과 영향에 커다란 영향을 미치는 중요한 식품 성분입니다. 식품에 포함된 탄수화물의 유형과 농도 측정은 열량 계산, 영양성분 표시, 품질 관리 및 식품 위조 가능성 식별을 위해 필수적입니다. 
펄스 전기화학 검출과 결합한 고성능 음이온 교환 크로마토그래피(HPAE-PAD)
HPAE 크로마토그래피는 높은 pH 상태에서 이온화가 가능한 분석물 분리에 사용할 수 있습니다. pH가 분석물의 pKa보다 더 높아지면 용액에서 분석물이 이온화됩니다. 이러한 효과는 하이드록사이드-기반 용리액을 사용하여 얻을 수 있습니다. 
주요 웨비나
모든 탄수화물 분석 리소스 검색
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
유형
제목
카테고리
리소스 번호
애플리케이션 노트Capillary HPAE-PAD를 사용한 과일 주스의 탄수화물 측정이온 크로마토그래피AB127
애플리케이션 노트펄스 전기화학 검출과 결합한 고성능 음이온 교환 크로마토그래피(HPAE-PAD)에 의한 갈락토실올리고당 함유 시료의 프로파일 분석이온 크로마토그래피AN1151
애플리케이션 노트식물성 천연 올리고당류 및 다당류 측정이온 크로마토그래피AN67
애플리케이션 노트중간 전화당을 첨가한 과일 주스 분석이온 크로마토그래피AN82
애플리케이션 노트AOAC Method 2001.02를 사용한 식품의 트랜스-갈락토올리고당 측정이온 크로마토그래피AN155
애플리케이션 노트HPAE-PAD를 사용한 락토오스 제거 유제품의 락토오스 측정이온 크로마토그래피AN248
애플리케이션 노트유아용 조제분유의 시알산 HPAE-PAD 측정이온 크로마토그래피AN253
애플리케이션 노트커피의 탄수화물: AOAC Method 995.12와 새로운 고속 이온 크로마토그래피 분석법의 비교이온 크로마토그래피AN280
애플리케이션 노트UHPLC와 형광 검출 결합 방법을 사용한 시알산 측정액체 크로마토그래피AN266
애플리케이션 노트펄스 전기화학 검출과 결합한 고성능 음이온 교환 크로마토그래피를 통한 탄수화물 분석이온 크로마토그래피AI71132
애플리케이션 노트탄수화물 분석 - 새로운 선택적 고감도 분석 방법이온 크로마토그래피AI71469
애플리케이션 업데이트우유의 락토오스 측정: 검증된 분석법이온 크로마토그래피AU182
브로셔자동 화학 분석기, 시스템 시약 키트 및 표준 용액을 사용한 와인 및 주스의 당 검사를 위한 완벽한 솔루션디스크릿(discrete) 분석BR71488
브로셔HPAE-PAD를 사용한 탄수화물 분석이온 크로마토그래피BR52119
사례 연구핀란드 제과회사를 위한 빠르고 간편한 검사디스크릿(discrete) 분석CS70816
기술 노트Capillary HPAE-PAD를 사용한 음료 내 단당류 및 이당류 측정이온 크로마토그래피TN135
웨비나탄수화물 생화학(교육용 웨비나)추가 기술 
애플리케이션 업데이트식물성 중성 올리고당류 및 다당류 측정이온 크로마토그래피AU150
애플리케이션 노트HPAE-PAD를 사용한 프룩토올리고당 함유 시료의 프로파일 분석이온 크로마토그래피AN1149
백서(White Paper)이온 크로마토그래피 및 펄스 전기화학 검출을 사용한 식품 품질 및 라벨링 요건 충족을 위한 탄수화물 검사 간소화이온 크로마토그래피WB71806
관련 문헌당분 분석 관련 문헌: 당분 분석 분야 도전 과제 해결을 위한 Thermo Fisher Scientific의 지원이온 크로마토그래피 
백서(White Paper)탄수화물 분석 혁신추가 기술WP72985
백서(White Paper)HPAE-PAD를 사용한 아가베 시럽의 탄수화물 분석추가 기술AN73132
Resources
Share