식품 포장 및 접촉 물질 정보
식품 안전을 위한 식품 포장 분석
식품 포장 및 접촉 물질 화합물은 식음료 포장에 사용되는 중합체 재질에서 식음료 자체로 이동할 수 있습니다. 포장 성분은 소비자에게 위험을 가할 정도의 양으로 식품 또는 음료수 제품에 축적될 수 있는 화학 물질을 방출해선 안 됩니다. 식음료 시료에 포함된 이러한 포장 화학 물질을 검사하기 위한 당사의 솔루션을 확인해 보십시오.
식음료는 다양한 포장 형태로 수퍼마켓 선반에 최종 진열됩니다. 포장 형태의 예로는 판지, 용지, 여러 형태의 플라스틱 및 금속 등이 포함됩니다. 식품 접촉 물질 자체는 식품 또는 음료수와 직접 접촉하는 가장 안쪽 코팅입니다. 이 물질은 접촉면과 강하게 반응하여 해당 제품의 품질에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다.  인포그래픽 보기
규정
식품 모사 물질(food simulant)은 식품 접촉 물질로부터 화합물의 이동과 관련해서 실제 식품의 이동 특성을 모사하기 위해 단순화시킨 식품 모델입니다. 모사 물질 사용의 이점은 다양한 범주의 식음료를 검사할 수 있다는 데 있습니다. 많은 규정에서 식품 모사 물질을 사용하여 개별 이동 한계(SML,specific migration limit)를 정하고 있습니다. 하지만 방법론과 기기가 점점 발전하면서 식품으로의 이동을 측정하는 기능이 빠르게 진화하고 있습니다.
Material is safe for food use
The international symbol that is used to identify materials that have been used in the packaging and come into contact with the food are safe.
미국에는 식품의약국의 포장 및 식품 접촉 물질(FCS)에 관한 연방규정(CFR)(21 CFR 174 - 21 CFR 190), 유럽 연합 및 독일의 BfR과 같은 개별 국가별 규정이 있고 캐나다, 호주 및 일본 등의 국가에서도 식품으로 화학 물질의 허용 이동 수준을 제한하는 많은 규정을 가지고 있습니다. 따라서 기체 크로마토그래피-질량분석법(GC-MS)을 사용하여 이러한 화합물에 포함된 화학 물질 및 조성의 수준이 분석을 통해 측정되어야 합니다.
마이그레이션(migration)
마이그레이션(migration)은 화합물이 식품 접촉 물질 자체에서 식음료로 침출되는 과정입니다. 이러한 화합물은 단량체 또는 중합체 첨가제일 수 있습니다. 플라스틱에 대한 EU 10/2011 목록에는 식품 접촉 물질로 사용이 허용된 1000종 이상의 화합물이 명시되어 있으며, 식품 접촉 물질에서 식품으로 직접 이동하는 물질에 대해서는 전체 이동 한계(OML)가 사용됩니다. 해당 제품은 또한 개별 이동 한계(SML)의 적용을 받을 수도 있는데 이러한 물질은 분석 기법을 사용하여 식별됩니다.
포장재가 완전히 불활성인 경우는 없습니다. 유리, 종이, 플라스틱 및 세라믹은 모두 식음료로 높은 농도의 화학 물질 침출이 가능하며, 예를 들어 유리 용기나 병의 뚜껑에 들어있는 플라스틱 성분으로 인해 식음료 제품으로 프탈레이트 침출이 일어날 수 있습니다.
또한 식음료로 이동하는 화합물의 유형 및 속도에 영향을 미칠 수 있는 중요한 인자가 많이 있는데, 이에는 온도, 시간, 식품 유형(지방, 기름, 건조 식품 등) 및 포장 자체의 크기 등이 포함됩니다.
다양한 포장재의 공극 크기로 인해 관심 분석 물질은 본래 휘발성이거나 준휘발성(<1000 Da)이며, 따라서 크로마토그래피 분해능, 재현성, 피크 용량, 중요하게는 식별을 지원하는 광범위한 스펙트럼 라이브러리 등의 장점을 가진 GC-MS 분석이 적합합니다.
Heat
Higher temperatures increase leaching.
Time
Long storage time increases leaching.
Food Type
Fatty/acidic foods and liquids have influence on migration.
Packaging Size
Smaller packaging leaches more per volume of food.
비의도적 첨가 물질
비의도적 첨가 물질(NIAS)은 불순물, 반응 중간 물질, 중합체/첨가제 분해 산물 및 재활용으로 인한 오염 물질과 같은 화합물입니다. 이러한 물질은 플라스틱 등의 식품 포장재로부터 의도하지 않은 이동으로 인해 식음료에서 발견됩니다. 의도적 첨가 물질(IAS)은 식음료 제품에서 발견되는 허용된 알려진 첨가 물질로서, (EC) 규정 번호 1935/2004 등을 통해 엄격하게 관리됩니다.
IAS: 의도적 첨가 물질NIAS: 비의도적 첨가 물질
  • 단량체 및 기타 시작 물질
  • 첨가제
  • 중합체 생산 보조제
  • 중합 보조제
  • 착색제
  • 용매
  • 전-중합체(pre-polymer)
  • 불순물
  • 분해 산물
  • 올리고머
  • 반응 중간 물질
  • 부산물
  • 오염 물질
플라스틱에 대한 EU 규정 10/2011의 요건에 따라 NIAS 화합물을 측정해야 합니다. 그러나 식음료의 NIAS 분석시, 포함된 잠재적인 화학 물질에 대한 정보가 매우 제한적이기 때문에 분석이 어려울 수 있습니다. 
따라서 NIAS 분석에서 사용되는 방법은 정량적 및 정성적 정보 모두를 최대한 많이 얻기 위해 또한 알려져 있지만 허용되지 않은 물질(검출은 되지만 식별이 되지 않거나 단순히 검출되지 않고 식품 제조 과정에 유입되는 물질)을 식별하기 위해 가능한한 비선택적이어야 합니다.
알려진 표적 NIAS의 검출에 사용할 수 있는 광범위하고 강력한 분석 기법들이 있습니다.
알려져 있거나 알려져 있지 않은 미지의 NIAS 화합물을 모두 검출하기 위해서는 표적 및 비표적 분석에서 검사 모사 물질, 포장재 또는 식품에 대해 더욱 강력한 기법을 사용해야 합니다. 
이 경우 전체-스캔(full-scan) 고분해능 정밀 질량(HRAM)법과 결합한 삼중 사중극자 질량분석기(QQQ)가 필요하며, 이는 자동 데이터 처리와 계속 증가하는 화합물 데이터베이스를 통해 보완됩니다. 이들 기법은 휘발성 분석에서 비활성 분석까지 사용할 수 있습니다.
포장재에서 식품으로 이동하는 화학 물질 관련 문제, 이동하는 물질의 안전성 평가 필요성 및 이와 관련된 분석에서 고분해능 질량분석법의 역할 등에 대해 이 백서(white paper)에서 더 자세한 정보를 확인해 보십시오.
고객의 분석 작업을 위해 당사에서 제공하는 기기에 대한 더 자세한 정보는 식품 접촉 물질에 관한 식품 분석 검사 페이지에서 확인할 수 있습니다.
 식품 접촉 물질의 안전성 평가
이 백서(white paper)에서는 포장재에서 식품으로 이동하는 화학 물질 관련 문제, 이동하는 이들 물질의 안전성 평가 필요성 및 이와 관련된 분석에서 고분해능 질량분석법의 역할 등에 대해 설명합니다.
식품 접촉 물질의 이동 측정
The Analytical Scientist와 공동으로 업계 전문가가 진행하는 주문형 웨비나를 통해 식품 접촉 물질에서 불순물 이동 측정 시 분석적 난제에 대한 설명과 GC 및 LC Orbitrap 질량분석법을 사용하여 높은 신뢰성으로 침출된 포장 및 공정 불순물을 식별하는 방법을 소개합니다.
고분해능 질량분석법을 사용한 식품 접촉 물질에서 오염 물질 검출
이 동영상에서는 Thermo Fisher Scientific의 환경 및 식품 안전 분야 Senior Applications Scientist인 Ed George가 식품 접촉 물질의 분석에 대해 설명합니다. 고분해능 질량분석법을 통해 포장재로부터 식품으로 침출된 화합물을 검출 및 식별할 수 있습니다. 
식품 안전 분야의 신종 및 비규제 위험 분석
이 동영상에서는 Barilla G. e R. Fratelli의 Food Chemistry & Safety Research Manager인 Dr. Michele Suman이 담당 시설에서 식품 안전 분야의 신종 위험을 어떻게 검사하고 있는지 설명합니다. 그의 실험실에서는 유리 용기 뚜껑의 플라스틱 개스킷과 같이 식품 포장재에서 식품 시료로 침출된 가소제의 검출에 대해 연구하고 있습니다.
모든 식품 포장 및 접촉 물질 리소스 검색
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
유형제목
애플리케이션 노트북식품 접촉 물질 산업 리소스 가이드
샘플 준비아침 식사용 시리얼 중의 Benzophenone 및 4-Hydroxybenzophenone 분석
크로마토그래피GC-FID/MS에 정적 헤드스페이스를 결합하여 식품 포장재 중 잔류 용매의 신속한 정성 및 정량 분석
크로마토그래피추출물과 침출물 워크플로우 - 모든 의심 물질 식별
크로마토그래피아침 식사용 시리얼 중의 Benzophenone 및 4-Hydroxybenzophenone 분석
크로마토그래피포장재에서 헤드스페이스 GC를 통한 VOC의 초고속 측정
질량 분석법고체-상에 의한 판지(paperboard) 포장재 물질로부터의 이동가능한 물질(migrant)의 정량 스크리닝 기체 크로마토그래피-질량 분석기에 결합된 마이크로 추출
질량분석법(Mass Spectrometry)HPLC-고분해능 정밀 질량 분석을 사용하여 이미 알려진 또는 미지의 식품 접촉 물질 식별 방법
질량분석법(Mass Spectrometry)Ambient Ionization에 의한 식품 포장재 중의 Phthalate 스크리닝 고분해능 MS/MS 질량 분석법
질량 분석법자동 시료 전처리 및 액체 크로마토그래피-질량분석법을 사용한 영아용 조제분유 내 비스페놀 A 측정
질량 분석법GC-MS를 사용하여 청량 음료 중의 프탈레이트 에스테르 측정
미량 원소 분석ICP-MS를 사용한 나노입자 특성 분석: 식품 속 나노입자 관련 장점 및 문제점
관련 문헌물질 세상에서 살기
관련 문헌식품 접촉 물질 관련 John Gilbert Q&A: 식품 접촉 물질의 이동 측정 시 분석적 난제
웨비나식품 포장재 안전 - 식품 포장재 이동 물질 분석의 난제
관련 문헌식품 접촉 물질 - 애플리케이션 요약 개요서
Share