Search Thermo Fisher Scientific
자동 시료 추출 기법에는 가속 용매 추출과 자동 고체상 추출이 있습니다.
가속 용매 추출은 식품 포장재, 식품 접촉 물질, 식품 시료 등에 대한 검사와 준휘발성(semi-volatile) 및 비휘발성(non-volatile) 화합물의 분석에 자주 사용됩니다. 이 기법은 고분자 물질로부터 화합물을 높은 신뢰도로 추출하는 데 특히 효과적입니다. 해당 물질이 추출 과정 중에 변형 또는 손상되지 않도록 관련 조건을 조심스럽게 제어할 수 있습니다.
고처리량의 실험실에 이상적인 이 기법은 고온에서 유기 산과 수성 용매 또는 산과 염기를 사용하여 분석 물질의 추출 효율을 높여 주며, 용매를 액체 상태로 유지하도록 고압에서 소량의 용매를 사용하여 고체 및 반고체 시료에서 신속하게 화합물을 추출할 수 있습니다. 이를 통해 결과적으로 시간, 용매, 예산을 절약하고 Soxhlet 또는 초음파 처리와 같은 기존 기법에 비해 아주 짧은 시간 내에 결과를 만들어 냅니다.
ASE 기법은 15–30분이 소요되고 평균적으로 10–30ml의 용매만 사용하며, 매트릭스에 효과적으로 침투하여 특정 유형의 생성 잔류물을 더욱 효과적으로 추출하고 이를 통해 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.