Search Thermo Fisher Scientific
식품 접촉 물질에 포함된 저분자량의 비극성 유기 화합물은 대부분 휘발성이며, 고분자의 접촉 물질로부터 또는 이를 통해 이동할 확률이 가장 높습니다. 일반적으로 접촉 물질에 대한 검사는 헤드스페이스 샘플링(headspace sampling)과 함께 후속의 기체 크로마토그래피-질량분석법(GC-MS)을 통해 수행됩니다.
헤드스페이스 GC-MS는 인기있는 분석 기술로서 크로마토그래피 분해능, 재현성, 피크 용량, 식별을 도와주는 광범위한 스펙트럼 라이브러리 등 분석 이점을 제공하기 때문에 식품 포장 관련 연구에서 널리 사용되고 있습니다. 기체 크로마토그래피 고분해능 질량분석법(GC-HRMS)은 점점 인기가 높아지고 있으며 미지 화합물의 식별과 정량을 가능하게 합니다.
헤드스페이스 샘플링을 사용하여 재료 물질로부터 방출되는 휘발성 성분을 채취합니다. USP method에서는 밸브-앤-루프 헤드스페이스(valve-and-loop headspace) 샘플링 시스템을 사용할 것을 제안합니다. 초청정(ultraclean) Thermo Scientific Chromacol 헤드스페이스 바이알은 낮은 백그라운드(background) 및 누출 없는 밀봉을 보장합니다.
모듈형 GC는 휘발성 물질용 Thermo Scientific TraceGOLD GC 컬럼 상 등 가장 광범위한 첨단 컬럼 기술과 헬륨 세이버 옵션(helium saver option)을 가진 주입기(injector)의 사용을 가능하게 합니다.
감도가 높은 질량 분석법으로 휘발성 물질에 대한 정량 및 정성 분석을 제공합니다. Thermo Scientific ISQ 시리즈 사중극자 GC-MS는 연속적인 고처리량 작업에 이상적인 새로운 소스 설계를 특징으로 합니다.
작동이 간편하고 관련 규정을 완전히 준수하는 Thermo Scientific Dionex Chromeleon Chromatography Data System(CDS) 소프트웨어는 GxP 환경에서 질량 분석 데이터 획득 및 처리 기능을 제공합니다.
고체상 마이크로추출(SPME)과 후속으로 기체 크로마토그래피-삼중 사중극자 질량분석기를 사용하여 판지 포장재에서 식품으로의 화학 물질 이동 여부를 정확하게 측정합니다.
전용 자동시료주입기를 통한 헤드스페이스 분석은 식품 포장재에 잔류할 가능성이 있는 휘발성 유기 화합물(VOC)의 측정을 위한 표준 기법입니다.
듀얼(dual) 검출기 구성을 가진 신뢰성과 강력성의 HS-GC 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오. 이 솔루션은 EN13628-1:2002 표준 분석법을 준수합니다. 루틴(routine) 실험실에 적합한 이 솔루션은 쉽고 자동화된 정량 데이터 보고, 외부 데이터 조작 필요가 없는 통합적 MHE 데이터 프로세싱을 제공합니다.