KingFisher Apex 시스템
Thermo Scientific KingFisher Apex는 DNA, RNA, 단백질 및 세포에 대한 자동 정제의 정점을 보여드립니다. 수십 년 간의 KingFisher 제품 가치와 탁월함을 바탕으로 당사는 탁월한 기기 기능을 완전한 터치스크린 기반 제어와 결합하여 비교할 수 없는 유연성과 성능을 제공합니다. KingFisher Apex는 샘플 준비를 용이하게 합니다.
특징
모든 KingFisher 정제 시스템의 공통 특징 외에도 Apex는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
터치스크린 제어
현대적인 터치스크린 디스플레이와 직관적인 인터페이스를 통해 사용자가 기기 작동 제어에서 원하는 것을 얻을 수 있습니다
상호작용식 데모 보기
plate 또는 tube 형식 선택
96-well, 24-well 또는 PCR plate 또는 storage tubes까지 광범위한 20µL~5mL 부피 범위
High-throughput 정제
실험 당 24~96개의 샘플을 처리할 수 있어 애플리케이션에 따라 터치 시간이 50% 이상 절감됨
다양한 애플리케이션
광범위한 애플리케이션과 신뢰할 수 있는 시약을 사용하는 검증된 프로토콜
Heating 및 cooling blocks
샘플을 100ºC까지 가열하거나 4ºC까지 냉각
Dual magnets
2개의 자석과 heating blocks를 설치할 때 KingFisher Apex는 사용자의 프로토콜에 따라 올바른 자석 헤드를 지능적으로 선택합니다
자세히 알아보기
바코드가 있는 최적화된 플라스틱 제품
Lot-specific 바코드는 로딩 중 올바른 플레이트 위치를 확인하고 추적과 문서화에 사용할 수 있습니다
당사의 라이브러리에서 프로토콜 다운로드 가능
또는 Thermo Scientific BindIx 소프트웨어를 사용하여 프로토콜을 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다
UV 살균
2개의 UV 램프를 통해 오염으로부터 보호하십시오
클라우드 및 네트워크 연결
더욱 뛰어난 액세스와 프로토콜 및 보고서 제어를 위해 KingFisher Apex를 클라우드 연결 가능
터치스크린 제어
현대적인 터치스크린 디스플레이와 직관적인 인터페이스를 통해 사용자가 기기 작동 제어에서 원하는 것을 얻을 수 있습니다. 플레이트 로드, 프로토콜 변경 및 기기 설정을 용이하는 안내형 시각 자료를 따르십시오.
기기에서 프로토콜을 직접 편집하거나 작성할 수 있으며, bind, wash, elution과 같은 모든 단계에서 프로토콜을 사용자 정의할 수 있습니다. BindIx 소프트웨어를 사용하여 PC에서 프로토콜을 관리할 수도 있습니다. 기기-정의된 제한사항은 프로토콜 변경에서 잠재적인 오류를 줄이는 데 도움을 줍니다.
KingFisher Apex 터치스크린 상호작용식 데모
미리 보기를 보려면 버튼을 클릭하십시오
Dual magnets, tip combs 및 plates
Dual magnets, multiple formats
2개의 자석과 heating blocks를 설치할 때 KingFisher Apex는 사용자의 프로토콜에 따라 올바른 자석 헤드를 지능적으로 선택합니다. 24-well, 96-well 또는 PCR 형식에서 해당 자석 헤드 및 플레이트를 사용하여 작은 볼륨부터 큰 볼륨까지 범위에서 작업할 수 있습니다.
데모 동영상
프로토콜 및 소프트웨어
Thermo Scientific BindIx 소프트웨어는 KingFisher Apex 기기에 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 기기 또는 PC에서 직접 프로토콜을 생성, 다운로드, 실행, 수정 및 저장할 수 있습니다.
시약 키트를 사용해 핵산 및 단백질 정제 절차에 프로토콜을 용할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 통해 프로토콜의 모든 부분(bind, wash, elution)에 대한 단계, 파라미터, 플레이트 및 시약을 정의하고 편집할 수 있습니다. 실행 로그, 플레이트 레이아웃 및 단계 파라미터를 포함한 상태 보고서를 생성할 수도 있습니다.
BindIx 상세 정보는 특징 탭을 참조하십시오.
BindIx 소프트웨어를 다운로드하려면 표에 있는 방법 중 하나를 선택하세요.
BindIx 소프트웨어를 다운로드하는 세 가지 방법
방법
지침
Web link
다운로드한 패키지를 더블 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다
Microsoft Store
Get을 클릭한 다음 Install을 클릭합니다.
제조업체의 USB 드라이브
.msix 번들 파일을 더블 클릭한 다음 Install를 클릭합니다
시스템 요구 사항: Windows 10 버전 1809(17763.0) 이상
애플리케이션
KingFisher Apex는 다양한 다운스트림 애플리케이션에서 다양한 샘플 유형에 대해 핵산, 단백질 및 세포를 부드럽고 효율적으로 분리 및 정제할 수 있습니다. KingFisher Apex에서 실행되는 애플리케이션 키트, 시약 및 프로토콜을 보려면  키트, 시약 및 프로토콜 탭을 참조하십시오.
플레이트, 플라스틱 제품 및 셋업
KingFisher Apex와 함께 사용하도록 설계된 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품의 상세 정보는 액세서리 탭을 참조하십시오.
사양
속성
설명
기기 크기
벤치탑
처리량 수준
Medium to high
플레이트 포맷별 처리 볼륨
96-well plate
  • Deep-well: 50–1,000 µL
  • KingFisher standard: 15–200 µL
  • PCR: 10–80 µL
24-well plate
  • Deep-well: 30–5,000 µL
Storage tubes
  • 96 tubes: 30~200µL
  • 24 tubes: 200–1,000 µl
Samples per run
24 or 96
소프트웨어 포함
BindIx
사용자 정의가 가능한 프로토콜
있음, 기기 사용자 인터페이스 또는 BindIx PC 소프트웨어에 의해 생성되었음*
Heating/cooling 범위
최대 100ºC까지 가열
최하 4°C까지 냉각
UV 램프
2개의 UV 램프, 최대 작동 시간 23시간 59분
크기(높이 x 폭 x 깊이)
45 x 78 x 59 cm (18 x 31 x 23 in)
중량
56 kg(123 lb)
Plate formats
96 deep-well plate
96-well KingFisher standard plate
96-well PCR plate (skirted and semiskirted)
24 deep-well plate
96 storage tubes
24 storage tubes
기기 메모리
~30GB
디스플레이 인터페이스
터치 스크린이 있는 그래픽 사용자 인터페이스
전원
100~240 VAC 50/60 Hz, 280 VA
바코드 리더
기기 상, 1D 바코드
마그네틱 헤드 옵션
4가지 옵션, 고객 교체 가능
데이터 연결
PC용 USB 장치
네트워크용 USB Wi-Fi 또는 LAN 어댑터
자동화를 위한 RS-232
클라우드 기반
* Windows 10 버전 1809(17763.0) 이상이 필요합니다.
주문 정보