KingFisher 시스템은 핵산, 단백질 및 펩타이드, 세포 및 엑소좀에 이르는 광범위한 애플리케이션을 처리할 수 있습니다.
서로 다른 샘플 유형 및 애플리케이션은 분석물질 추출을 위해 서로 다른 화학 물질이 필요합니다. 예를 들어 혈액, 타액 및 구강 점막 샘플은 긴 DNA 단편의 농축된 소스인 반면, cell-free DNA 샘플은 짧은 단편의 큰 볼륨, 저 농도 소스입니다. 이 소스로부터 DNA를 최적으로 추출하기 위해 다른 비드와 다른 결합 및 완충액 화학물질을 사용합니다.
이 섹션에서는 각 추출 타겟 및 샘플 유형에 대한 순도와 수율을 극대화할 수 있는 KingFisher 시스템에 최적화된 키트, 시약 및 프로토콜을 찾아볼 수 있습니다. 이 표에는 각 분석물질 유형 및 애플리케이션을 위한 권장 방법이 요약되어 있습니다.
MagMAX 키트는 KingFisher 시스템을 사용하여 DNA 또는 RNA의 자동 추출하는 데 있어 가장 많이 선택하는 시약입니다.
키트, 시약 및 프로토콜 선택 가이드
당사의 선택 도구를 사용하여 자동 샘플 전처리에 적합한 마그네틱 비드 기반 키트를 찾아 보십시오. MagMax, Dynabeads 및 SMART Digest 키트는 다양한 샘플 유형에서 핵산, 단백질, 세포, 엑소좀 및 바이러스를 정제할 수 있으며 자동화된 Kingfisher 정제 시스템에 최적화되어 있습니다.
Go directly to our Kit, Reagent, and Protocol Selection Guide
프로토콜 다운로드
KingFisher BindIt 또는 BindIx 소프트웨어는 모든 KingFisher 기기에 포함되어 있으므로 애플리케이션 프로토콜을 생성, 다운로드, 실행, 수정 및 저장할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 프로토콜의 모든 부분(bind, wash, elution)에 대한 단계, 파라미터, 플레이트 및 시약을 정의하고 편집할 수 있습니다.
키트, 시약 및 프로토콜 선택 가이드의 MagMAX 또는 Dynabeads 키트 또는 시약에 대해 프로토콜 보기를 클릭하여 KingFisher 기기에 대한 자동 프로토콜을 검토하십시오. 그런 다음 단계들에 따라 원하는 프로토콜을 다운로드하고 설치합니다.
KingFisher BindIx 소프트웨어( KingFisher Apex 시스템용)
KingFisher BindIt 소프트웨어
  1. KingFisher 기기와 함께 사용하는 컴퓨터에 BindIt 4.1 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오. 최신 BindIt 소프트웨어를 여기서 다운로드하십시오.
  2. 키트, 시약 및 프로토콜 선택 가이드에서 원하는 키트를 찾아 프로토콜 보기를 클릭합니다. 해당 키트의 제품 페이지가 표시됩니다.
  3. 하단의 Protocols 섹션으로 스크롤하고 다운로드할 프로토콜을 클릭합니다. 기기가 올바른지 확인하십시오.
  4. 컴퓨터의 프로토콜을 기본 설정 폴더에 저장합니다.
  5. USB 케이블을 사용하여 PC를 KingFisher 기기에 연결하고 BindIt 소프트웨어에서 Home > Connect를 선택합니다.
  6. BindIt 소프트웨어에서 프로토콜을 시작하거나 기기로 전송할 수 있습니다. 프로토콜을 전송하는 경우 BindIt Software에서 Home > Transfer를 선택합니다.
  7. Upload를 선택하고 저장된 프로토콜을 찾습니다. Open을 클릭합니다.
  8. 기기에 프로토콜을 저장할 폴더(카테고리)를 선택합니다. 이제 기기의 메모리에서 프로토콜을 찾을 수 있습니다.
  9. 기기를 BindIt과 연결해제하고 키패드를 사용하여 프로토콜이 원하는 폴더에 있는지 확인하십시오.
SARS-CoV-2
Kingfisher 시스템은 SARS-COV-2 검사의 빠르고 정확한 결과를 얻기 위해 RNA 추출 처리량을 가속화하는 데 도움을 주고 있습니다. KingFisher 장비의 MagMAX viral/pathogen kit는 SARS-COV-2 검사에서 핵산 추출물에 대한 감도가 높고 간단한 방법을 제공하고 처리량을 증가시키기 위해 최근에 프로토콜이 간소화되었습니다.
샘플 바이러스/병원균 분석 워크플로우
권장 SARS-COV-2 테스트 키트
MagMAX SARS-CoV-2 viral/pathogen kit 사용 시점
MagMAX viral/pathogen kit는 높은 핵산 회수가 가능하도록 설계되었으며 low-titer 샘플과 호환됩니다. 적은 볼륨에서 큰 볼륨까지 입력 범위에는 단지 두 개 프로토콜만 있습니다. 캐리어가 필요하지 않으므로 다운스트림 NGS와의 간섭을 줄임으로써 필요한 단계를 줄일 수 있습니다.
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit I 및 II(MVP I 및 II)는 연구 실험실에서 사용하는 것이 좋습니다. 두 키트 모두 추출 시약의 절반의 양인 200µL(표준 400µL 대비) 샘플 입력 부피를 허용하는 새롭게 개발된 간소화된 프로토콜로 입증되었습니다.
두 개의 MagMAX 키트는 기능적으로 동일하며, 이는 RNA를 비드로 유도하는 화학물질과 전체 워크플로우가 포함됩니다. 두 가지 차이점은 다음과 같습니다. (a) 전례 없는 SARS-COV-2 수요로 인한 비드 구성요소 원재료 변화, 그리고 (b) MVP II 키트는 대량 추출 형식으로만 사용할 수 있습니다.
SARS-COV-2 테스트에 대한 자세한 정보
SARS-COV-2 검사 및 분리를 위한 KingFisher 기기 및 MagMAX 또는 Dynabeads 키트 사용에 대한 애플리케이션 노트 및 지원 자료는 리소스 탭을 참조하십시오.
이러한 키트에 대한 성능 데이터, 애플리케이션 노트 및 자세한 프로토콜 정보는 위의 자세히 알아보기 또는 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기를 사용하여 MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit에 대한 워크플로우 비디오를 보려면 위의 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품에 대한 정보는 액세서리 탭을 참조하십시오.
Genomic DNA 연구
기존에는 여러 가지 샘플 유형에서 genomic DNA(gDNA)를 격리하는 데 다수의 정제 키트가 필요했습니다. MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit 또는 KingFisher Flex Ready DNA Ultra 2.0 Prefilled plate 및 KingFisher 기기를 사용하면 50µL~2mL의 전혈, 타액, 백혈구 연막, 구강 스왑 또는 기타 생물학적 샘플에서 gDNA를 분리할 수 있습니다. 그 결과로 생성되는 정제된 gDNA는 qPCR, NGS 및 마이크로어레이 분석과 같은 많은 다운스트림 분자 생물학 애플리케이션에 이상적입니다.
타액은 다운스트림 유전자 분석에 적합한 gDNA의 간편하고 적합한 비침습의 신뢰성 있는 소스 중 하나입니다. 선도적인 유전체학 회사를 위해 KingFisher 기기와 함께 사용할 수 있도록 개발된 MagMAX gDNA Saliva Kit는 타액 gDNA 분리에 특별히 최적화되어 있습니다.
샘플 gDNA 워크플로우
타액 워크플로우로부터의 샘플 gDNA
권장 gDNA 키트
MagMAX gDNA kit 사용 시점
MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit를 사용하여 작은 볼륨 및 큰 볼륨 샘플량에서 모두 고순도 gDNA를 회수합니다. 이 키트는 proteinase K(PK) 및 P-enhancer로 샘플을 처리하고, 이어서 혁신적인 lysis/binding 용액을 사용하여 세포 용해, 단백질 변성, 높은 결합의 마그네틱 비드에서 gDNA를 동시에 캡처하여 최대의 수율을 생성합니다. 유연성을 위해 설계된 이 키트를 사용하면 문제 없는 처리를 위해 샘플과 완충액 부피 표준화 단계를 건너뛸 수 있습니다. 예를 들어, 동일한 플레이트에서 50µL 및 400µL 샘플을 동시에 실행할 수 있습니다.
MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit용 시약은 벌크로 이용할 수 있으므로 2,000개의 50~200µL 샘플, 또는 1,000개의 200~400µL 샘플을 처리할 수 있습니다.
KingFisher Ready DNA Ultra 2.0 Prefilled Plate는 MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit와 동일한 시약이 포함되어 있으며 MagMAX DNA Multi-Sample Ultra Kit와 동일한 고품질 결과를 생성하지만, 이 플레이트는 이미 편리하게 시약으로 채워져 있습니다. 이로써 세포 용해, 세척 용액 및 마그네틱 비드를 분주할 필요가 없습니다. 프로토콜은 간단합니다. 호일을 벗겨내고, 샘플을 첨가하고, enhancer/Proteinase K 용액을 추가한 다음, 기기에 삽입하면 됩니다.
KingFisher 기기와 함께 MagMAX gDNA Saliva Kit를 사용하여 타액 샘플에서 고순도 gDNA를 회수하십시오. 이 키트는 high-binding 마그네틱 비드에서 세포 용해, 변성 단백질 및 gDNA 포착을 동시에 하기 위한 혁신적인 lysis/binding 용액으로 샘플을 처리합니다. 유연성을 위해 설계된 이 키트를 사용하면 문제 없는 처리를 위해 샘플과 완충제 부피 정규화 단계를 건너뛸 수 있습니다. 예를 들어, 동일한 플레이트에서 50µL 및 400µL 샘플을 동시에 실행할 수 있습니다. 워크플로우는 Genotek의 Oragene™, IsoHelix의 GeneFiX™, Biomatrica의 SalivaGard™와 같은 타액 수집 장치와 호환됩니다.
MagMAX gDNA 키트 상세 정보
이러한 MagMAX 키트에 대한 성능 데이터 및 프로토콜 정보는 위의 자세히 알아보기 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 설정 제품에 대한 정보는 액세서리 탭을 참조하십시오.
Cell-free DNA 및 RNA
혈장, 혈청 또는 소변의 cell-free DNA(cfDNA) 또는 cell-free total nucleic acids(cfTNA)의 “액체 생검”은 암과 같은 질병 상태와 관련된 표적을 검출하고 모니터링하기 위한 비침습적 접근법입니다. KingFisher 장비의 MagMAX cell-free nucleic acid kit는 액체 생검 연구에 이상적입니다. genomic DNA(gDNA)가 아닌 cell-free DNA(cfDNA) 및 cell-free total nucleic acid총 핵산(cfTNA) 농축을 위해 특별히 최적화되어 회수율을 높이고 시작 부피를 줄였습니다.
샘플 cfDNA 또는 cfTNA 액체 생검 워크플로우
권장 cfDNA 및 cfTNA 키트
MagMAX cfDNA 및 cfTNA kit 사용 시점
액체 생검은 대부분 정상 세포와 암성 세포에서 유래한 cell-free DNA(cfDNA)를 사용합니다. 혈류 중 tumor-only supply DNA는 일반적으로 순환 종양 DNA(ctDNA)라고 불리며, 여기에는 접근하기 어려운 종양에 관한 정보가 로드되어 있습니다. 이 키트에서는 마그네틱 비드와 최적화된 화학 물질이 더욱 효율적인 핵산 분리를 위해 결합되어 더 큰 DNA 분자는 남겨 놓고 특별히 분리된 cfDNA를 회수합니다. 전체 핵산 중에서 cfDNA 부분에 대한 이와 같은 농축으로 더 짧은 ctDNA가 농축되어 qPCR, 디지털 PCR(dPCR) 또는 차세대 염기서열분석(NGS)을 사용한 다운스트림 분석을 가능하게 합니다.
cfDNA의 중요성이 점점 커지고 있지만, 그것이 전체를 이야기 해 주는 것은 아닙니다. cfRNA 서열은 microRNA와 유전자 융합 형태로 중요한 바이오마커 역할을 합니다. Total Nucleic Acid Kit에 cfDNA와 cfRNA를 포함시키면 연구자들이 연구를 확장하고 인간 건강을 증진할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
KingFisher 장비와 MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit, Oncomine 어세이 및 기타 다운스트림 애플리케이션을 사용하여 추출 및 정제에서부터 분석까지 액체 생검 워크플로우를 최적화할 수 있습니다.
MagMAX Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit를 사용하면 액체 생검 워크플로우를 확장하여 동일한 샘플에서 cell-free DNA 및 RNA(cfRNA)를 모두 포함시키도록 할 수 있습니다.
MagMAX cfDNA 및 cfTNA kit 상세 정보
이러한 MagMAX 키트 중 하나에 대한 성능 데이터, 애플리케이션 노트 및 자세한 프로토콜 정보는 위의 자세히 알아보기 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit의 워크플로우 동영상을 보려면 위의 해당 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품에 대한 정보는 액세서리 탭을 참조하십시오.
FFPE DNA 및 RNA
일상적인 임상 암 연구 샘플은 조직병리학 분석 및 조직 보관을 위해 formalin fixed and paraffin embedded(FFPE) 됩니다. 이 방법은 조직을 보존하고 장기간 보관할 수 있지만, 핵산의 광범위한 화학적 교차로 차세대 염기서열분석(NGS)과 같은 다운스트림 애플리케이션의 처리를 복잡하게 만들 수 있습니다.
MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit와 KingFisher 기기를 사용하면 FFPE 고정 샘플에서 DNA, RNA, microRNA 또는 DNA와 RNA를 순차적으로 분리할 수 있습니다. 추출한 genomic DNA(gDNA)는 신선한 냉동 혈액과 유사한 수율을 가진 고품질 제품입니다. 이 키트는 FFPE 조직이 25 년 이상 된 경우에도 Ion Torrent™ Oncomine™ 어세이, PCR 및 NGS와 함께 사용하기에 이상적입니다.
샘플 및 FFPE 분리 워크플로우
권장되는 FFPE DNA 및 RNA 키트
사용 시점
MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit를 사용하면 FFPE 샘플에서 빠르고 신뢰성 있는 핵산 분리가 가능합니다. 또한 단일 워크플로우로 동일한 샘플에서 DNA와 RNA를 순차적으로 추출하고 귀중한 샘플에서 더 풍부한 데이터를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, hotspot 돌연변이, CNV, 유전자 융합 및 삽입 결실 등의 중요한 바이오마커를 조사할 수 있습니다.
이 키트는 고형 종양 생검, 핵침 생검 및 미세침 흡입 샘플을 포함한 여러 가지 연구 샘플 유형에 대한 검증을 거쳤습니다. 또한 CitriSolv™ clearing agent와 호환되므로, 탈파라핀화를 위한 자일렌 대안 제품으로 독성이 적으며 화학 가스 후드 없이 사용할 수 있습니다.
탈파라핀화 공정의 속도를 높이려면 FFPE DNA/RNA Ultra Kit 를 Applied Biosystems™ AutoLys™ 시스템과 함께 사용하십시오. 이 시스템은 피펫팅 단계를 줄이기 위해 준비된 튜브와 랙으로 구성되어 있으며, AutoLys 및 액세서리로 위험한 화학 물질의 필요성을 제거하고 조직 샘플의 손실을 최소화합니다.
추가 정보
이 MagMAX 키트에 대한 성능 데이터, 애플리케이션 노트 및 자세한 프로토콜 정보는 위의 자세히 알아보기 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 설정 제품에 대한 정보는 액세서리 탭을 참조하십시오.
Total RNA 및 miRNA
기존에는 유전자 발현 연구를 위해, 다양한 샘플 유형에서 다양한 유형의 RNA를 분리할 때 여러 개의 정제 키트를 필요로 했습니다. MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit는 혈장/혈청, 전혈, 고체 조직, 배양 세포, 소변 등을 포함한 대부분의 생물학적 샘플에서 small RNA 및 microRNA(miRNA)를 포함하여 Total RNA를 추출하는 데 최적화되어 있습니다. 추출물에는 페놀이 포함되지 않으며 비유기성입니다.
샘플 total RNA 또는 miRNA 워크플로우
권장 Total RNA Isolation Kit
MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit 사용 시점
MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit를 사용하면 microRNA(miRNA)와 같은 small RNA에서 non-coding RNA, messenger RNA 및 리보솜 RNA에 이르기까지 세포에 존재하는 모든 유형의 RNA를 포괄하는 실제 total RNA의 저처리량 또는 고처리량 분리를 수행할 수 있습니다. 이 키트는 고농도 RNA를 20µL 만큼 소량의 nuclease-free water에 용출하며, 그 화학물질이 시간이 지남에 따라 RNA를 안정화하고 보존합니다.
추출한 RNA는 miRNA-Seq 및 qRT-PCR과 같은 다양한 다운스트림 유전자 발현 애플리케이션에 적합합니다. 워크플로우는 TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit 및 기타 TaqMan Advanced miRNA Assays에 대한 검증을 거쳤습니다.
MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit 상세 정보
이 MagMAX 키트에 대한 성능 데이터는 위의 자세히 알아보기 링크를 참조하십시오.
이 MagMAX 키트에 대한 프로토콜 정보 및 애플리케이션 노트 또는 이 키트에 대한 워크플로우 동영상(매뉴얼 분리만 해당)을 보려면 위의 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 설정 제품에 대한 정보는 액세서리 탭을 참조하십시오.
mRNA
전사체학 연구는 다양한 샘플에서 구할 수 있는 mRNA를 필요로 합니다. Dynabeads mRNA 분리 비드는 특히 다양한 비가공(crude) 샘플에서 대부분의 mRNA의 3' 말단의 polyA 잔기와 Dynabeads의 표면에 공유 결합된 Oligo(dT)25 잔기 사이의 염기결합을 이용하여 mRNA 분자를 캡처합니다. KingFisher 장비의 자동 프로토콜은 15분 정도만 소요되며 분리된 mRNA는 모든 다운스트림 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.
샘플 바이러스/병원균 분석 워크플로우
mRNA 연구에 권장되는 키트
Dynabeads mRNA Purification Kit 사용 시점
Dynabeads mRNA Purification Kit는 Total RNA를 입력으로 사용하며 MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit 등으로 Total RNA를 이미 분리했을 때 좋은 선택이 됩니다.
그러나 세포의 Total RNA 함유량 중 1~5%만이 실제 mRNA입니다. 필요한 것이 mRNA 전사체 뿐이라면 Total RNA를 분리할 필요가 없습니다. Dynabeads mRNA DIRECT™ 정제 키트 및 기술은 다양한 비가공 샘플의 mRNA 분자만을 타겟으로 하여 용액에서 직접 빼냅니다. Ribosomal RNA, DNA, 단백질, small RNA 분자 (transfer RNA, micro RNA, small nucleolar RNA 등)은 비드에 결합하지 않고 폐기됩니다.
세 가지 키트 모두를 통해 비드에 직접 complementary DNA(cDNA)를 합성하여 재사용 가능한 고체상 cDNA 라이브러리를 만들 수 있습니다. 또한 전체 전사체의 감도 높은 정량 분석을 위해 비드 결합 cDNA에서 직접 qRT-PCR을 수행하여 단일 분리 세포(single isolated cell) 수준까지 분석합니다. 이미 Total RNA를 정제한 경우, Dynabeads mRNA Purification Kit를 사용하여 mRNA를 분리할 수 있습니다.
Dynabeads mRNA DIRECT Purification Kit를 사용하여 거의 모든 척추동물, 무척추진동, 식물, 진균 또는 박테리아 기원의 생물학적 샘플의 비가공 용해물에서 mRNA를 직접 분리할 수 있습니다. 이 민감한 기술은 단일 세포처럼 작은 시작 샘플에서도 cDNA 합성 및 cDNA 라이브러리 구성을 가능하게 합니다.
Dynabeads mRNA DIRECT Micro Purification Kit는 mRNA DIRECT Purification Kit와 동일한 애플리케이션에 사용하지만, 마이크로 사이즈의 10,000개의 세포 샘플, 5mg 이하 조직 샘플에 최적화되어 있습니다.
Dynabeads 키트 상세 정보
이러한 Dynabeads 키트에 대한 프로토콜은 위의 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품에 대한 정보는 액세서리 탭을 참조하십시오.
바이러스/병원균 DNA 및 RNA
인간의 생체 유체에서 바이러스를 검출하는 것은 전염병 연구 및 관리에 있어 대단히 중요한 작업입니다. 바이러스양 검사는 항 바이러스 요법의 효능을 평가하고 질병 진행을 모니터링하며, 초기 단계에서 감염의 존재를 밝히는 데 사용됩니다. KingFisher 장비의 MagMAX 바이러스/병원체 키트는 바이러스 또는 기타 병원균을 포함한 샘플에서 핵산 추출을 위한 감도가 높고 간단한 방법을 제공합니다.
참고: SARS-COV-2 테스트용 MagMAX Viral/Pathogen kit 사용에 대한 상세 정보는 위의 SARS -COV-2 테스트를 참조하십시오.
샘플 바이러스/병원균 분석 워크플로우
권장 바이러스/병원균 검사 키트
MagMAX viral/pathogen kit 사용 시점
MagMAX 바이러스/병원체 키트는 높은 핵산 회수가 가능하도록 설계되었으며 low-titer 샘플과 호환됩니다. 적은 볼륨에서 큰 볼륨까지의 입력 범위를 위해 단지 두 개의 프로토콜만 있습니다. 캐리어가 필요하지 않으므로 다운스트림 NGS와의 간섭을 줄임으로써 필요한 단계를 줄일 수 있습니다.
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit는 바이러스 및 그램 음성 박테리아를 포함한 샘플에서 RNA 및 DNA를 추출하는 데 있어 높은 감도의 간단한 방법을 제공하며, 여러 샘플 유형에서 50 copies 정도의 적은 수의 입력을 성공적으로 검출함으로써 이를 입증합니다.
MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit(A42356)는 표준 바이러스/병원균 핵산 분리 키트와 동일한 시약과 함께 그램 양성 박테리아, 효모 및 곰팡이와 같은 까다로운 병원균에서 핵산을 용해하고 회수하는 데 필요한 추가 효소 혼합물을 포함하고 있습니다. 기도 미생물상(respiratory tract microbiota)을 비롯하여 검출하기 어려운 미지의 병원균을 광범위하게 검출 및 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 바이러스 RNA 분리에는 여분의 효소가 필요하지 않으므로 이 키트는 SARS-COV-2 검사에는 권장되지 않습니다.
참고: SARS-COV-2 RNA를 분리해야 하는 경우, MagMAX Viral/Pathogen II(MVPII) Nucleic Acid Isolation Kit(카탈로그 번호 A48383R), MagMAX Viral/Nucleic Acid Isolation Kit(카탈로그 번호 A42356)를 주문하십시오. Ultra 버전에는 SARS-CoV-2 RNA 분리에 필요하지 않은 그램 양성 박테리아와 곰팡이를 용해하는 데 필요한 여분의 효소 믹스가 포함되어 있습니다.
MagMAX 바이러스/병원체 키트 상세 정보
이러한 MagMAX 키트에 대한 성능 데이터, 애플리케이션 노트 및 자세한 프로토콜 정보는 위의 자세히 알아보기 또는 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기를 사용하여 MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit에 대한 워크플로우 비디오를 보려면 위의 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품에 대한 정보는 액세서리 을 참조하십시오.
DNA 및 RNA를 이용한 미생물군 연구
인간 미생물군은 질병의 진단 및 치료에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 나타났지만, 그것을 형성하는 미생물을 식별하고 정량하는 것은 중요한 도전 과제입니다. metagenomics 염기서열분석 기술은 환경 샘플에 포함된 모든 유전자의 종합적인 프로파일을 제공할 수 있지만, 순도 높고 고품질의 적절한 DNA 및 RNA 샘플을 필요로 합니다. MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit 와 KingFisher 장비는 효율적인 자동 워크플로우에서 이러한 샘플을 제공할 수 있습니다.
샘플 미생물군 연구 워크플로우
권장 미생물군 연구 키트
MagMAX Microbiome Ultra Kit 사용 시점
인간 미생물은 복잡하고 다면적이며, 각 신체 내 서식지에 따라 서로 다른 종류가 우세하게 존재합니다. 소화관은 인체와 관련된 많은 미생물상을 포함하고 있으며 가장 철저하게 조사된 생태계 중 하나입니다. 배설물 샘플은 다량의 바이오매스를 쉽게 구할 수 있기 때문에 이러한 분석에 흔히 사용됩니다. 타액 및 소변과 같은 체액은 덜 연구되지만 각각 고유의 세균 공동체가 포함되어 있습니다.
MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit를 사용하면 총 핵산을 대변, 소변, 타액 및 기타 샘플에서 분리할 수 있습니다. 또한, 고수율, 고순도, 고품질, 억제제가 없는 DNA와 RNA를 추출해 낼 수 있으며, 이 추출물은 metagenomics 연구 및 기타 다운스트림 애플리케이션에 이상적입니다. 효소 기반 분해를 사용하여 추가 처리 단계 없이 광범위한 미생물에서 핵산을 회수할 수 있습니다.
이 키트는 바이러스성 및 세균 핵산을 모두 분리할 수 있으며 포유류, 파충류, 어류 및 조류 샘플, VTM, 피부, 우유 샘플, 이스트 및 세균 배양에 대해 테스트를 거쳤습니다. 자체적인 미생물군 검사를 개발하고 있으며 총 핵산 분리를 위한 저처리량 및/또는 고처리량 솔루션이 필요한 연구 실험실에 권장됩니다.
MagMAX 바이러스/병원체 키트 상세 정보
이 MagMAX 키트에 대한 성능 데이터 및 애플리케이션 노트는 위의 자세히 알아보기 링크를 참조하십시오.
이 MagMAX 키트에 대한 프로토콜 정보는 위의 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품에 대한 정보는 액세서리 탭을 참조하십시오.
식물 DNA 및 RNA
식물에서 DNA와 RNA를 추출하는 것은 탄수화물, 페놀류 및 식물 조직에 풍부한 기타 화합물 처리 등 고유한 난제가 있습니다. KingFisher 기기를 사용하여 자동화된 MagMAX™ Plant DNA Isolation Kit는 다양한 식물 종 및 조직 유형에서 핵산을 분리할 수 있습니다.
샘플 식물 DNA 워크플로우
샘플 식물 RNA 워크플로우
권장되는 식물 DNA 및 RNA 추출 키트
MagMAX Plant DNA 또는 RNA kit 사용 시점
식물 세포벽은 분리가 매우 어려울 수 있으며, 용해물에는 탄닌산, 페놀류, 복합 다당류와 같이 핵산의 품질에 영향을 미치며 후속 반응을 저해하는 화합물이 상당량 함유되는 경우가 많습니다. 이러한 문제에도 불구하고 MagMAX 키트는 Arabidopsis thaliana, 피망 잎, 유채/유채씨 잎, 옥수수 잎, 파, 레몬 잎, 귀리 잎, 오렌지, 솔잎, 시금치 잎, 토마토 잎과 밀싹 잎 등의 다양한 식물 샘플에서 DNA 또는 RNA를 효과적으로 분리할 수 있습니다.
식물 진균을 포함하여 다양한 식물 종 및 조직 유형에서 DNA 및 RNA를 자동 정제하기 위한 KingFisher 기기와 함께 MagMAX Plant DNA and RNA Kit 를 사용하십시오. 정제된 DNA 또는 RNA에는 단백질, 뉴클레아제 및 기타 오염 물질, 억제제 및 핵산이 없습니다. PCR, qPCR 및 NGS와 같은 광범위한 다운스트림 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 이 키트는 식물 샘플 10~100 mg에서 DNA 및 RNA를 분리하는데 최적화되어 있습니다.
MagMAX Plant DNA 및 RNA 키트 상세 정보
이러한 MagMAX 키트 중 하나에 대한 성능 데이터 및 프로토콜을 보려면 위의 해당 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품에 대한 정보는 액세서리 을 참조하십시오.
Immunoprecipitation
Immunoprecipitation(IP) 또는 co-immunoprecipitation(co-IP)을 사용하여 수천 가지 단백질이 들어있는 샘플에서 특정 단백질 또는 단백질 복합체를 분리하고 농축할 수 있습니다. 수율 및 재현성을 극대화하고 비특이적 결합을 최소화하는 Dynabeads 마그네틱 비드는 마그네틱 비드 기반 IP의 골드 스탠더드가 되었습니다. 이제 KingFisher 기기에 대해 자동화 프로토콜을 사용할 수 있으므로 최소한의 수작업 시간으로 40분 내에 단백질을 검출하고 분석하기 위한 준비가 가능합니다.
샘플 Immunoprecipitation(IP) 워크플로우
Immunoprecipitation에 권장되는 키트 및 제품
Immunoprecipitation Dynabeads 사용 시점
IP 프로세스에는 두 가지 변형이 있습니다. 타겟 단백질이 풍부한 경우, 직접 방법을 사용하여 1차 항체(Ab)를 Dynabeads 마그네틱 비드로 먼저 인큐베이션한 다음 세척하여 결합되지 않은 항체를 제거할 수 있습니다. 그런 다음 Ab-결합 비드는 캡쳐를 위해 샘플과 함께 인큐베이션한 다음 Wash와 elution을 거칩니다.
타겟 단백질이 풍부하지 않을 경우, 간접 방법을 사용할 수 있습니다. 이 때 1차 Ab는 세포 용해물과 함께 먼저 인큐에이션되어 Ab-항원 복합체를 형성합니다. 그런 다음 Dynabeads 비드를 샘플에 첨가하여 캡쳐하고, wash와 elution을 거칩니다.
IP는 매뉴얼 방식으로 수행할 수 있지만 wash 단계의 횟수와 핸즈온 시간은 샘플 수에 비례하여 증가합니다. KingFisher 기기를 사용하여 공정을 자동화하면 피펫팅 및 기타 매뉴얼 방식에서 발생하는 불일치를 제거할 수 있습니다. 자동 프로토콜로 수동 프로토콜을 복제하여 동일한 수준의 높은 표적 단백질 수율과 동일한 낮은 비특이적 결합 및 높은 재현성을 얻을 수 있습니다. 10개 또는 96개의 샘플 작업 시 IP 프로토콜은 40분 미만이 소요됩니다. 플레이트에 시약을 로드하고 Start 버튼을 누르기만 하면 다운스트림 분석을 준비하기 전에 IP가 완료됩니다. 인큐베이션 시간과 같은 최적화가 Ab와 타겟 단백질의 존재량 및/또는 특이성에 따라 필요할 수 있습니다.
키트 중에서 어떤 키트를 선택할 지는 분리해야 하는 표적 단백질에 따라 달라집니다. 단백질에 대한 1차 항체가 있는 경우, Dynabeads Protein A 또는 G 또는 관련 키트를 사용하는 것이 좋습니다. 2차 항체가 있는 경우, Dynabeads M-280 IgG 제품 중 하나를 사용하십시오. 마지막으로 바이오티닐화 항체(biotinylated antibody) 또는 리간드가 있는 경우, Dynabeads M-280 Streptavidin을 사용하십시오.
Dynabeads 및 immunoprecipitation 상세 정보
이러한 Dynabeads 제품에 대한 성능 데이터, 애플리케이션 노트 및 프로토콜 정보는 위의 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품에 대한 정보는 액세서리 을 참조하십시오.
펩타이드 맵핑 및 정량
펩타이드 맵핑은 생물학적 치료제용 단백질 특성분석에서 중요한 워크플로우로, 단백질의 1차 아미노산 구조를 규명하는 데 필수적입니다. 펩타이드 맵을 생성하려면 먼저 화학 반응 또는 효소 반응을 통해 치료용 단백질을 구성 펩타이드로 분해해야 합니다. 그러나 분해 및 맵핑에 현재 사용되는 방법은 길고 많은 단계, 매뉴얼 과정으로 인해 낮은 수준의 재현성, 감도, 데이터 신뢰도를 가집니다.
KingFisher 기기와 Thermo Scientific SMART Digest magnetic kit를 함께 사용하여 많은 핸즈온 작업을 자동화함으로써 24시간 공정을 1시간 이하로 단축하고 변동과 매뉴얼 오류의 원인을 제거합니다.
샘플 펩타이드 맵핑 워크플로우
샘플 펩타이드 정량 분석 워크플로우
권장되는 펩타이드 맵핑 및 정량 분석 키트
SMART Digest 키트 사용 시점
KingFisher 기기와 Thermo Scientific SMART Digest Kit를 함께 사용하여 펩타이드 맵핑 및 정량 분석 애플리케이션을 위한 자동 단백질 분해에서 최신의 기능을 제공합니다. 이 키트를 사용하면 단백질 분해를 빠르고 간단하며 재현성 있고 쉽게 자동화할 수 있습니다.
단백질 분해 키트는 마그네틱 비드에 최적화된 열 안정성 효소를 사용하여 전사 후 변형의 가능성을 최소화합니다. 이 공정을 자동화하여 매뉴얼 처리를 최소화하고 반응 시간을 최적화하며 고온 노출을 줄임으로써 재현성이 향상됩니다.[1]
Immunoaffinity (IA) 키트는 높은 감도를 위해 하나의 비드에 IA 캡처와 효소 분해를 결합한 것입니다. 이러한 혁신은 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)와 액체 크로마토그래피/질량분석법(LC/MS) 결과물에서 높은 신뢰성을 제공합니다. SMART Digest Kit는 특히 바이오마커, 바이오제약 특성 분석 및 정량 분석 애플리케이션에 유용합니다.
펩타이드 맵핑 애플리케이션의 경우, 최적화된 열 안정성 트립신, 키모트립신(chymotrypsin) 또는 proteinase K 효소 분해로 단백질의 염기서열 특이적 분할에 사용할 수 있습니다. 마그네틱 비드에 있는 이 효소는 단백질 변성 조건에서 분해를 가속화하기 위해 상승된 온도에서 활성화됩니다.
  • 트립신은 라이신과 아르기닌 아미노산 잔기의 C-말단 부분을 분해합니다
  • 키모트립신은 티로신, 페닐알라닌 및 트립토판과 같은 방향족 잔기에 의해 형성된 펩타이드 결합을 분해합니다
  • Proteinase K는 차단된 알파 아미노기로 지방족 및 방향족 아미노산의 카르복실기에 인접한 펩티드 결합을 분해합니다
펩타이드 정량 분석 애플리케이션의 경우, SMART Digest IA Kit는 하나의 웰에서 면역친화성 캡처로 트립신 분해를 수행합니다. 면역친화성 모이어티(streptavidin, protein A 또는 protein G)는 일반적으로 복잡한 생물학적 매트릭스에서 낮은 수준으로 존재하는 단백질을 정제함으로써 감도를 높입니다.
  1. Farrell A, Bones J, Cook K, Patel S, Schwahn A, Bardsley J. High-precision, automated peptide mapping of proteins. Thermo Fisher Scientific Application Note 21682. 전체 내용
SMART Digest 제품 상세 정보
이러한 SMART Digest 제품에 대한 성능 데이터 및 애플리케이션 노트를 보려면 위의 카탈로그 번호 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품에 대한 정보는 액세서리 탭을 참조하십시오.
세포 및 엑소좀
분자 수준 이상의 핵산 및 단백질에서, 세포엑소좀의 자동 분리를 위해 Dynabeads 마그네틱 비드 시약을 KingFisher 기기와 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 세포독성 또는 유전자 편집과 같은 다운스트림 애플리케이션 용도를 위해, Dynabeads 시약을 사용하여 T cell을 분리, 활성화 및 증식할 수 있습니다. 엑소좀과 순환 종양 세포(CTCs)를 액체 생검을 위해 분리 및 분석할 수 있습니다. Dynabeads 시약을 사용하면 원래의 특성이 보존되면서도 고순도의 살아있는 기능적인 세포를 높은 수율로 얻을 수 있으며, KingFisher 시스템 자동화를 통해 핸즈온 시간을 줄이고 재현성을 개선할 수 있습니다.
권장 세포 및 엑소좀 연구 키트
세포 및 엑소좀 분리를 위한 Dynabead 사용 시점
세포 분리 프로세스에는 세 가지 변형이 있습니다. positive cell isolation의 경우, Dynabeads 시약이 타겟 세포에 결합하고 비드/세포 복합체가 KingFisher 마그네틱 팁으로 당겨집니다. 상등액을 폐기한 후에는 순수한 타겟 세포만 남습니다.
negative cell isolation의 경우 Dynabeads Untouched™ 키트를 원치 않는 세포를 제거하는 데 사용하며, 비드가 포함되지 않은 untouched 타겟 세포가 샘플에 남습니다. 예를 들어 Dynabeads Untouched Human T Cells Kit에는 모든 T cell(및 T cell만)를 추후 사용할 수 있도록 남겨두고 B cell, natural killer(NK) cell, 단핵구, 혈소판, 수지상 세포, 과립구 및 적혈구 등을 제거하는 항체 혼합물이 포함되어 있습니다. 기타 Dynabeads Untouched kit는 CD4 또는 CD8 T cell subset을 제외한 모든 것을 제거할 수 있습니다.
여러 세포 유형을 처리하는 경우, 세포 특이적 depletion Dynabeads 시약을 사용하여 >99% 효율로 불균질 샘플에서 원치 않는 모든 세포 유형을 제거할 수 있습니다. 관심 세포만 depletion된 상층액에 남습니다.
Dynabeads T세포 활성화 제품은 2개의 APC 활성화 신호(CD3 및 CD28)를 마그네틱 비드에 결합함으로써 AT 세포와 APC로 체내 상호작용을 모방합니다.
T cell 및 subsets 분리는 종종 활성화 및 증식으로 이어집니다. Dynabeads CD3/CD28 기술은 항원 전달 세포(APC)를 통해 체내 T cell activation을 모방하여 생쥐 및 인간 T cell, 둘다를 부드럽고 효율적으로 생리적 활성화하고 증식할 수 있도록 합니다.
세포 배양에서 전체 엑소좀을 분리 및 증식할 때는 Total Exosome Isolation 시약을 사용합니다. 그런 다음 Dynabeads CD9, CD63, CD81 또는 EpCam 전용 시약을 사용하여 특정 하위집단으로 더 정제할 수 있습니다. 또는 Dynabeads Straptavidin 시약을 바이오티닐화 항체와 결합하여 표면 항원에 기반한 집단을 정제할 수도 있습니다.
다운스트림 애플리케이션에 따라 엑소좀 캡처에 사용할 마그네틱 비드 수가 결정됩니다. flow cytometry의 경우, 비드 수를 낮게 유지하여 비드 하나당 엑소좀의 고밀도를 유지하고 강한 신호를 얻습니다. western blotting의 경우, 많은 비드를 사용하여 전체 표면적을 극대화하고 강한 신호를 보냅니다. 이는 상등액에 엑소좀을 거의 남기지 않습니다.
세포 및 엑소좀 분리에 사용되는 Dynabead 상세 정보
이러한 Dynabeads 제품에 대한 성능 데이터, 애플리케이션 노트 및 프로토콜 정보는 위의 자세히 알아보기 링크를 참조하십시오.
KingFisher 기기와 함께 사용하기 위한 플라스틱 제품 및 플레이트 셋업 제품에 대한 정보는 액세서리을 참조하십시오.