Search Thermo Fisher Scientific
A automação de bancada mais versátil do laboratório para extração e purificação consistentes de DNA, RNA, proteína e células. A tecnologia do sistema KingFisher fornece uma solução de fluxo de trabalho eficiente.
Os sistemas de extração automatizados KingFisher podem ser aplicados em muitos fluxos de trabalho para dar suporte a várias iniciativas em seu laboratório.
À medida que sua demanda aumenta, a tecnologia automatizada da KingFisher está disponível para dar suporte ao seu processo.
Encontre os kits de purificação certos para se adequar à sua aplicação.
A maior rede de profissionais de suporte treinados do setor está disponível para a assistência dos instrumentos KingFisher.
Os instrumentos KingFisher poupam tempo valioso ao remover etapas manuais e reduzir o tempo geral de processamento, mesmo quando comparados com outros instrumentos.
Os instrumentos de extração automatizados KingFisher reduzem os erros de processamento do usuário, ao mesmo tempo em que aumentam a reprodutibilidade dos resultados. Nossos dados mostram que as amostras processadas com os instrumentos KingFisher mostram resultados consistentes entre diferentes corridas e usuários, o que é importante para aplicações downstream mais sensíveis, como qPCR, NGS, PCR digital e espectrometria de massa.
Os instrumentos KingFisher oferecem protocolos otimizados e fáceis de seguir para praticamente todas as aplicações downstream ou tipos de amostra.
Os instrumentos KingFisher automatizam a extração de DNA, RNA, células e proteína usando esferas magnéticas biotiniladas que capturam ligantes direcionados. O resultado é um processo limpo de extração e purificação que produz resultados consistentes. Usando um fluxo de trabalho simples, incluindo ligação, lavagem e eluição, os instrumentos KingFisher podem automatizar a extração de qualquer analito de interesse com uma esfera nele.