Extração de DNA genômico
O isolamento de DNA genômico e a extração de DNA genômico são termos relacionados que se referem à obtenção de DNA genômico purificado de um determinado material inicial, como células ou tecido. Vamos falar sobre cada termo com mais detalhes.
O que é extração de DNA genômico?
Por que usar kits de extração de gDNA da Thermo Fisher Scientific ?
Oferecemos uma grande variedade de Kits Invitrogen de Extração de DNA Genômico, para uma purificação sensível e escalonável, a partir de um amplo conjunto de materiais iniciais, a fim de maximizar a eficiência do processo e o desempenho subsequente. Isso inclui vários kits para purificação de DNA genômico a partir de uma variedade de amostras, incluindo tecidos, células, sangue, soro, plantas, amostras forenses e mais. Encontre o produto certo para suas necessidades de pesquisa.
Métodos para isolamento de DNA genômico
Três métodos gerais para o isolamento do DNA genômico são comuns, e cada um se baseia em um princípio bioquímico diferente. A seleção de um método é baseada na produtividade necessária, no equipamento disponível no laboratório e na forma como o DNA genômico purificado será usado.
Extração orgânica e precipitação
O isolamento genômico do DNA por extração orgânica envolve a adição de fenol e de isotiocianato de guanidina para separar o DNA e as proteínas em diferentes fases orgânicas. A extração orgânica é um método de baixo custo e, com reagentes avançados como o DNAzol, é um método simples que requer poucos equipamentos.
Sílica
O DNA se liga à sílica (também conhecida como fibra de vidro) sob alta concentração de sal e pode ser liberado em condições de baixa concentração de sal. As colunas contendo sílica proporcionam uma forma fácil de ligar, lavar e eluir o DNA genômico extraído de várias amostras de lisados celulares em paralelo.
As colunas são desenvolvidas para filtrar tampões por centrifugação, vácuo ou gravidade. Os Kits PureLink Genomic DNA Mini usam a tecnologia de coluna junto com uma microcentrífuga para uma preparação rápida de até 18 amostras. As placas oferecem a mesma tecnologia de extração em um formato de alta produtividade e fácil de usar com automação.
Esferas paramagnéticas
Neste método, as esferas paramagnéticas (atraídas pelo ímã) são adicionadas à amostra, e o DNA genômico se liga às esferas. Usando um imã forte, as esferas são mantidas aderidas no lugar ao remover o material indesejado. Após a lavagem, o DNA genômico é eluído das esferas em água ou de um tampão de baixo teor de sal. O método baseado em esferas, usado no Kit MagMAX multi sample DNA isolation e kits relacionados, é escalonável e compatível com automação.
Simplifique seu processo de extração de DNA genômico com os kits e reagentes da Thermo Fisher Scientific
Os kits de extração de DNA genômico contêm todos os reagentes necessários para que você obtenha o DNA purificado a partir da amostra. A Thermo Fisher Scientific oferece kits de extração de DNA genômico a sua escolha de formatos para tipos de amostra específicos:
Escolha Kits de Extração de DNA Genômico para:
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.