RNA and DNA quantification instruments offered by Thermo Fisher Scientific: Qubit, NanoDrop and plate reader platforms
Tecnologias de detecção usadas para quantificação de RNA/DNA
A quantificação de DNA e a quantificação de RNA, geralmente chamadas de quantificação de ácido nucleico, são comumente realizadas para determinar a concentração média de DNA ou RNA em uma amostra antes de prosseguir com os experimentos posteriores. A pureza da amostra também é uma consideração importante para calcular com precisão a quantidade de DNA ou RNA em uma amostra. Existem duas tecnologias ópticas normalmente usadas para quantificar ácidos nucleicos: Medição de UV-Vis e medição de fluorescência. A escolha da tecnologia certa para as suas amostras, o fluxo de trabalho e o rendimento resulta em uma quantificação precisa de RNA ou DNA e pode poupar tempo e dinheiro significativos, ajudando a evitar falhas experimentais posteriores.
 Fotometria (UV-Vis)Fluorescência
Como o sinal óptico é gerado?A medição fotométrica dos ácidos nucleicos baseia-se nas propriedades de capacidade de absorção intrínseca dos ácidos nucleicos (DNA e RNA). Quando um espectro de absorção é medido, os ácidos nucleicos absorvem a luz com um pico característico a 260 nm.A medição fluorométrica de ácidos nucleicos baseia-se na utilização de moléculas fluorescentes que se ligam seletivamente ao DNA ou ao RNA.
 Graph of absorbance spectrum used for RNA/DNA quantification, with peak at 260nm
Espectro típico de absorção de RNA/DNA.
Cartoon of assay tube illustrating fluorescent dyes selectively bound to DNA, RNA or protein for protein/RNA/DNA quantification
Os fluoróforosse ligam seletivamente ao DNA, RNA ou proteína. Os fluoróforos só emitem sinal quando ligados ao alvo.
Como o sinal óptico é medido?
  • O sinal é medido por espectrofotômetros ou espectrômetros. A atenuação na luz que chega ao detector após passar pela amostra é medida em relação à luz incidente e expressa como valores de absorção da amostra na solução.
  • O sinal é medido por fluorômetros. A amostra é excitada com luz filtrada (no comprimento de onda de excitação, e a luz emitida (no comprimento de onda de emissão) é registrada por um detector.
 Simple graphic showing how a spectrophotometer works: light source, sample and detectorSimple graphic showing how a fluorometer works: light source, excitation filter, sample, emission filter, and detector
  • A separação do comprimento de onda pode ocorrer antes ou depois de a luz passar pela amostra, e o caminho da luz óptica pode ser horizontal ou vertical.
  • A separação do comprimento de onda pode ocorrer de várias maneiras (por exemplo, com filtros ou com monocromadores)
Como é calculada a concentração de ácidos nucleicos?
  • As concentrações de ácidos nucleicos podem ser calculadas diretamente a partir de seus valores medidos de absorbância a 260 nm, usando a equação de Beer-Lambert:
    em que:
    • C = concentração de ácido nucleico em molar (M)
    • A = absorção de UV em unidades de absorção (AU)
    • ε = coeficiente de capacidade de absorção molar dependente do comprimento de onda (ou coeficiente de extinção) em M-1cm-1
    • L = caminho da luz em cm (cm)
  • Esse cálculo de concentração é automatizado em muitos instrumentos.
  • As concentrações de ácidos nucleicos são medidas usando o sinal de fluorescência da amostra, e uma curva de calibração é gerada a partir de amostras padrão de concentração conhecida e ajustada aos modelos de regressão apropriados.
    Graph of typical fluorescence standard curve for RNA/DNA quantification
    Curva padrão de fluorescência típica.
  • O limite de detecção e a resposta linear das medições são específicos para cada ensaio.
Quais são as vantagens?
  • É simples: corantes, preparação de amostras ou padrões não são necessários
  • É possível fornecer medições diretas das relações de pureza – A260/280 e A260/230
  • É possível fornecer informações sobre contaminantes – pode-se identificar contaminação em amostras (proteínas, fenol, sais de guanidina) e fornecer concentrações corrigidas (aplicável a instrumentos NanoDrop C)
  • É específico – a medição realizada é seletiva para DNA, ds DNA, ssDNA e RNA
  • É sensível – pode medir pg/mL; é o método recomendado para amostras de ácido nucleico muito diluídas
  • É preciso, apesar de a contaminação estar presente na amostra, incluindo contaminantes de ácidos nucleicos
Quais são as desvantagens?
  • Não é seletivo, não distingue entre DNA ou RNA
  • Tem sensibilidade limitada: os limites de detecção são maiores do que os métodos baseados em fluorescência
  • Leva mais tempo: é necessária a preparação do reagente e da amostra
  • Nenhuma informação de pureza é fornecida
Oferecemos uma gama de instrumentos para a quantificação de ácido nucleico utilizando fotometria ou medições de fluorescência.
Instrumentos de escolha para quantificação fotométrica de RNA/DNA UV-Vis
Os instrumentos da Thermo Scientific populares para quantificação de RNA/DNA UV-Vis incluem o espectrofotômetro NanoDrop One/OneC para uma análise conveniente de microvolume de amostra única, o espectrofotômetro NanoDrop 8000 para análise de microvolume de 8 amostras e a escolha do Espectrofotômetro de multiplacas Multiskan SkyHigh ou do Leitor multimodo Varioskan LUX para até 16 amostras de microvolume, bem como placas de 96 a 384 poços. A tabela abaixo fornece detalhes adicionais sobre o desempenho do instrumento.
 NanoDrop One spectrophotometer instrument photoNanoDrop 8000 spectrophotometer instrument photoMultiskan Sky Microplate spectrophotometer instrument photoVarioskan LUX Multimode Microplate Reader instrument photo
 NanoDrop One/OnecNanodrop EightMultiskan SkyHighVarioskan LUX
Qual é o limite de detecção inferior (dsDNA)?
  • Pedestal: 2,0 ng/µL
  • Cubeta: 0,2 ng/µL
2,5 ng/µLDepende do formato da amostra e do volume utilizado (no caso de microplacas)*
Veja os detalhes
  • Cubeta: 0,45 ng/µL
  • Placa µDrop: 9 ng/µL
Microplacas:
Placas de 96 poços (normal)
  • 70 µL (mínimo) 2,1 ng/µL
  • 140 µL (bom) 1,1 ng/µL
  • 370 µL (máximo) 0,4 ng/µL
Placas de 96 poços (meia área)
  • 35 µL (mínimo) 2,1 ng/µL
  • 60 µL (bom) 1,2 ng/µL
  • 180 µL (máximo) 0,5 ng/µL
Placas de 384 poços
  • 20 µL (mínimo) 2,5 ng/µL
  • 40 µL (bom) 1,3 ng/µL
  • 120 µL (máximo) 0,5 ng/µL
Depende do formato da amostra e do volume utilizado (no caso de microplacas)*
Veja os detalhes
  • Cubeta: 0,15 ng/µL
  • Placa µDrop: 3 ng/µL
Microplacas:
Placas de 96 poços (normal)
  • 70 µL (mínimo) 0,7 ng/µL
  • 140 µL (bom) 0,4 ng/µL
  • 370 µL (máximo) 0,5 ng/µL
Placas de 96 poços (meia área)
  • 35 µL (mínimo) 0,7 ng/µL
  • 60 µL (bom) 0,4 ng/µL
  • 180 µL (máximo) 0,1 ng/µL
Placas de 384 poços
  • 20 µL (mínimo) 0,8 ng/µL
  • 40 µL (bom) 0,4 ng/µL
  • 120 µL (máximo) 0,2 ng/µL
Qual é o limite superior de detecção (dsDNA)?
  • Pedestal: 27 500 ng/µL
  • Cubeta: 75 ng/µL
10000 ng/µLDepende do formato da amostra e do volume utilizado (no caso de microplacas)
Veja os detalhes
  • Cubeta: 125 ng/µL
  • Placa µDrop: 2500 ng/µL
Microplacas:
Placas de 96 poços (normal)
  • 70 µL (mínimo) 590 ng/µL
  • 140 µL (bom) 310 ng/µL
  • 370 µL (máximo) 120 ng/µL
Placas de 96 poços (meia área)
  • 35 µL (mínimo) 560 ng/µL
  • 60 µL (bom) 320 ng/µL
  • 180 µL (máximo) 110 ng/µL
Placas de 384 poços
  • 20 µL (mínimo) 690 ng/µL
  • 40 µL (bom) 350 ng/µL
  • 120 µL (máximo) 120 ng/µL
Depende do formato da amostra e do volume utilizado (no caso de microplacas)
Veja os detalhes
  • Cubeta: 200 ng/µL
  • Placa µDrop: 4000 ng/µL
Microplacas:
Placas de 96 poços (normal)
  • 70 µL (mínimo) 950 ng/µL
  • 140 µL (bom) 500 ng/µL
  • 370 µL (máximo) 190 ng/µL
Placas de 96 poços (meia área)
  • 35 µL (mínimo) 900 ng/µL
  • 60 µL (bom) 520 ng/µL
  • 180 µL (máximo) 190 g/µL
Placas de 384 poços
  • 20 µL (mínimo) 1100 ng/µL
  • 40 µL (bom) 570 ng/µL
  • 120 µL (máximo) 200 ng/µL
Quais são os formatos de amostra disponíveis?
  • Gota (1 µL)
  • cubetas
Gota (1 µL)
  • Placas de 96-384 poços
  • Placa µDrop (2-10 µL)
  • cubetas (nem todos os modelos)
  • Placas de 6-384 poços
  • Placa µDrop (2-10 µL)
  • cubetas (nem todos os modelos)
Quantas amostras podem ser medidas por vez? (rendimento)Uma amostra por vezAté 8Depende do formato do ensaio
Veja os detalhes
  • uma amostra por vez com cubetas
  • até 16 com placa µDrop
  • até 96 com placas de 96 poços
  • até 384 com placas de 384 poços
Depende do formato do ensaio
Veja os detalhes
  • uma amostra por vez com cubetas
  • até 16 com placa µDrop
  • até 96 com placas de 96 poços
  • até 384 com placas de 384 poços
Qual volume de amostra é necessário para medir?1 µL1 µLApenas 2 µL, dependendo do formato do ensaio
Veja os detalhes
  • 2-10 µL com placa µDrop (o menor volume necessário)
  • 70-300 µL com placas de 96 poços (normal)
  • 20-100 µL com placas de 384 poços
  • 1 mL com cubetas de 10 x 10 mm (70 µL para microcubetas)
Apenas 2 µL, dependendo do formato do ensaio
Veja os detalhes
  • 2-10 µL com placa µDrop (o menor volume necessário)
  • 70-300 µL com placas de 96 poços (normal)
  • 20-100 µL com placas de 384 poços
  • 1 mL com cubetas de 10 x 10 mm (70 µL para microcubetas)
Quanto tempo leva para medir uma amostra?8 segundos< 20 segundos  para 8 amostrasCerca de 1 minuto para 16 amostras de microvolume na placa µDrop
Veja os detalhesQuando realizado com a tela sensível ao toque da interface do usuário ou com o software SkanIt (modo rápido)
Cerca de 1,3 minuto para 16 amostras de microvolume na placa µDrop
Veja os detalhesQuando realizado com a tela sensível ao toque da interface do usuário ou com o software SkanIt (modo rápido)
Fornece dados espectrais da amostra?SimSimSimSim
Fornece informações sobre pureza da amostra?Sim
Veja os detalhesFornece dados espectrais completos (relações A260/A280 e A260/A230), bem como análise de contaminantes Acclaro
Sim
Veja os detalhesFornece dados espectrais completos (relações A260/A280 e A260/A230), bem como análise de contaminantes Acclaro
Sim
Veja os detalhesFornece dados espectrais completos (relações A260/A280 e A260/A230)
Sim
Veja os detalhesFornece dados espectrais completos (relações A260/A280 e A260/A230)
Detecta contaminantes específicos na amostra?Sim
Veja os detalhesa tecnologia Acclaro Sample Intelligence detecta proteína, fenol e sais de guanidina e fornece concentração real dos ácidos nucleicos
Sim
Veja os detalhesa tecnologia Acclaro Sample Intelligence detecta proteína, fenol e sais de guanidina
Não
Consulte os detalhesAlgumas informações estão disponíveis, com base nas taxas de pureza
Não
Consulte os detalhesAlgumas informações estão disponíveis, com base nas taxas de pureza
Faz distinção entre DNA e RNA na amostra?Sim
Veja os detalhesFaz distinção entre DNA e RNA de mamíferos
Sim
Veja os detalhesFaz distinção entre DNA e RNA de mamíferos
NãoNão
Suporta a quantificação de oligonucleótidos?Sim
Veja os detalhesCom programas e métodos personalizados
Sim
Veja os detalhesCom programa e métodos personalizados
SimSim
Fornece protocolos pré-configurados? Sim
Veja os detalhesHá tela sensível ao toque da interface do usuário e protocolos personalizados
Sim
Veja os detalhesHá tela sensível ao toque da interface do usuário e protocolos personalizados
Sim
Veja os detalhesHá protocolos pré-configurados na tela sensível ao toque da interface e na Biblioteca em nuvem do software SkanIt, grátis com o software SkanIt
Sim
Veja os detalhesHá protocolos pré-configurados na Biblioteca em nuvem do software SkanIt, grátis com o software SkanIt
Se conecta ao Thermo Fisher Connect?SimNãoSimNão
Está em conformidade com 21CFR Parte 11?SimSimSim
Veja os detalhescom o software SkanIt Drug Discovery Edition
Sim
Veja os detalhescom o software SkanIt Drug Discovery Edition
Oferece compatibilidade com automação robótica?NãoNãoSimSim
Como o instrumento é operado?Por meio de uma interface de usuário com tela sensível ao toque ou do software de controle para PC NanoDrop OneCom um software para PC (software operacional Nanodrop Eight)Por meio de uma interface de usuário com tela sensível ao toque ou do software para PC (software SkanIt)Por meio de um software para PC (software SkanIt)
Qual é a facilidade geral de uso?+++++++++++++++
Qual é o protocolo básico?Veja os detalhes
  1. Pipete solução tampão no pedestal e no instrumento vazio
  2. Pipete amostra diretamente no pedestal
  3. Siga as instruções na tela sensível ao toque para executar o protocolo
  4. Os resultados estão disponíveis em segundos
Veja os detalhes
  1. Pipete solução tampão em todos os 8 pedestais e fazer o branco no instrumento
  2. Pipete amostras diretamente em 8 pedestais
  3. Execute o protocolo usando o software do PC
  4. Os resultados estão disponíveis em segundos
Veja os detalhes
  1. Pipete o branco e as amostras em microplacas ou na placa µDrop
  2. Escolha como deseja executar o ensaio:
    • Escolha o ensaio pré-configurado usando a tela sensível ao toque
    • Escolha o ensaio pré-criado na Biblioteca em nuvem SkanIt dentro do software SkanIt
    • Configure o ensaio usando o software SkanIt
  3. Os resultados estão disponíveis rapidamente
Veja os detalhes
  1. Pipete o branco e as amostras em microplacas ou na placa µDrop
  2. Escolha o protocolo pré-integrado na Biblioteca em nuvem SkanIt ou configure o ensaio com o software SkanIt
  3. Os resultados estão disponíveis rapidamente
Qual é a categoria de preço do instrumento?MédiaMédiaMédiaAlta
Quais são os custos para o usuário?Sem custos recorrentesSem custos recorrentesSe estiver usando a placa µDrop, não haverá custos recorrentes; caso contrário, placas transparentes compatíveis com UVSe estiver usando a placa µDrop, não haverá custos recorrentes; caso contrário, placas transparentes compatíveis com UV
* Limite teórico de detecção (LOD), estimado de acordo com a IUPAC, com base na precisão dos espaços vazios (3*SD), a partir das especificações de precisão dos leitores de microplacas Multiskan SkyHigh e Varioskan LUX.
Instrumentos de escolha para quantificação de RNA/DNA por fluorescência
Os instrumentos populares e de alto desempenho para a realização de quantificação de RNA ou DNA por fluorescência incluem o fluorímetro Invitrogen Qubit 4 para medições de fluorescência de microvolume de amostra única, o fluorímetro Invitrogen Qubit Flex para medições de fluorescência de microvolume de 8 amostras, o fluorímetro de microplacas Thermo Scientific Fluoroskan para medições de fluorescência de microplacas de 96 a 384 poços com base em filtros e o leitor de microplacas multimodo Thermo Scientific Varioskan LUX para medições de fluorescência baseadas em monocromadores de microplacas de 96 a 1536 poços. A tabela abaixo fornece detalhes adicionais sobre o desempenho do instrumento.
 Qubit 4 Fluorometer instrument photoQubit Flex Fluorometer instrument photoFluoroskan Microplate Fluorometer instrument photoMultimode Microplate Reader instrument photo
 Qubit 4Qubit FlexFamília FluoroskanVarioskan LUX
Qual é o limite de concentração inferior (dsDNA)?0,005 ng/µL0,005 ng/µLDepende do kit de ensaio Quant-iT, das concentrações padrão e dos pontos da curva utilizada**
Veja os detalhes0,006 ng/µL
Depende do kit de ensaio Quant-iT, das concentrações padrão e dos pontos da curva utilizada**
Veja os detalhes0,003 ng/µL
Qual é o limite superior de detecção (dsDNA)?2000 ng/µL2000 ng/µLDepende do kit de ensaio Quant-iT e das condições do ensaioDepende do kit de ensaio Quant-iT e das condições do ensaio
Quais são os formatos de amostra disponíveis?Tubos de ensaio Qubit
Veja os detalhesTubos de polipropileno de paredes finas e baixa fluorescência
Tiras de tubo Qubit Flex
Veja os detalhesTiras de tubo de PCR de paredes finas e baixa fluorescência
Placas de 96-384 poçosPlacas de 96-1536 poços
Quantas amostras podem ser medidas por vez? (rendimento)1Até 8Depende do formato do ensaio
Veja os detalhes
  • até 96 com placas de 96 poços
  • até 384 com placas de 384 poços
Depende do formato do ensaio
Veja os detalhes
  • até 96 com placas de 96 poços
  • até 384 com placas de 384 poços
  • até 1536 com placas de 1536 poços
Qual volume de amostra é necessário para medir?1-20 µL1-20 µLDependendo do formato do ensaio, do fluoróforo medido, entre outrosDependendo do formato do ensaio, do fluoróforo medido, entre outros
Fornece informações sobre pureza da amostra?NãoNãoNãoNão
Detecta contaminantes na amostra?NãoNãoNãoNão
Faz distinção entre DNA e RNA na amostra?Sim
Veja os detalhesUsando corantes fluorescentes específicos para DNA ou RNA
Sim
Veja os detalhesUsando corantes fluorescentes específicos para DNA ou RNA
Sim
Veja os detalhesUsando corantes fluorescentes específicos para DNA ou RNA
Sim
Veja os detalhesUsando corantes fluorescentes específicos para DNA ou RNA
Suporta a quantificação de oligonucleótidos?Sim
Veja os detalhesCom o kit de ensaio ssDNA
Sim
Veja os detalhesCom o kit de ensaio ssDNA
Sim
Veja os detalhesCom o kit de ensaio Quant-iT OliGreen
Sim
Veja os detalhesCom o kit de ensaio Quant-iT OliGreen
Fornece protocolos pré-configurados? Sim
Veja os detalhesHá protocolos pré-configurados na tela sensível ao toque da interface do usuário
Sim
Veja os detalhesHá protocolos pré-configurados na tela sensível ao toque da interface do usuário
Sim
Veja os detalhesHá protocolos pré-configurados na Biblioteca em nuvem do SkanIt, grátis com o software SkanIt
Sim
Veja os detalhesHá protocolos pré-configurados na Biblioteca em nuvem do SkanIt, grátis com o software SkanIt
Se conecta ao Thermo Fisher Connect?SimSimSimNão
Está em conformidade com 21CFR Parte 11?NãoNãoSim
Veja os detalhescom o software SkanIt Drug Discovery Edition
Sim
Veja os detalhescom o software SkanIt Drug Discovery Edition
Oferece compatibilidade com automação robótica?NãoNãoSimSim
Qual é a facilidade geral de uso?++++++++++++
Qual é o protocolo básico?Veja os detalhes
  1. Prepare as soluções de trabalho usando a Calculadora de reagentes integrada
  2. Pipete amostras e padrões de acordo com as instruções mostradas na tela sensível ao toque
  3. Os resultados estão disponíveis em segundos
Veja os detalhes
  1. Prepare as soluções de trabalho usando a Calculadora de reagentes integrada
  2. Pipete amostras e padrões de acordo com as instruções mostradas na tela sensível ao toque
  3. Os resultados estão disponíveis em segundos
Veja os detalhes
  1. Prepare reagentes, amostras e padrões de acordo com as instruções específicas do kit Quant-iT
  2. Pipete-os em microplacas
  3. Selecione o protocolo pré-criado na Biblioteca em nuvem SkanIt ou configure o ensaio usando o software SkanIt
  4. Meça as placas com o instrumento
Veja os detalhes
  1. Prepare reagentes, amostras e padrões de acordo com as instruções específicas do kit Quant-iT
  2. Pipete-os em microplacas
  3. Selecione o protocolo pré-criado na Biblioteca em nuvem SkanIt ou configure o ensaio usando o software SkanIt
  4. Meça as placas com o instrumento
Qual é a categoria de preço do instrumento?BaixaBaixa-MédiaMédiaAlta
Quais são os custos para o usuário?Veja os detalhesRecomendados:
Tubos Qubit
Veja os detalhesRecomendados:
Tiras de tubo Qubit Flex
Veja os detalhesRecomendados:
Placas Nunc não tratadas
Veja os detalhesRecomendados:
Placas Nunc não tratadas
Aqui são apresentadas as gamas de quantificação inferior e superior medidas com o kit de alta sensibilidade (HS) Qubit dsDNA (Q32851), kit de gama ampla (BR) Qubit dsDNA (Cat. Nº Q32850) respectivamente e usando volume de amostra variável (1-20 µL).
** Limite de detecção (LOD) usando o kit HS de ensaio Quant-iT dsDNA (Cat. Nº Q33120) como instruído. LOD estimado segundo a IUPAC, com base na precisão dos espaços em branco (3*SD). Os resultados variam dependendo das conexões de curva, das concentrações padrão e dos kits usados.
Espectrofotometria UV-Vis e Vis
Enfrente seus desafios analíticos com nossa linha completa de espectrofotômetros visíveis por ultravioleta (UV-Vis). Nossos designs premiados e o software de fácil utilização ajudam você a quantificar, avaliar a pureza e muito mais.
Saiba mais
Fluorômetros e fluorescência
Use fluorômetros para quantificar, detectar e monitorar analitos e suas reações medindo a intensidade do sinal fluorescente dos corantes vinculados a moléculas biológicas, bem como moléculas naturalmente fluorescentes baseadas em comprimentos de onda de excitação de assinatura (Ex) e emissão (Em).
Saiba mais
Informações para pedidos
P: Qual é a diferença entre a quantificação de UV e de DNA de fluorescência? Qual tecnologia de quantificação de DNA devo escolher?
R: As tecnologias UV e de fluorescência funcionam de forma diferente para quantificar o DNA. A quantificação de UV depende da capacidade de absorção intrínseca das moléculas de DNA e RNA, enquanto a quantificação por fluorescência usa corantes que se ligam especificamente à molécula de sua escolha. Com a tecnologia UV, a quantificação não é tão sensível, mas tem o intervalo dinâmico mais amplo e também fornece dados sobre a pureza da amostra. Além disso, é a mais rápido porque não há preparação de reagente. Com a tecnologia de fluorescência, você obtém sensibilidade mais alta e dados específicos de moléculas, mas ela tem um intervalo dinâmico menor e é necessária a preparação de reagentes, o que leva um tempo um pouco maior. A tecnologia de que você precisa depende do que você precisa para o seu experimento.
Saiba mais
P: Qual é o melhor instrumento de quantificação de DNA? Qual é o melhor instrumento de quantificação de RNA?
R: Todos os instrumentos de DNA oferecidos pela Thermo Fisher Scientific são de excelente qualidade. Para encontrar o instrumento certo para quantificar o DNA ou o RNA em seu laboratório, explore a comparação detalhada dos espectrofotômetros UV-Vis (link para #espectrofotômetros) e fluorômetros (link para #fluorômetros). Aspectos como sensibilidade, produtividade e orçamento podem ser considerações iniciais na seleção de um instrumento de quantificação de DNA. Você também pode considerar se precisa de especificidade do alvo, informações de pureza da amostra ou faixa dinâmica ampla.
Veja Espectrofotômetros UV-Vis
Veja Fluorômetros