Imagens do vírus influenza com microscopia eletrônica de varredura
Imagem SEM do vírus influenza. A geração de imagens WetSTEM permite a análise
da distribuição de tamanho real de vírus e a facilidade na preparação de amostras.
Largura horizontal do campo = 2,56 μm.
A pesquisa científica de materiais modernos ultrapassou os metais tradicionais e as amostras revestidas. Hoje em dia, existe a necessidade de informações em microescala e nanoescala sobre materiais mais complexos e desafiadores, incluindo materiais não condutores, sujos, úmidos, quimicamente reativos ou gasosos.
A microscopia eletrônica (EM), que há muito tempo é o parâmetro de comparação para análise estrutural de materiais, ficou limitada a amostras que são estáveis sob vácuo. Isso geralmente não representa as condições experimentadas pelo material em seu ambiente operacional nativo e pode limitar a compreensão de suas propriedades e comportamento. Portanto, as observações verdadeiramente relevantes requerem a formação de imagens e a análise de alta resolução em várias condições experimentais e ambientais. Assim, a preparação da amostra também seria preferencialmente minimizada para preservar o estado original do material.
A microscopia eletrônica de varredura ambiental (ESEM) expande os limites da SEM tradicional para fornecer conhecimentos mais profundos sobre todos os tipos de amostras. A ESEM permite a formação de imagens de amostras com preparação mínima e adiciona variáveis como hidratação, ciclagem térmica e a introdução de gás para caracterizar alterações dinâmicas in situ. Usando vapor d´água e um estágio de controle de temperatura, agora é fácil caracterizar algumas das "amostras impossíveis de obter imagens", como amostras sujas (supergaseificação) e naturalmente hidratadas (cujas propriedades mudarão com a secagem).
Com o controle total da hidratação da amostra, os materiais e os cientistas da vida podem observar as interações dos materiais em tempo real na solução, juntamente com a forma como a umidade muda um material e como a água interage com a superfície da amostra. Isso move as possibilidades de pesquisa de pontos estáticos puros no tempo para experimentação dinâmica ou in situ.
A ESEM pode ser executada em nossas plataformas flexíveis e fáceis de usar sem comprometer a resolução. Essas SEMs de alta resolução ultraversáteis combinam o desempenho geral em imagens e análises com um modo ambiental que permite estudar amostras em seu estado natural.
Aplicações
Quality Control_Thumb_274x180_144DPI
Controle de qualidade
O controle de qualidade e a garantia de qualidade são essenciais na indústria moderna. Oferecemos uma gama de ferramentas de microscopia eletrônica e espectroscopia para análises multidimensionais e multimodais de defeitos, permitindo que você tome decisões confiáveis e informadas para controle e melhoria de processos.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
Pesquisa de materiais fundamentais
Novos materiais são investigados em escalas cada vez menores para o máximo controle de suas propriedades físicas e químicas. A microscopia eletrônica fornece aos pesquisadores percepções importantes sobre uma ampla variedade de características materiais em escala micro a nano.
Amostras
Pesquisa de baterias
O desenvolvimento de baterias tornou-se possível pela análise em várias escalas com microTC, SEM e TEM, espectroscopia Raman, XPS e visualização e análise 3D digital. Saiba como essa abordagem fornece as informações estruturais e químicas necessárias para construir baterias melhores.
Saiba mais ›
Pesquisa de polímeros
A microestrutura de polímero determina as características e o desempenho do material em massa. A microscopia eletrônica permite uma análise abrangente micrométrica da morfologia e da composição do polímero para aplicações de Pesquisa e Desenvolvimento e de controle de qualidade.
Saiba mais ›
Pesquisa de metais
A produção efetiva de metais requer um controle preciso de inclusões e precipitações. Nossas ferramentas automatizadas podem executar uma série de tarefas críticas para a análise de metais, incluindo: contagem de nanopartículas, análise química de EDS e preparação de amostras de TEM.
Saiba mais ›
Petróleo e gás
À medida que a demanda por petróleo e gás continua, há uma necessidade contínua de extração eficiente e eficaz de hidrocarbonetos. A Thermo Fisher Scientific oferece uma variedade de soluções de microscopia e espectroscopia para diferentes aplicações de ciência do petróleo.
Saiba mais ›
Forênsica
Os microtraços de evidências de cena de crime podem ser analisados e comparados usando a microscopia eletrônica como parte de uma investigação forense. As amostras compatíveis incluem fragmentos de vidro e de tinta, marcas de ferramentas, drogas, explosivos e resíduo de disparo de arma de fogo.
Saiba mais ›
Pesquisa geológica
A geociência depende da observação consistente e precisa em várias escalas de recursos em amostras de rochas. A SEM-EDS, combinada com software de automação, permite a análise direta e em larga escala da textura e da composição mineral para a pesquisa da petrologia e da mineralogia.
Saiba mais ›
Pesquisa de catálise
Os catalisadores são essenciais para a maioria dos processos industriais modernos. Sua eficiência depende da composição e da morfologia microscópicas das partículas catalíticas. A EM com EDS é a técnica ideal para estudar essas propriedades.
Saiba mais ›
Fibras e filtros
O diâmetro, a morfologia e a densidade das fibras sintéticas são parâmetros fundamentais que determinam a vida útil e a funcionalidade de um filtro. A microscopia eletrônica de varredura (SEM) é a técnica ideal para investigar essas características de forma rápida e fácil.
Saiba mais ›
Teste de materiais automotivos
Cada componente em um veículo moderno é projetado para segurança, eficiência e desempenho. A caracterização detalhada dos materiais automotivos pela microscopia eletrônica e pela espectroscopia informa as decisões críticas do processo, as melhorias do produto e os novos materiais.
Saiba mais ›
Produtos
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
Prisma E SEM
  • SEM de nível básico com excelente qualidade de imagem
  • Carregamento e navegação de amostras fáceis e rápidos para várias amostras
  • Compatível com uma ampla gama de materiais graças aos modos de vácuo dedicados
Quattro ESEM
  • FEG SEM de alta resolução ultraversátil com capacidade ambiental única (ESEM)
  • Observe todas as informações de todas as amostras com imagens simultâneas SE e BSE em cada modo de funcionamento
Software Avizo
  • Compatível com vários dados/várias visualizações, vários canais, série temporal, dados muito grandes
  • Registro automático avançado em vários modos 2D/3D
  • Algoritmos de redução de artefatos
AutoScript 4
  • melhor reprodutibilidade e precisão
  • Geração de imagens e padronização não assistidas e de alta produtividade
  • Compatível com ambiente de script baseado em Python 3.5
Software Maps
  • Adquira imagens de alta resolução em áreas grandes
  • Encontre regiões de interesse facilmente
  • Automatize o processo de aquisição de imagens
  • Correlacione dados de diferentes fontes
Mapeamento de elementos
  • Informações rápidas e confiáveis sobre a distribuição de elementos dentro da amostra ou da linha selecionada
  • Resultados facilmente exportados e relatados
μPolisher
  • Potencial para permitir um grande número de aplicativos novos e inexplorados
  • Desbaste com energia muito baixa
  • Tamanho de ponto pequeno para um tratamento de superfície local preciso
μHeater
  • Solução de aquecimento ultrarrápida para imagens de alta resolução in situ
  • Totalmente integrado
  • Temperaturas de até 1200 °C
Folha de estilos para Guias da galeria de mídia