Advanced (scanning) transmission electron microscopy (S)TEM have become a necessary part of all leading-edge wafer-fabrication workflows due to an increasing demand for high-quality, rapid analysis and imaging of complex structures. Semiconductor designers need analytical tools that offer excellent flexibility and stability, as well as high-resolution imaging, in order to properly analyze and optimize device performance. (S)TEM characterization allows manufacturers to calibrate toolsets, diagnose failure mechanisms, and optimize overall process yields.
Beyond imaging, a range of techniques are available on (S)TEM instrumentation that are critical for semiconductor device characterization, including; electron diffraction, for crystal orientation mapping or strain analysis, energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), for qualitative or quantitative composition analysis, and electron energy-loss spectroscopy (EELS), for compositional and chemical information. Additionally, advanced imaging techniques, such as electron holography, tomography, Lorentz imaging and (integrated) differential phase-contrast (iDPC/DPC) imaging, are also available and are now routinely used in semiconductor labs.
Thermo Fisher Scientific is the world leader in TEM workflows for metrology, analysis, and pathfinding in semiconductor devices thanks to an uncompromising combination of high-resolution imaging and high analytical performance. Click through to the appropriate product pages below to learn more.
TEM imaging and analysis workflow example
Resources
Applications
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
Desenvolvimento e localização de semicondutores
Microscopia eletrônica avançada, feixe de íon focalizado e técnicas analíticas associadas para identificar soluções viáveis e métodos de desenho para a fabricação de dispositivos semicondutores de alto desempenho.
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
Rampa de escoamento e metrologia
Oferecemos recursos analíticos avançados para análise de defeitos, metrologia e controle de processos projetados para ajudar a aumentar a produtividade e melhorar o rendimento em uma variedade de aplicações e dispositivos semicondutores.
Análise de falha de semicondutores
Análise de falha de semicondutores
Estruturas de dispositivos semicondutores cada vez mais complexas resultam em mais locais onde defeitos que induzem falhas podem se ocultar. Nossos fluxos de trabalho de última geração o ajudam a localizar e caracterizar problemas elétricos sutis que afetam o rendimento, o desempenho e a confiabilidade.
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
Caracterização física e química
A demanda contínua dos consumidores impulsiona a criação de dispositivos eletrônicos menores, mais rápidos e mais baratos. Sua produção depende de instrumentos e fluxos de trabalho de alta produtividade que fazem imagens, analisam e caracterizam uma ampla gama de semicondutores e dispositivos de exibição.
Samples
Materiais semicondutores e caracterização de dispositivos
À medida que os dispositivos semicondutores encolhem e se tornam mais complexos, há a necessidade de novos desenhos e estruturas. Os fluxos de trabalho de análise 3D de alta produtividade podem reduzir o tempo de desenvolvimento de dispositivos, maximizar o rendimento e garantir que os dispositivos atendam às necessidades futuras do setor.
Saiba mais ›
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Products
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
Spectra 300
  • Informações estruturais e químicas de máxima resolução em nível atômico
  • Faixa flexível de alta tensão de 30 kV a 300 kV
  • Sistema condensador de três lentes
Metrios AX TEM
  • Opções de automação para suportar qualidade, consistência, metrologia e OPEX reduzido
  • Aproveita o aprendizado de máquina para obter funções automáticas superiores e reconhecimento de recursos
  • Fluxos de trabalho para a preparação de lamela in situ e ex situ
AutoTEM 5
  • Preparação de amostras S/TEM totalmente automatizada in situ
  • Compatibilidade com geometria de cima para baixo, plana e invertida
  • Fluxo de trabalho altamente configurável
  • Interface de usuário intuitiva e fácil de usar
Contact us
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
semicondutores